Merck
A6283
Acetic acid
glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Acetic acid
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Szinonimák:
Glacial acetic acid
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
100 ML
9710,00 Ft
500 ML
16 700,00 Ft
1 L
23 500,00 Ft
4 X 100 ML
40 500,00 Ft
2.5 L
46 600,00 Ft
9710,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-580-7
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
vapor density
2.07 (vs air)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), carbon disulfide: insoluble(lit.), glycerol: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
Quality Level
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
W2006033388261.37000
assay
≥99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
100%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
alcohol: miscible(lit.), glycerol: miscible(lit.), carbon disulfide: insoluble(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
General description
Acetic acid is an aliphatic organic acid. It is a hygroscopic, corrosive liquid with a vinegar-like odor. It can be synthesized by oxidizing acetaldehyde in the presence of manganese or cobalt salts. It is utilized for synthesizing acetic anhydride, cellulose acetate and acetic esters. Its impact on the degradation of historic paper has been analyzed.
Application
Acetic acid (AcOH) can be used as:      
  • A reaction solvent in many organic reactions such as bromination, hydrolysis, solvolysis, reductions, and hydrogenations.      
  • A reagent in the protonolysis of organometallic compounds.
  • An acetylating agent for the acetylation of electron-rich aromatic compounds.      
  • A catalyst to synthesize di(indolyl)methanes by the condensation reaction of indole and aromatic aldehydes.      
  • A solvent system to prepare 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivative via Biginelli reaction of aromatic aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds, and urea in the presence of a boric acid catalyst.
Acetic acid can also be used in the following:     
  • Manganese(III) acetate/AcOH catalytic system is used in the conversion of alkenes to lactones.      
  • Iron salts/AcOH is used to oxidize 2-methylnaphthalene to 2-methyl-1-naphthol in the presence of H2O2.
Features and Benefits
  • Good stability towards many reagents     
  • Excellent solubility of organic compounds in this reagent
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Maize Kernels-Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining.
Kladnik A.
Bio-protocol, 3(15), e835-e835 (2013)
Thermooxidative aging of polydicyclopentadiene in glassy state.
Richaud E, et al.
Polymer Degradation and Stability, 102, 95-104 (2014)
Effects of NO2 and acetic acid on the stability of historic paper.
Menart Eet al.
Cellulose, 21(5), 3701-3713 (2014)
Ash M and Ash I.
Handbook of Preservatives, 266-266 (2004)
Protokollok
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. what is the molarity of acetic acid product number A6283
    1 answer
    1. The product's concentration is 17.3 mol/liter, corrected for the lot-specific purity shown on its Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. is ReagentPlus (acid acetic) suitable for HPLC - UV ? as "100%, for HPLC LiChropur"
    1 answer
    1. With a guaranteed purity of ≥98.5%, this product is suitable for general laboratory use, including trial synthesis and preparation. Although not specifically designed for analytical applications, it can be utilized in such contexts. However, it is recommended to use a solvent specifically suitable for HPLC or analytical grade applications.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 3 Ratings-only reviews