Merck
51536C
SAFC
RPMI-1640 Medium
with 2.05 mM L-glutamine, with 25mM HEPES, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Slide 1 of 1
Méret kiválasztása
1000 ML
30 300,00 Ft
30 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
HEPES: 5958 mg/L
L-glutamine: 300 mg/L
NaHCO3: 2000 mg/L
phenol red: 5.310 mg/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
R7513R1145R1780
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
HEPES: 5958 mg/L
L-glutamine: 300 mg/L
NaHCO3: 2000 mg/L
phenol red: 5.310 mg/L
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: no
components
NaHCO3: 2 g/L
phenol red: no
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.3 g/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Általános leírás
RPMI 1640 Medium was developed at Roswell Park Memorial Institute in 1966 by Moore and his co-workers. A modification of McCoy′s 5A Medium, it was formulated to support lymphoblastoid cells in suspension culture, but it has since been shown to support a wide variety of cells that are anchorage-dependent. Originally intended to be used with a serum supplement, RPMI 1640 has been shown to support several cell lines in the absence of serum. It has also been widely used in fusion protocols and in the growth of hybrid cells. This medium is suitable for culturing human normal and neoplastic leukocytes.
Alkalmazás
RPMI-1640 Medium has been used to incubate dissected lung tissue.[1]
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Defining the inflammatory signature of human lung explant tissue in the presence and absence of glucocorticoid.
Tracy L R, et al.
F1000Research, 6 (2017)
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Antonella Tomassetti et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 10(12), 1481-1492 (2008-12-03)
Ovarian carcinoma arises from the ovarian surface epithelium, which undergoes phenotypic changes characteristic of müllerian epithelium during the first stages of tumorigenesis. The variant isoform of the hepatocyte nuclear factor 1 (vHNF1) is a transcription factor involved in the development
Francisco J Alvarez et al.
Molecular biology of the cell, 19(12), 5214-5225 (2008-09-19)
The Candida albicans plasma membrane plays important roles in cell growth and as a target for antifungal drugs. Analysis of Ca-Sur7 showed that this four transmembrane domain protein localized to stable punctate patches, similar to the plasma membrane subdomains known