Méret kiválasztása
Erről a tételről
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1 M in H2O
sűrűség
1.04 g/mL at 20 °C
1.035 g/mL at 25 °C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
- in western blot analysis
- as a supplement in lysis buffer to study its effects on sperm lysis
- as a component of cold homogenization buffer, and chilled wash buffer for the isolation of nuclei from frozen rat tissues
- in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), chromatography, modification of cysteine-containing compounds
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Kapcsolódó tartalom
Instructions