Merck
A1978
Sigma-Aldrich
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
Anti-β-Actin antibody, Mouse monoclonal
mouse monoclonal, AC-15
Szinonimák:
Monoclonal Anti-β-Actin
Méret kiválasztása
100 μL
187 000,00 Ft
200 μL
251 000,00 Ft
187 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1312
Request a Bulk Order
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
187 000,00 Ft
200 μL
251 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
187 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1312
Request a Bulk Order
Terméknév
Anti-β-Actin antibody, Mouse monoclonal, clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AC-15, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 42 kDa
faj reaktivitás
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
nem léphet reakcióba
Dictyostelium discoideum
technika/technikák
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
In staining of chicken gizzard ultrathin tissue cryosections, the antibody labels the dense bodies and longitudinal channels linking consecutive dense bodies that are also occupied by desmin and the membrane-associated dense plaque. It does not stain adult cardiac and skeletal muscles except for traces due to contaminations of the sample with non-muscle cells, or if embryonic tissue is being used.
The ACTB (β-actin) gene is mapped to human chromosome 7p22.1. β-Actin is the most abundant protein localized to the cytoplasm. ACTB is expressed ubiquitously. Actin is one of the most conserved eukaryotic proteins, it is expressed in mammals and birds. Four of the actin isoforms represent the differentiation markers of muscle tissues and two are found in almost all cells. Anti-β-Actin antibody, Mouse Monoclonal (mouse IgG1 isotype) is derived from the AC-15 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with a slightly modified synthetic b-cytoplasmic actin N-terminal peptide Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugated to KLH.
In staining of chicken gizzard ultrathin tissue cryosections, the antibody labels the dense bodies and longitudinal channels linking consecutive dense bodies that are also occupied by desmin and the membrane-associated dense plaque. It does not stain adult cardiac and skeletal muscles except for traces due to contaminations of the sample with non-muscle cells, or if embryonic tissue is being used.
Egyediség
Anti-β-Actin antibody, Mouse Monoclonal 1, 2 recognizes an epitope located on the N-terminal end of the β-isoform of actin.
Immunogén
slightly modified β-cytoplasmic actin N-terminal peptide, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugated to KLH.
Alkalmazás
Monoclonal anti-beta-actin antibody can be used for microarray, indirect immunofluorescence, and immunohistochemical analyses. Furthermore, the product has been used for immunocytochemistry at 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts. The antibody has also been used for western blot at 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
The antibody can be used for staining of acetone-fixed frozen sections, EM preparations, and microinjection experiments. B5, ethanol, methacam, or Bouin′s solutions can be used as fixatives. The epitope recognized by the antibody is resistant to formalin-fixation and paraffin-embedding.
Monoclonal mouse anti-actin antibody was used as a loading control for western blot analysis of immunoprecipitated proteins from rat dorsal root ganglion cocultures.
Monoclonal mouse anti-actin was used as a loading control for western blot analysis of rat liver protein lysates.
The actin in cells of various species and tissue origin is very similar in their immunological and physical properties. As a consequence, it has been difficult to produce potent antisera to this protein. Therefore the availability of monoclonal antibodies to β-actin provides a specific and useful tool in studying the intracellular distribution of β-actin and the static and dynamic aspects of the cytoskeleton.
Monoclonal anti-beta-actin antibody can be used for microarray, indirect immunofluorescence, and immunohistochemical analyses. Furthermore, the product has been used for immunocytochemistry at 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts. The antibody has also been used for western blot at 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
The antibody can be used for staining of acetone-fixed frozen sections, EM preparations, and microinjection experiments. B5, ethanol, methacam, or Bouin′s solutions can be used as fixatives. The epitope recognized by the antibody is resistant to formalin-fixation and paraffin-embedding.
It has been used in Immunoblot analysis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The two major cytoskeletal proteins implicated in cell motility are actin and myosin. Actin and myosin are constituents of many cell types and are involved in myriad of cellular process including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis.
ACTB (β-actin) is crucial for organogenesis, especially for the development of brain, kidney and heart. It is responsible for maintaining cell proliferation, migration and shape. Actin protein is essential for the formation of mature platelets. β−Actin plays a key role in embryonic development. Upregulation of β-actin stimulates membrane protrusions and helps in cellular motility. The encoded protein β-Actin mediates fibroblast migration in mouse and thereby control connective tissue tension.
Actin is a cytoskeletal protein that regulates cell motility, secretion, phagocytosis and cytokinesis. The NH2-terminal of actin may function as an antigen. This terminal may also modulate actin interactions and may associate with proteins such as myosin.
Fizikai forma
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Elkészítési megjegyzés
Storage and Stability: For continuous use, store at 2-8 °C for up to one month. For extended storage, freeze in working aliquots at -20 °C. Repeated freezing and thawing, or storage in “frost-free” freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
Egyéb megjegyzések
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
SIRT5 is under the control of PGC-1α and AMPK and is involved in regulation of mitochondrial energy metabolism.
Buler M, et al.
Faseb Journal, 28(7), 3225-3237 (2014)
Conditional Sox9 ablation reduces chondroitin sulfate proteoglycan levels and improves motor function following spinal cord injury.
McKillop W M, et al.
Glia, 61(2), 164-177 (2013)
Target intestinal microbiota to alleviate disease progression in amyotrophic lateral sclerosis.
Zhang Y, et al.
Clinical Therapeutics, 39(2), 322-336 (2017)
Constitutively active type I insulin-like growth factor receptor causes transformation and xenograft growth of immortalized mammary epithelial cells and is accompanied by an epithelial-to-mesenchymal transition mediated by NF-KB and snail.
Kim H J, et al.
Molecular and Cellular Biology, 27(8), 3165-3175 (2007)
Colin R Lindsay et al.
Nature communications, 2, 555-555 (2011-11-24)
Metastases are the major cause of death from melanoma, a skin cancer that has the fastest rising incidence of any malignancy in the Western
Cikkek
Az immunfluoreszcencia antitesthez kötött fluoreszcens molekulákat használ a fehérjék lokalizációjára, a módosítások megerősítésére és a fehérjekomplexek vizualizálására.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protokollok
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Kapcsolódó tartalom
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review