Méret kiválasztása
Erről a tételről
Termék neve
Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, clone AC-15, ascites fluid
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
mol wt
antigen 42 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts, western blot: 1:5,000-1:10,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
General description
Immunogen
Application
- in immunofluorescence staining
- in immunoblotting
- in immunohistochemistry
- as a control for protein arrays
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Az immunfluoreszcencia antitesthez kötött fluoreszcens molekulákat használ a fehérjék lokalizációjára, a módosítások megerősítésére és a fehérjekomplexek vizualizálására.
Loading controls in western blotting application.
Protokollok
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
A Western blot protokoll részletezi a fehérjék gélekről nitrocellulózra történő átvitelét, ami elengedhetetlen a kutatásban alkalmazott immunoblot-eljárásokhoz.
Kapcsolódó tartalom
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Globális kereskedelmi áruazonosító szám
| Cikkszám | GTIN |
|---|---|
| A5441-.2ML | 04061838443557 |
| A5441-.5ML | 04061838443564 |
| A5441-100UL | 04061838443571 |