Merck
Ugrás ide:
A5955
Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized
suspension, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
Méret/SKUElérhetőségÁr
20 mL
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
14 700 Ft
100 mL
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
22 700 Ft
Erről a tételről
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
MDL number:
14 700 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
​
Egyedi megrendelés leadása
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized, with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, yeast
application(s)
agriculture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Antibiotic Antimycotic Solution is formulated to contain 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25μg Amphotericin B per mL, and is solubilized in a proprietary citrate buffer. It is recommended for use in cell culture applications at 10mL/L. Antibioticantimycotic solution is generally used to prevent the growth of harmful microorganisms including bacteria and fungi in cell culture media.
Application
Antibiotic antimycotic solution has been used:
  • as a supplement in different types of cell culture media.
  • as a component of phosphate buffer saline (PBS) sterile solution to prevent contamination of periodontal ligament fibroblasts (PDLF) tissues that are isolated and cultured in the experiments.
  • as a component of storage solution for preserving tracheal segments harvested for subsequent experimental investigation.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Penicillin acts by inhibiting bacterial cell-wall synthesis. Streptomycin inhibits prokaryote protein synthesis by preventing the transition from initiation complex to chain-elongating ribosome and causes miscoding. Amphotericin B interferes with fungal membrane permeability by forming channels in the membranes and causing small molecules to leak out.
Antimicrobial spectrum: Includes Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi and yeasts.
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 1
Ez a tétel
A9571P4083G1146
description
with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
formulated to contain ~5,000 units penicillin, 5 mg streptomycin and 10 mg neomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
with 200 mM L-glutamine, 10,000 U penicillin and 10 mg steptomycin/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
antibiotic activity spectrum
yeast, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes, cell wall synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes, cell wall synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
form
suspension
form
liquid
form
-
form
-
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztető szó
Warning
Veszélykódok
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Tárolási osztály
12 - Non Combustible Liquids
Lobbanáspont (°F)
Not applicable
Lángpont (°C)
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I am currently using your Antibiotic Antimycotic Solution (Product No. A5955) and would like to know the recommended storage conditions and stability of the product once it has been diluted to 1× working concentration .
    1 answer
    1. With product A5955, we recommend storing the product at all times unmixed, at -20 °C.  We only have one limited storage condition tested when in solution at 37 °C, and it appears to be stable for up to 3 days.  It is best to produce the product each time and use it immediately.  
      Helpful?
  2. Hello, Could you please confirm that the antibiotic/antimycotic is tested for sterility as this does not appear on your CoA.
    1 answer
    1. This product is sterile filtered through a 0.1 μm membrane. However, sterility testing is not performed on the finished product.
      Helpful?
  3. I am looking at the SDS for product number A5955, Antibiotic Antimycotic soln. I do not see Amphotericin B in composition of ingredients (3.2 mixtures). I want to know why. Thank you.
    1 answer
    1. Section 3 of SDS shows only the hazardous component information. Product# A5955 contains microgram amounts of Amphotericin B. At this concentration it is non-hazardous, hence section 3 of SDS does not list Amphotericin B.
      Helpful?