Merck
A8887
Acrylamide
suitable for electrophoresis, ≥99%
Szinonimák:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
CH2=CHCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.08
Beilstein:
605349
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
eCl@ss:
39031205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gőzsűrűség
2.45 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.03 mmHg ( 40 °C)
Teszt
≥99%
Forma
crystals
technika/technikák
electrophoresis: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
alkalmasság
suitable for electrophoresis
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Acrylamide acts as a quencher of tryptophan fluorescence. Acrylamide alkylates SH groups of cysteine and ε-NH2 lysine residues of proteins during electrophoresis. Bis-acrylamide is required for crosslinking and acrylamide is vital for the polymerization of monomers. Acrylamide along with bis-acrylamide crosslinks to form polyacrylamide gels, which is used to separate protein and other biomolecules.
Acrylamide (AA) is a neurotoxin and carcinogen. Potato products like, French fries, potato chips and also several cereal-based products contains acrylamide. This highly reactive organic compound has the ability to polymerize to form polyacrylamide.
Alkalmazás
Acrylamide has been used:
  • for the synthesis of hydrogels
  • for the preparation of polyacrylamide gel
  • to agglomerate vimentin and keratin intermediate filament network
Acrylamide has been used:
  • to agglomerate the vimentin and keratin intermediate filament network of K562cells
  • in the preparation and characterization of soft culture substrate
  • in hydrogel synthesis
  • for determination of protein by sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) electrophoresis
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Matrix stiffness modulates formation and activity of neuronal networks of controlled architectures
Lantoine J, et al.
Biomaterials, 89, 14-24 (2016)
Voltage-induced wrinkle performance in a hydrogel by dielectric elastomer actuation
Tang C, et al.
Polymer, 10(7), 697-697 (2018)
Use of potato flour in bread and flat bread
Flour and Breads and Their Fortification in Health and Disease Prevention, 247-259 (2011)
Expression and Ni-NTA-Agarose Purification of Recombinant Hepatitis C Virus E2 Ectodomain Produced in a Baculovirus Expression System
Gomez-Gutirrrez J, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2018)
A large deformation viscoelastic model for double-network hydrogels
Mao Y, et al.
Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 100, 103-130 (2017)
Kapcsolódó tartalom
Product Information Sheet