Méret kiválasztása
Erről a tételről
Termék neve
Anisomycin from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid
InChI key
YKJYKKNCCRKFSL-RDBSUJKOSA-N
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1
SMILES string
COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to faint yellow
solubility
H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.)
DMSO: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?