Fontos dokumentumok
C5138
Collagenase from Clostridium histolyticum
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Clostridium histolyticum
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
molekulatömeg
68-130 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
oldhatóság
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
alkalmasság
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
- in the preparation of collagenase solution for the digestion of tumor tissues
- as a supplement in phosphate-buffered saline for the digestion of extirpated mesenteric fat tissue
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute-1640 medium (RPMI-1640) for the digestion of colon segments
- for the digestion of endometrium tissues
- in the preparation of enzyme A and enzyme B for the digestion of decapsulated testes
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
This product also contains clostripain, neutral protease and tryptic activities.
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokollok
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Kapcsolódó tartalom
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.