Merck
EHU003471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SRF
Slide 1 of 1
Méret kiválasztása
20 μG
87 700,00 Ft
50 μG
158 000,00 Ft
87 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
ACGACCTTCAGCAAGAGGAAGACGGGCATCATGAAGAAGGCCTATGAGCTGTCCACGCTGACAGGGACACAGGTGCTGTTGCTGGTGGCCAGTGAGACAGGCCATGTGTATACCTTTGCCACCCGAAAACTGCAGCCCATGATCACCAGTGAGACCGGCAAGGCACTGATTCAGACCTGCCTCAACTCGCCAGACTCTCCACCCCGTTCAGACCCCACAACAGACCAGAGAATGAGTGCCACTGGCTTTGAAGAGACAGATCTCACCTACCAGGTGTCGGAGTCTGACAGCAGTGGGGAGACCAAGGACACACTGAAGCCGGCGTTCACAGTCACCAACCTGCCGGGTACAACCTCCACCATCCAAACAGCACCTAGCACCTCTACCACCATGCAAGTCAGCAGCGGCCCCTCCTTTCCCATCACCAACTACCTGGCACC
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SRF(6722), SRF(6722)
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
EHU052281EHU051751EHU090821
Ensembl | human accession no.
ENSG00000112658
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116649
Ensembl | human accession no.
ENSG00000047634
Ensembl | human accession no.
ENSG00000180616
Gene Information
human ... SRF(6722), SRF(6722)
Gene Information
human ... SRM(6723), SRM(6723)
Gene Information
human ... SCML1(6322), SCML1(6322)
Gene Information
human ... SSTR2(6752), SSTR2(6752)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ACGACCTTCAGCAAGAGGAAGACGGGCATCATGAAGAAGGCCTATGAGCTGTCCACGCTGACAGGGACACAGGTGCTGTTGCTGGTGGCCAGTGAGACAGGCCATGTGTATACCTTTGCCACCCGAAAACTGCAGCCCATGATCACCAGTGAGACCGGCAAGGCACTGATTCAGACCTGCCTCAACTCGCCAGACTCTCCACCCCGTTCAGACCCCACAACAGACCAGAGAATGAGTGCCACTGGCTTTGAAGAGACAGATCTCACCTACCAGGTGTCGGAGTCTGACAGCAGTGGGGAGACCAAGGACACACTGAAGCCGGCGTTCACAGTCACCAACCTGCCGGGTACAACCTCCACCATCCAAACAGCACCTAGCACCTCTACCACCATGCAAGTCAGCAGCGGCCCCTCCTTTCCCATCACCAACTACCTGGCACC
esiRNA cDNA target sequence
ATCCTCGTCTTCCGCAGTAAGACCTATGGCAACGTGCTGGTGTTGGACGGTGTCATCCAGTGCACGGAGAGAGACGAGTTCTCCTACCAGGAGATGATCGCCAACCTGCCTCTCTGCAGCCACCCCAACCCGCGAAAGGTGCTGATCATCGGGGGCGGAGATGGAGGTGTCCTGCGGGAGGTGGTGAAGCACCCCTCCGTGGAGTCCGTGGTCCAGTGTGAGATCGACGAGGATGTCATCCAAGTCTCCAAGAAGTTCCTGCCAGGCATGGCCATTGGCTACTCTAGCTCGAAGCTGACCCTACATGTGGGTGACGGTTTTGAGTTCATGAAACAGAATCAGGATGCCTTCGACGTGATCATCACTGACTCCTCAGACCCCATGGGCCCCGCCGAAAGTCTCTTCAAGGAGTCCTATTACCAGCTCATGAAGACAGCCCTCAAGGAAGATG
esiRNA cDNA target sequence
TGAAATCGATGTGCAGGAACCGAATATTGTATCTGACGCATCCTGTAATACTGAAGAGCAACTGAAGACAGTTGATGATGTCCTTATTCATTGCCAGGTTATATATGATGCTCTGCAAAACCTGGATAAGAAGATTGATGTGATTCGTAGAAAGGTTTCAAAAATCCAACGTTTCCATGCGAGATCCCTGTGGACAAATCATAAGCGATATGGATATAAAAAGCATTCTTACCGGCTTGTTAAAAAGCTTAAACTCCAGAAAATGAAGAAAAATGAGGTTTACGAGACATTCTCCTACCCTGAAAGTTACAGCCCCACTTTACCAGTGTCAAGGCGTGAGAATAATTCCCCGAGCAACCTTCCAAGGCCATCCTTTTGCATGGAAGAATACCAGCGAGCTG
esiRNA cDNA target sequence
AGATGATCACCATGGCTGTGTGGGGAGTCTCTCTGCTGGTCATCTTGCCCATCATGATATATGCTGGGCTCCGGAGCAACCAGTGGGGGAGAAGCAGCTGCACCATCAACTGGCCAGGTGAATCTGGGGCTTGGTACACAGGGTTCATCATCTACACTTTCATTCTGGGGTTCCTGGTACCCCTCACCATCATCTGTCTTTGCTACCTGTTCATTATCATCAAGGTGAAGTCCTCTGGAATCCGAGTGGGCTCCTCTAAGAGGAAGAAGTCTGAGAAGAAGGTCACCCGAATGGTGTCCATCGTGGTGGCTGTCTTCATCTTCTGCTGGCTTCCCTTCTACATATTCAACGTTTCTTCCGTCTCCATGGCCATCAGCCCCACCCCAGCCCTTAAAGGCATGTTTGACTTTGTGGTGGTCCTCACCT
NCBI accession no.
NM_003131
NCBI accession no.
NM_003132
NCBI accession no.
NM_001037540
NCBI accession no.
NM_001050
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xi He et al.
Oncology letters, 5(3), 819-824 (2013-02-22)
Recent studies indicate that serum response factor (SRF) is highly expressed in tumors such as hepatocellular, thyroid, esophageal and lung carcinoma. However, the expression and roles of SRF in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) are unclear. In this study, immunohistochemistry
Carolina Leimgruber et al.
Journal of cellular physiology, 232(10), 2806-2817 (2016-11-20)
Prostatic smooth muscle cells (pSMCs) differentiation is a key factor for prostatic homeostasis, with androgens exerting multiple effects on these cells. Here, we demonstrated that the myodifferentiator complex Srf/Myocd is up-regulated by testosterone in a dose-dependent manner in primary cultures
Qi Li et al.
PloS one, 8(9), e75470-e75470 (2013-09-24)
Transcriptional regulation is essential for any gene expression including microRNA expression. MiR-1-1 and miR-133a-2 are essential microRNAs (miRs) involved in cardiac and skeletal muscle development and diseases. Early studies reveal two regulatory enhancers, an upstream and an intragenic, that direct
Min-Seok Kim et al.
Scientific reports, 9(1), 4631-4631 (2019-03-16)
Methylmercury is an environmental pollutant that causes specific and serious damage to the central nervous system. We have previously shown that C-C motif chemokine ligand 4 (CCL4) protects cultured neural cells from methylmercury toxicity and expression of CCL4 is specifically
Friederike Flachsbart et al.
Nature communications, 8(1), 2063-2063 (2017-12-14)
FOXO3 is consistently annotated as a human longevity gene. However, functional variants and underlying mechanisms for the association remain unknown. Here, we perform resequencing of the FOXO3 locus and single-nucleotide variant (SNV) genotyping in three European populations. We find two
Kapcsolódó tartalom
Instructions