Merck
H7891
Sigma-Aldrich
Hexammine cobalt(III) chloride
for use in transformations, X-ray crystallography and NMR
Szinonimák:
Cobalt hexammine trichloride, Hexaamminecobalt trichloride
Méret kiválasztása
5 G
36 700,00 Ft
10 G
68 600,00 Ft
25 G
112 000,00 Ft
36 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
36 700,00 Ft
10 G
68 600,00 Ft
25 G
112 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[Co(NH3)6]Cl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
267.48
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
36 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Hexammine cobalt(III) is considered an analog of fully solvated magnesium, capable of activating some enzymes that requires magnesium. It is useful in DNA condensation studies.[1]
Alkalmazás
Suitable for
  • DNA condensation studies
  • induction of transitions of DNA from B to A or Z forms
  • induction of nucleic acid crystal growth
  • stabilization of tertiary tRNA interactions
  • preparation of ligation buffer
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Filip Senigl et al.
Cell reports, 29(12), 3902-3915 (2019-12-19)
Somatic hypermutation (SHM) introduces point mutations into immunoglobulin (Ig) genes but also causes mutations in other parts of the genome. We have used lentiviral SHM reporter vectors to identify regions of the genome that are susceptible ("hot") and resistant ("cold")
Y Tsubamoto et al.
The Journal of biological chemistry, 276(5), 2979-2985 (2000-11-09)
Hexamminecobalt(III) (HAC) chloride was found to have a potent inhibitory effect on glucose-induced insulin secretion from pancreatic islets. HAC at 2 mm inhibited the secretion in response to 22.2 mm glucose by 90% in mouse islets. Perifusion experiments revealed that
B Grünewald
The Journal of comparative neurology, 404(1), 114-126 (1999-01-14)
The anatomy of gamma-aminobutyric acid (GABA)-immunoreactive, recurrent feedback neurons in the mushroom body (MB) of the honeybee, Apis mellifera, was investigated by using intraneuropilar injections of cobalt ions and light microscopic techniques. Each MB contains approximately 110 GABA-immunoreactive neurons, and
HCC ligation: rapid and specific DNA construction with blunt ended DNA fragments.
J A Murray
Nucleic acids research, 14(24), 10118-10118 (1986-12-22)
Isabelle Bougie et al.
Biochimica et biophysica acta, 1794(1), 50-60 (2008-10-22)
West Nile virus (WNV) is a member of the Flaviviridae family which includes a number of important human pathogens. The WNV NS5 protein harbors an RNA-dependent RNA polymerase activity which is required both for replication and transcription of the viral