Fontos dokumentumok
M5904
Mineral oil
BioReagent, light oil
Szinonimák:
light mineral oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
light oil
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
sűrűség
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for overlaying aqueous reactions and centrifuge gradients
idegen aktivitás
DNase, RNase, Protease, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
- to suspend the gels for capillary contraction assay
- in polymerase chain reaction (PCR) reactions mixture to form a vapor barrier in order to prevent the evaporation of the reaction at elevated temperatures
- as a continuous phase to prevent droplet coalescence in emulsification system
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?