Merck
MSRT2
SigmaProt Intact Protein LC-MS Standard
Proteomics Retention Time Standard
Szinonimák:
Intact Protein LC-MS Standard, SigmaProtein Standard
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
1 VIAL
72 000,00 Ft
5 X 1 VIALS
287 000,00 Ft
72 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
220-163-3
NACRES:
NA.24
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
SigmaProt Intact Protein LC-MS Standard, Proteomics Retention Time Standard
form
ready-to-use solution
storage temp.
−20°C
Quality Level
Kapcsolódó kategóriák
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
P8119P5369P5494
form
ready-to-use solution
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
The RP-LC-MS Protein Standard is a LC-MS platform standard that is intended to test LC-MS system suitability and intact protein mass measurement. The proteins in MSRT2 are chosen to represent an elution profile for complex proteomic samples. The proteins have been selected based on UV and electrospray response, and are readily observed by both modes of detection. After reconstitution, MSRT2 is an injection-ready standard. MSRT2 can be utilized in studies such as in top-down proteomics.
Other Notes
MSRT2 contains these 9 proteins:
  • Ribonuclease B
  • Insulin
  • Lysozyme
  • Transferrin
  • Bovine serum albumin (BSA)
  • Trypsin inhibitor
  • β-lactoglobulin A
  • Carbonic anhydrase
  • Lactate dehydrogenase
used together
Termékszám
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Raffeal Bennett et al.
Journal of chromatography. A, 1523, 257-264 (2017-08-02)
Enhanced-fluidity liquid chromatography (EFLC) methods using methanol/H
Kapcsolódó tartalom
Questions
  1. There is no information about the proteins' concentration, could you please add it?
    1 answer
    1. Each vial contains 100 ug each of the 9 constituent proteins, in lyophilized form. The recommended solvent is 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in water. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/524/msrt2bul.pdf
      Helpful?