Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Fontos dokumentumok
P7255
Puromycin dihydrochloride from Streptomyces alboniger
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
3′-[α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido]-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochloride
Méret kiválasztása
27 700,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
27 700,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
környezetbarátabb alternatív kategória
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Puromycin acetyltransferase is an effective resistance gene.
Antimicrobial Spectrum: This product is active against gram-positive microorganisms, less active against acid-fast bacilli and more weakly active against gram-negative microorganisms. Puromycin can prevent growth of bacteria, protozoa, algae and mammalian cells and acts quickly, killing 99% of cells within 2 days.
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
What are the approximate concentrations of Product P7288, Puromycin dihydrochloride, suitable for HEK293, A431 and Jurkat cells?
1 answer-
HEK293: 2 μg/mL; A431: 1 μg/mL and Jurkat: 4 μg/mL.
Helpful?
-
-
What are the approximate concentrations of Product P7255, Puromycin dihydrochloride, suitable for HeLa human uterus, B16 mouse melanoma and PC1.0 hamster adenocarcinoma cells?
1 answer-
HeLa human uterus: 3 μg/mL; B16 mouse melanoma: 1-3 μg/mL; PC1.0 hamster adenocarcinoma: 10 μg/mL
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-