Méret kiválasztása
Erről a tételről
Termék neve
SB 203580, solid, ≥98% (HPLC)
SMILES string
CS(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI key
CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Kapcsolódó tartalom
Product Information Sheet