Fontos dokumentumok
T6557
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, GTU-88
Szinonimák:
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone GTU-88, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GTU-88, monoclonal
molekulatömeg
antigen 48 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: 1:5,000-1:10,000 using HeLa cells
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000 using cultured chicken fibroblast extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Monoclonal Anti-γ-Tubulin (mouse IgG1 isotype) is derived from the GTU-88 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Monoclonal Anti-γ-Tubulin is also suitable for use in immunochemical applications such as immunoblotting, immunocytochemical staining of cultured cells and in ELISA.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.