antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ONS.1A6, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~55 kDa
faj reaktivitás
hamster, chicken, human, bovine, rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:400 using cultured human breast adenocarcinoma cell line MCF-7
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB4(10382)
mouse ... Tubb4(22153)
rat ... Tubb4(29213)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)