Merck
W0138
Western Blocker Solution
for HRP detection systems
Szinonimák:
Western blot blocking solution, blocking buffer
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105329
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
shelf life
≥2 yr
storage temp.
2-8°C
Quality Level
General description
Western Blocker Solution is used to block both PVDF and nitrocellulose membranes after proteins have been transferred onto them through dot blotting or Western blotting; blocking is performed to reduce or eliminate nonspecific binding of primary or secondary antibodies.
Application
Western Blocker Solution has been optimized for detection systems using horseradish peroxidase (HRP) conjugates; it is also compatible with alkaline phosphatase based systems.
Western Blocker Solution has been used for blocking of western blot membranes. It has also been used for dilution of antibodies in western blot.
Features and Benefits
  • Does not inhibit weak HRP signals, as many milk-based blockers do.
  • Can be used both as a blocking component and as a probing component.
  • Supplied ready-to-use; no preparative step is required.
Legal Information
Western Blocker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
In vitro differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells into hepatocyte-like cells.
Pournasr B, et al.
Archives of Iranian Medicine, 14, 244-249 (2011)
Massimo Conese et al.
International journal of molecular sciences, 21(12) (2020-06-26)
Recently, insulin-like growth factor binding protein 6 (IGFBP-6) has been shown to play a putative role in the immune system, as monocyte-derived dendritic cells (Mo-DCs) are stimulated by hyperthermia to express IGFBP-6 at both the mRNA and protein levels. However
Lalit P Chandravanshi et al.
International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience, 34, 60-75 (2014-02-13)
In view of the increasing incidences of arsenic induced health effects and the vulnerability of the developing brain to its toxic effects, studies have been carried out to investigate the mechanism of arsenic induced cholinergic alterations and understand if such
A N Meleshko et al.
Experimental oncology, 35(1), 8-14 (2013-03-27)
Idiotype, the unique part of immunoglobulin molecule expressed on the surface of B-cells, represents a specific antigen for vaccination against lymphoma. We have developed a rapid method for immunoglobulin variable fragments cloning, assembling and expression of recombinant idiotype protein in
Ayça Fulya Üstüntanır Dede et al.
Gene, 748, 144697-144697 (2020-04-24)
Artificial chromosomes were previously generated for use in bacteria, protists, yeast and human cells. A Tetrahymena thermophila artificial chromosome could serve as a versatile platform to study diverse aspects of Tetrahymena biology and beyond. Here, we placed a C3-type rDNA
Kapcsolódó tartalom