Fontos dokumentumok
1613859
USP
Sodium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium citrate tribasic dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium citrate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)