Fotometriai elemzés Spectroquant® műszerekkel és tesztkészletekkel
Körű, mindenre kiterjedő megoldásokat kínálunk, beleértve a kiváló minőségű tesztkészleteket, megbízható műszereket, testreszabott alkalmazásokat és a biztonságos elemzéshez szükséges, a kezdetektől a végsőkig tartó analitikai minőségbiztosítást (AQA).
A fotometriai elemzés elvégzéséhez egy tesztkészletre van szükség a kémiai reakció elvégzéséhez egy küvettában és egy fotométerre az eredmény leolvasásához. Ezenfelül irányított AQA-t és használatra kész referenciaanyagokat biztosítunk, hogy az analitikai rendszer kifogástalan teljesítményt nyújtson. Az egyéb tartozékokon túlmenően a Prove connect szoftvert is biztosítjuk a Prove műszerről a LIMS-be történő zökkenőmentes adatátvitelhez.
Termékek
COD Cell Test, photometric
photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
COD Cell Test, photometric
photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
COD Cell Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Total Dietary Fiber Assay Kit
sufficient for ~100 assays
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Silver sulfate
GR for analysis ACS
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Iron Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Nitrogen (total) Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Manganese Test, photometric
photometric, 0.010-10.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
Ammonium Test, photometric
photometric, 4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Hellmanex™ III
Special Cleaning Concentrate for cuvettes
Nessler′s reagent
Ozone Test, photometric
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
Prove 300 plus
photometric, 190-1100 nm, Spectroquant®
Kapcsolódó források
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- Article: Phosphate Determination in Water
Spectroquant® photometric test accurately quantifies low concentrations of PO4-P in natural waters.
- Article: Measuring Chemical Oxygen Demand in Water Treatment Facilities
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
- Article: Total Nitrogen Measurement Solution
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
- Article: Ultrasensitive Silicate Determination in Water
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
- Application Note: Sulfur Dioxide in Beer
This Application Note demonstrates how the Spectroquant® Sulfite Test can be used to quantitatively determine sulfur dioxide in beer swiftly, efficiently, and reliably.
- Article: Determination of Ammonium in Soils
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
- Brochure: Spectroquant® Prove plus Spectrophotometers
Spectroquant® Prove plus combines simplicity, confidence, and durability for water analysis, enhanced by intuitive design and comprehensive test kits.
- Brochure: Photometry Reference Materials
Achieve precision with our ready-to-use diluted reference materials, featuring exact concentrations and traceability to NIST for reliable global results.
- Brochure: Spectroquant® Move DC
Spectroquant® Move DC for accurate chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid and pH analysis .
- Brochure: Spectroquant® Move 100
The Spectroquant® Move 100 colorimeter offers rapid, reliable on-site water analysis with over 100 methods, IP 68 durability, and enhanced quality assurance.
- Brochure: Spectroquant® Prove Color Measurement
Color perception is vital in daily life, signaling warnings and maturity in nature and products. It aids in quality assessment across various applications.
- Article: ISO compliant Photometric Solutions for Wastewater Testing: Meet Regulations
Improper wastewater management leads to pollution, with 80% untreated. Spectroquant® solutions enable reliable monitoring to ensure compliance and sustainable resource use.
Spectroquant® műszerek, szoftverek és tartozékok
Függetlenül attól, hogy víz-, élelmiszer- vagy környezetelemzésről van szó, a spektrofotométer három legfontosabb jellemzője az egyszerűség, a biztonság és a tartósság. Spectroquant® termékeink széles választéka tökéletesen egyesíti ezeket a tulajdonságokat, és könnyen elérhető, hogy kielégítse az Ön vizsgálati igényeinek körét.
ÚJ Spectroquant® rendszerek
- Új Spectroquant® rendszereink. Prove plus spektrofotométerek sorozatát kifejezetten ivóvíz, szennyvíz és technológiai víz kémiai elemzésére tervezték. A Prove termékcsalád a Spectroquant® Prove 100 plus, Prove 300 plus, és Prove 600 plus, amelyek a rutin, érzékeny és összetett elemzésekre szolgálnak. Ezeket a kiváló minőségű intelligens készülékeket úgy tervezték, hogy megbízható eredményeket szolgáltassanak kivételes érzékenységgel, az Ön egyedi alkalmazási igényeihez igazodva. Fedezze fel kiváló minőségű intelligens készülékeink erejét, és tapasztalja meg a pontos elemzést, mint még soha. Just Prove it!
- A Spectroquant® Prove előre programozott módszerek széles skáláját kínálja olyan speciális alkalmazásokhoz, mint a színmeghatározás, ICUMSA-meghatározás vagy sörfőzési módszerek szerinti MEBAK, EBC vagy ASBC analízisekhez a sörfőzési folyamat során végzendő elemzésekhez.
- >.A Spectroquant® Prove Connect to LIMS szoftver lehetővé teszi a kísérleti adatok egyszerű és automatikus átvitelét a Spectroquant® Prove plus spektrofotométerről az elektronikus laboratóriumi rendszerbe, i.e., LIMS.
- A Spectroquant® Move színmérők kompakt, hordozható és robusztus eszközök, amelyek az útközbeni megbízható vizsgálatokhoz készültek. A Move műszerek por- és vízállóak az IP 68 besorolás szerint. A Spectroquant® Data Transfer tartozékkal párosítva gyorsan és egyszerűen továbbíthatja vagy kinyomtathatja az adatokat.
- Spectroquant® Move 100 egy kézi színmérő, amely innovatív megoldást kínál a gyors helyszíni vizsgálatokhoz, így megakadályozza a minta romlását vagy szennyeződését. A Move 100 több mint 100 előre programozott és 35 felhasználó által meghatározott módszert végez ivóvíz- és szennyvízelemzéshez. Spectroquant® Verification Standardunk a Spectroquant® Move 100 koloriméter kalibrálására szolgál a konzisztens eredmények előállítása érdekében.
- Spectroquant® Move DC, ez a hordozható koloriméter gyors eredményeket szolgáltat a fertőtlenítés ellenőrzésének 5 kulcsfontosságú paraméterére: klór, ózon, klór-dioxid, cianursav és pH.
- Spectroquant® fotométer-szolgáltatások Átfogó szerviztervek számos alapvető karbantartási és javítási szolgáltatást kínálnak, amelyek az Ön igényeihez igazíthatók. Töltse le az ingyenes frissítéseket, és takarítson meg időt az előre beprogramozott módszereink naprakészen tartásával, miközben új funkciókat szabadíthat fel, amelyek javítják a használhatóságot laboratóriuma számára. A legújabb ingyenes szoftvereket a listában találja.
- Spectroquant® Thermoreaktorok a megbízható mintaelőkészítés minden elképzelhető követelményének teljesítésére tervezték. Ez a készülék a Spectroquant® emésztési reagensekkel való használatra van optimalizálva, és gyors termikus előkezelést biztosít szükség szerint, pl. a COD emésztési módszerrel vagy az Ön Crack Sets-ével.
- Turbidiméter: A zavarosság a szennyvízben lévő összes lebegő szilárd anyag fontos mérőszáma. A zavarosságmérőink hordozhatóak és ideálisak a helyszíni elemzéshez. Ellenőrizze a követendő módszereket, és válassza ki a megfelelő modellt. Mindkét műszer kalibrálható a megfelelő Turbiquant™ kalibrációs szabványkészlet segítségével.
- Turbiquant™ 1100 IR-turbidiméter Az akkumulátoros Turbiquant® 1100 IR hordozható turbidiméter különösen alkalmas helyszíni mérésekhez. A robusztus hordtáska és a vízálló burkolat további védelmet nyújt. A turbidiméter 860 nm hullámhosszú IR-LED (infravörös) fényforrást tartalmaz az EN ISO 7027 szabványnak megfelelő mérésekhez. Másodperceken belül mérhető a minta nefelometrikus zavarossága (NTU/FNU). A műszer a megfelelő Turbiquant™ kalibrációs szabványkészlet segítségével kalibrálható.
- Turbiquant™ 1100 T zavarosságmérő A wolframlámpával rendelkező Turbiquant™ 1100 T hordozható turbidiméter számos előnyt kínál a szennyvízelemzésekhez. Elemmel működik és hordozható a gyors helyszíni eredmények érdekében. Emellett tartós is, vízálló burkolattal és masszív hordtáskával rendelkezik, hogy bármilyen vizsgálati körülményt kibírjon. A Turbiquant® 1100 T turbidiméterek pontosak és megfelelnek az USEPA 180.1 szabványnak a környezetvédelmi előírások betartása érdekében.
Spectroquant® tesztkészletek
A Spectroquant® tesztkészletek gyors, biztonságos és pontos fotometriai elemzést biztosítanak. Felhasználásra kész tesztkészleteinket rutinszerű és speciális elemzésekhez optimalizáltuk, hogy megbízható eredményeket adjanak.
A nyersanyagok, folyamatok és dokumentáció szigorú ellenőrzésével biztosítjuk tesztjeink egyenletesen magas minőségét - és az Ön eredményeinek pontosságát.
A 2D vonalkódrendszer (Live-ID) lehetővé teszi a megfelelő módszer automatikus felismerését Spectroquant® Prove plus vagy NOVA műszerek használatakor, és ezáltal kiküszöböli az esetleges kezelési hibákat. A Live-ID a Spectroquant® Prove plus rendszerrel további információkat, például a minőségbiztosítás további javítása érdekében további információkat, például a minőségmegőrzési időt vagy a tételazonosítót biztosít, amelyek közvetlenül a műszerre kerülnek, és a mérési eredményekkel együtt elmentésre kerülnek.
Minden Spectroquant® tesztkészlet kompatibilis a Spectroquant® Prove plus, Nova és Move műszer- és tartozékcsaláddal. A Spectroquant® Cell tesztkészletek előre töltött 16 mm-es küvettákból és minimális mennyiségű kiegészítő reagensből állnak a legnagyobb kényelem érdekében. A Spectroquant® Reagens tesztkészletek a vonalkódinformációkat egy erre a célra szolgáló automatikus választón adják meg, a mérés pedig szabványos, téglalap alakú küvettákban történik, legfeljebb 100 mm-es úthosszúsággal.
Már a Ccycled™ EPS anyagot használjuk a Spectroquant® Cell tesztdobozokat a hagyományos EPS helyett, ezáltal csökkentve termékeink CO2 lábnyomát a fenntarthatóbbá válás érdekében.
Az olyan elismert szabványok követése, mint az US EPA, az ISO és mások
A szennyezett víz káros az emberekre és a környezetre. Az olyan szabályozó szervek, mint az US EPA (U.S. Environmental Protection Agency), az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az EU és más szabályozók hivatalos vizsgálati módszereket határoztak meg az ivóvízre és a szennyvízre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a felhasználók számára kényelmesebb, ugyanakkor megbízható módszereket biztosítsanak, elismert szabványokat (ISO, USEPA és mások) követő gyors vizsgálati módszereket fejlesztettek ki. A megfelelő tanúsítványok, mint például az ISO-nak való megfelelés vagy az EPA-módszerekkel való egyenértékűség, biztosítják a felhasználókat arról, hogy a Spectroquant® használatra kész tesztkészletek összehasonlítható eredményeket szolgáltatnak, így a nemzeti szabályozásoknak való megfeleléshez használhatók.
Kérje a US EPA egyenértékűség dokumentációt a Spectroquant® módszerekhez.
Tudjon meg többet a Safe Drinking Act és Clean Water Act.
Spectroquant® Módszerek más gyártók fotométerein
Hitelesített, szabványoknak megfelelő reagenskészleteinket előre programozzuk a Spectroquant® műszerekkel való használatra a gyors és megbízható eredmények biztosítása érdekében. Ha azonban már rendelkezik fotométerrel a laboratóriumában, és szeretné megtapasztalni a Spectroquant® tesztkészlet-sorozat kiemelkedő minőségét és megbízhatóságát, akkor a Programozási adatok.
.
Spectroquant® Analitikai minőségbiztosítás (AQA)
Az átfogó minőségbiztosítás bizonyított és ellenőrizhető analitikai eredményekké alakítja a méréseket. Kibővített portfóliónk standard megoldásokat (RM) kínál, amelyek ideálisak a fotometriai módszerek, standardok és a Spectroquant® tesztkészletek minőségellenőrzéséhez. A Spectroquant® standardok tökéletesen illeszkedő minősített standardok az Ön rutinelemzéseihez, a módszerek validálásához, belső minőségellenőrzéshez (IQC) és akkreditációhoz, amikor a Spectroquant® fotometriai tesztrendszert használja.
Hígított standard oldatok. Nincs hígítás. Nincs kétely. Nincs késedelem. Csak pontosság.
- A szennyvíz, az ivóvíz és a technológiai víz fotometriai elemzéséhez szükséges valamennyi paramétert lefedő belső minőségellenőrzés (IQC).
- Egyetlen paraméteres és CombiCheck standard oldatok egyaránt rendelkezésre állnak, amelyek megfelelnek az Ön alkalmazási igényeinek.
- Az előhígított standard oldatok különböző koncentrációban állnak rendelkezésre, így további hígítási lépések nélkül közvetlenül felhasználhatók.
- A Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) szabványos referenciaanyagaihoz (SRM) vagy az Egyesült Államok Gyógyszerkönyvéhez (USP) visszavezethető.
- Megrendelhető részletes tanúsítványok (COA), beleértve a tétel-specifikus paramétereket, a pontos koncentrációt, a kiterjesztett mérési bizonytalanságot és egyebeket.
- Ideális a nemzetközi szabványos módszerek validálásához: ISO, EN, APHA és EPA. Számítsa ki dolgozási tűrés az ISO 17025 szabványnak való megfelelés érdekében.