Ionkromatográfiás etalonok
Az ionkromatográfia (IC) a töltött molekulákat az ioncserélő gyantához való affinitásuk alapján választja szét. Két típusa van: a kationcserélő és az anioncserélő. Az IC a vizes oldatokban található ionokat egészen a trillió részecske/liter (ppt) tartományig képes meghatározni. Ez az egyik legjobb módszer az ionok ppt-szintű mennyiségi elemzésére. A modern műszerek és oszlopok fejlesztése az IC-t gyors, egyszerű és megbízható elemzési eszközzé tette.
Az IC-rendszer kalibrálása és minőség-ellenőrzése rendkívül fontos, és megfelelő standardok kiválasztását igényli. Széles körű referenciaanyagokat kínálunk az IC-hez, az egyionos standardoktól a többionos standardokig. Ezeket a standardokat gyakran használják a környezetvédelmi, élelmiszer- és italipari, gyógyszeripari és egyéb iparágakban.
Portfóliónk a jól ismert Certipur® és TraceCERT® márkák CRM-jeiből áll. Ezeket a tanúsított referenciaanyagokat az ISO/IEC 17025 és az ISO 17034 kettős akkreditáció szerint állítják elő. A CRM-ek visszavezethetők a Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) standard referenciaanyagaira (SRM).
Kapcsolódó források
- Brochure: Ion Chromatography
Explore our range of certified standards and reagents for ion chromatography, ensuring precision and traceability in your analytical processes.
- Brochure: Achieve Calibration Excellence Aquastar® and Certipur® High-Quality Certified Reference Materials
Our Aquastar® and Certipur® line of CRMs including Karl Fischer (KF) standards, pH buffer calibration standards, Volumetric, Conductivity, AAS single element, IC single element, ICP single & multi-element standards are produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025 in Darmstadt (Germany).
- Ion Chromatography for Sugar Testing in Food and Environmental Analysis
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
- Brochure: Analytix: Organic Acid Certified Reference Materials for IC
This Analytix issue explores tools and techniques that improve accuracy in chemical analysis. It highlights the use of certified reference materials in areas like food safety, herbal medicine testing, and pesticide detection. Topics include high-purity acids, LC-MS solvents, and methods for detecting bacteria and moisture.
Többionos etalonok és készletek
Kínálatunk több mint 38 különböző multi-anion és multi-kation referenciaanyag-oldatot tartalmaz. A TraceCERT® termékek ISO/IEC 17025 és ISO 17034 kettős akkreditáció alapján gyártott tanúsított referenciaanyagok.
Kínálatunkban megtalálható az ionkromatográfiához készült IQ/OQ/PQ készlet is. A termékkel ellenőrizhető a detektálás linearitása, az injektor pontossága és az injektor átvitel. Az 50 mg/kg-os standardok az ismételhetőséget (az injektor pontosságát) vizsgálják, míg az 1000 mg/kg-os standardok az injekciózás során fellépő maximális átvitelt ellenőrzik. Az 5–100 mg/kg-os standardokat a detektor linearitásának igazolására használják.
Anionok
Kínálatunkban a TraceCERT® márka több mint 40 különböző, egykomponensű szervetlen és szerves anion standard oldatból álló átfogó választék található. A termékek 1000 mg/l koncentrációban kaphatók.
Kationok
15 TraceCERT® kationos tanúsított referenciaanyag-oldatot kínálunk, beleértve az ammóniumot és a leggyakrabban vizsgált alkálifém-, alkáliföldfém- és átmeneti fémionokat. Minden termék 1000 mg/l koncentrációban kapható, és ISO/IEC 17025 és ISO 17034 szerint tanúsított.
Szénhidrátok és cukrok
TraceCERT® tanúsított referenciaanyag-oldatokat kínálunk mono- és diszacharidok ionkromatográfiás elemzéséhez. A rendelkezésre álló referenciaanyagok a fruktóz, a galaktóz, a glükóz, a laktóz, a szacharóz és a glicerin elemzésére szolgálnak.