Cell Imaging eszközök
A sejtek képalkotó műszerek a sejtek és sejtkultúrák állapotának értékelésére, mérésére, elemzésére és vizsgálatára használhatók a legkülönbözőbb munkafolyamatokban. A digitális sejtképalkotók algoritmusokat használnak a sejtek és sejtkultúrák állapotának objektív mérésére, kiküszöbölve a felhasználó elfogultságát és racionalizálva a folyamatokat a nagyobb következetesség érdekében. Az élő sejtek képalkotó rendszerei lehetővé teszik az élő sejtek tanulmányozását time-lapse mikroszkópiával, ami kritikus betekintést nyújt a sejtek működésébe és több paraméteres adatokat szolgáltat az alapkutatás és a gyógyszerkutatás számára. Költséghatékony megoldásokat kínálunk, amelyekkel bővítheti laboratóriuma élő és digitális sejtképalkotási kapacitását.
Termékek
Millicell® Digital Cell Imager
CellASIC ONIX2 Microfluidic System
CellASIC ONIX plate for bacteria cells (4 chamber)
The B04 plates utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to bacteria cells to restrict their growth in a single focal plane & maintain x,y position over time.
CellASIC ONIX plate for haploid yeast cells (4 chamber, 3.5-5 micron)
The Y04 plates for Haploid Yeast Cells utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to yeast cells to restrict their growth in a single focal plane & maintaining x,y position over time.
CellASIC ONIX switching plate mammalian cells (4 chamber)
The M04 switching plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
Millicell® DCI Wifi USB Dongle
CellASIC ONIX2 Manifold XT (Temperature Controlled)
CellASIC ONIX gradient plate for mammalian cells (4 chamber)
The M04 gradient plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
CellASIC ONIX open-top plate for mammalian cells (4 chamber)
The M04 open top plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
Millicell® DCI Power Supply
CellASIC ONIX2 Manifold Basic (No Temperature Control)
The CellASIC ONIX2 Manifold Basic seals to the CellASIC ONIX plates and delivers a defined gas environment to the cell culture region.
CELLASIC® ONIX Pad Trap Plate (4-chamber, trap heights 12 micron), 5pk
CELLASIC® ONIX plate diploid yeast cells (4 chamber, 5-7 micron)
CELLASIC® ONIX Pad Trap Plate (4-chamber, trap heights 4 micron), 5pk
Millicell® DCI Digital Cell Imager
A Millicell® DCI Digital Cell Imager segítségével könnyedén nyomon követheti sejttenyészeteit. A konfluenciától a sejtszámig és a morfológiáig a Millicell® DCI automatizálja a sejtkultúrák méréseit a gyorsabb és következetesebb tenyésztés érdekében. Ez a műszer ideális az alapkutatásban, gyógyszerkutatásban és biotechnológiai alkalmazásokban használt sejtkultúrák növekedéséért és fenntartásáért felelős tudósok és laboránsok számára.
- Objektív mérések
- Konfluencia-meghatározás
- Értékelt sejtszám
- Hemocitométeres vagy in-vesszel történő mérés /li>
- Adherens sejt-, szferoid- és organoidkultúrák
- Optionális web-alapú felhőszolgáltatás az adattároláshoz, adatarchiváláshoz és a növekedési trendek elemzéséhez
CellASIC® ONIX2 élősejt-képalkotó rendszer
A CellASIC® ONIX2 rendszerrel átalakíthatja mikroszkópját élősejt-képalkotó rendszerré. Ez a mikrofluidikai rendszer kiváló minőségű, optikailag tiszta mikrofluidikai lemezeket és intuitív szoftvert használ a fordított mikroszkópok széles skálájával való integráláshoz, hogy lehetővé tegye az élő sejtek folyamatos, nagy nagyítású megfigyelését, amint azok valós időben reagálnak a környezetükre.
- Dinamikus élősejt-képalkotás
- Kompatibilis bármely fordított mikroszkóppal
- Kis helyigényű
- Kezelőbarát kezelés
- Megfelelően használható
- Automatikusan szabályozza az áramlási sebességet, a gáz- és hőmérséklet-eltolódásokat, az álló gradienseket, a tápanyag/gyógyszer hozzáadásokat és a médiumváltásokat
- Az optikailag tiszta mikrofluidikus lemezek számos alkalmazásban lehetővé teszik az élő sejtek képalkotását
Kapcsolódó források
- Flyer: Millicell® DCI Overview
The Millicell® DCI Digital Cell Imager provides quick, objective determination of common cell culture parameters including confluency, cell count, and morphology.
- Brochure: CellASIC® ONIX2 Overview
Precision control of your cell culture environment for advanced live cell imaging & microscopy.