Foszfát pufferelt sóoldat (PBS)
A foszfátpufferelt sóoldat vagy PBS-oldat víz és sók kombinációja. Ez egy nem mérgező oldat, amelyet számos laboratóriumban használnak. A standard PBS általában nátrium-kloridból, kálium-kloridból, kálium-dihidrogén-foszfátból és dinátrium-hidrogén-foszfátból áll. A PBS-készítmények standard pH-ja 7-7,4 között változik.
Szakasz áttekintése
Termékek
Foszfát pufferelt sóoldat (PBS) a sejtkultúrában
A foszfát pufferelt sóoldat (PBS) izotóniás oldat, a vízzel ellentétben megakadályozza a sejtek megrepedését vagy az ozmózis miatti zsugorodását, és a sejtek számára nem toxikus készítmény. Ennek eredményeképpen széles körben használják a sejtkultúrák gyártásában és az upstream folyamatok fejlesztésében. Fenntartja a sejtek pH-értékét a tenyésztőközegben, és a leválasztás előtt képes a szérumot is kivonni a sejtekből. A PBS-t a súlyos akut légzőszervi szindróma koronavírus-2 (SARS-CoV-2) számára alkalmas transzferközegként vizsgálták, akár 7 napos időtartamra is. Alkalmas fixálásra és immunfestésre sejtkultúrás alkalmazásokban. A PBS használható továbbá spermiumok hüvelyi tamponból történő kinyerésére is.
Dulbecco foszfátpufferes sóoldat (DPBS)
A Dulbecco foszfátpufferes sóoldat (DPBS) kiegyensúlyozott sóoldat, amely létfontosságú szerepet játszik a sejttenyésztési alkalmazásokban. Segít fenntartani a sejten belüli és kívüli ozmotikus egyensúlyt, valamint hígító, irrigáló és szállító anyagként szolgál. A DPBS emellett pufferrendszert is biztosít, hogy a közeget a 7,2-7,6 közötti fiziológiás pH-tartományban tartsa. A DBPS fenntartja a sejtek normál anyagcseréjét azáltal, hogy egyes szénhidrátokkal, például glükózzal egyesülve energiát biztosít a sejtek számára. Emellett ellátja a sejteket létfontosságú szervetlen ionokkal és vízzel, támogatva azok megfelelő működését. A DBPS tartalmazhat kalcium-kloridot és magnézium-kloridot, de nem tartalmazhat. Felhasználható emberi embriók és ivarsejtek kinyerése, kezelése és átvitele során. A DBPS különböző területeken is alkalmazásra kerül, beleértve a sejtdiszszociációt, a szövetek boncolását és az immunfestést.
Foszfát pufferelt sóoldat (PBS) mint hígító/mosóoldat
A foszfát pufferelt sóoldat (PBS) használható sejttenyésztési kiegészítők liofilizált porainak reszuszpendálására. Segít továbbá a törzsoldatok munkakoncentrációra történő hígításában is. Ezenkívül a PBS-t mosópufferként használják különböző területeken, mint például Western blotting, enzimhez kötött immunszorbiens vizsgálat (ELISA), immunhisztokémia, szöveti disszociáció, sejttenyésztés, hematológiai és molekuláris biológiai eljárások. Alkalmas továbbá baktériumsejtek reszuszpendálására és szonikációjára is.
Foszfát pufferelt sóoldat (PBS) mint blokkolószer
A Tween 20-at tartalmazó foszfát pufferelt sóoldat (PBS) blokkolószerként működik a western blotting és az enzimhez kötött immunszorbent assay (ELISA) technikákban.