Tisztítószerek - anionos, kationos, zwitterionos, habzásgátló
A mosószerek olyan felületaktív anyagok vagy vegyületek, amelyek a hidrofób molekulák oldásával csökkentik a felületi feszültséget két folyadék vagy folyadék és szilárd anyag között. Ezek a vízben oldódó felületaktív anyagok hidrofób részből, általában egy hosszú alkilláncból állnak, amely hidrofil vagy vízoldékonyságot fokozó funkciós csoportokhoz kapcsolódik. A detergenseket a biokémiában, a sejtbiológiában és a molekuláris biológiában gyakran használják sejtlízisre, membránfehérje- és lipidtisztításra, fehérjekristályosításra, valamint a háttérfestés csökkentésére a blotting-kísérletekben.
Biológiai mosószerek és felületaktív anyagok széles választékát kínáljuk az Ön kutatási és gyártási igényeinek kielégítésére, beleértve az OECD 301F szerinti biológiailag lebomló alternatívákat, mint például TERGITOL™ 15-S és ECOSURF™ felületaktív anyagok. Mosószer termékeink közé tartoznak: anionos mosószerek, kationos mosószerek, zwitterionos mosószerek, nem ionos mosószerek és habzásgátlók. A kémiailag stabil termékek portfóliója az általános laboratóriumi felhasználásra szánt reagens minőségtől a legigényesebb alkalmazásokhoz való, nagy tisztaságú minőségekig terjed. Az ISO 90001:2008 tanúsítványok szerinti nagy mennyiségű és egyedi rendelési lehetőségek ugyanazt a terméket biztosítják a padon történő gyártástól a nagyüzemi gyártásig.
Találja meg itt a Deviron® C16 és Deviron® 13-S9 tisztítószereket, amelyek kifejezetten a gyógyszeripari és biofarmáciai gyártás igényeihez igazodnak.
Termékek
Ionikus mosószerek
Az ionikus mosószerek anionos vagy kationos fejcsoportokat tartalmaznak, és nettó töltéssel rendelkeznek. Hidrofób végük vagy egyenes szénhidrogénláncok, mint a nátrium-dodecil-szulfát (SDS) és a cetiltrimetil-ammónium-bromid (CTAB), vagy merev szteroid csoportok, mint az epesavak sói. Az ionos detergensek rendkívül hatékonyak a membránfehérjék szolubilizálásában, de szinte mindig denaturálnak valamilyen mértékben. Az epesavsók olyan anionos detergensek, amelyek gerincét merev szteroid csoportok alkotják, pl. a kolinsav és a dezoxikolsav nátriumsói. Síkbeli szerkezetük miatt ezeknek a molekuláknak egy poláris és egy nem poláris oldala van. Ennek eredményeképpen CMC-jük magas, micelláik pedig kicsik, így dialízissel könnyen eltávolíthatók.
Nonionos mosószerek
Non-ionic detergents töltés nélküli, hidrofil fejcsoportokat tartalmaznak, amelyek vagy polioxietilén részekből állnak, mint a BRIJ® és a Triton™ mosószerekben, vagy glikozidos csoportokból, mint az oktilglükozidban és a dodecil-maltozidban. Mivel a nem ionos detergensek a lipid-lipid és lipid-fehérje, de nem a fehérje-fehérje kölcsönhatásokat bontják meg, ezért nem denaturálónak tekinthetők. Így ezeket a kíméletes detergenseket széles körben használják a membránfehérjék izolálásához biológiailag aktív formájukban. Az ionos detergensekkel ellentétben a sóknak minimális hatása van a nem ionos detergensek micelláris méretére.
Zwitterionos detergensek
A zwitterionos mosószerek mind az ionos, mind a nem ionos típusok jellemzőivel rendelkeznek. A nem ionos detergensekhez hasonlóan a zwittergensek sem rendelkeznek nettó töltéssel, nincs vezetőképességük és elektroforetikus mobilitásuk, és nem kötődnek ioncserélő gyantákhoz. Ezért gyakran hasznos alternatívái a nem ionos detergenseknek az ioncserélő kromatográfiában, az elektroforézisben és az izoelektromos fókuszálásban. Az ionos detergensekhez hasonlóan azonban hatékonyan bontják a fehérje-fehérje kölcsönhatásokat. A szteroid alapú zwittergensek, mint például a CHAPS, kevésbé denaturálnak, mint a lineáris láncú zwitterionos detergensek (pl. dodecil-dimetil-diamin-oxid).
Kapcsolódó források
- Application Note: Comparison of Greener Detergents in Mammalian Cell Lysis & Downstream Applications
In this application note, the capabilities of alternative detergents for effective mammalian cell lysis and downstream applications were assessed and compared to detergents commonly used: IGEPAL® CA-630, Triton™ X-100 and Triton™ X-114.
- Poster: Biological Detergents
This poster is an introduction to different types of detergents, their properties, and their applications in scientific research areas.
- Article: Solubilization of Membrane Proteins
Detergents solubilize membrane proteins for investigation, with detergent removal necessary for further characterization.
- REACH Update: Using Surfactants like Triton™ X-100?
Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
- Flyer: Greener Surfactants – The New Detergents that Degrade
These surfactants are part of our growing portfolio of sustainable products and solutions that are designed to help you reduce the ecological impact of your research. While they are aligned with “The 12 Principles of Green Chemistry”, our greener alternatives still deliver excellent quality and efficacy to meet the highest standards in research and production.
- Flyer: Biodegradable Greener Surfactants
To aid you in reducing the environmental footprint of your research, we offer greener surfactants aligned with the “Design for Degradation” principle of The 12 Principles of Greener Chemistry.
- Guide: Detergents
Discover more about the properties, classifications, and uses of detergents in biological systems as a guideline for choosing the right detergent for your application.