Biztonsági tartozékok
A veszélyes vegyi anyagok biztonságos kezelése mindig kihívást jelent a mindennapi laboratóriumi munka során, és a legmagasabb szintű egészségvédelmet követeli meg. Mi megkönnyítjük!
Az ötletes, de egyszerű termékek azonnal emelik a személyes biztonsági szintet, ha először a mindennapi folyamatok során használja őket, pl.
- Flaskák és tartályok nyitószerszámai
- Folyószerszámok fogantyú nélküli palackokhoz
- Hordozók a biztonságos szállításhoz
- Címkéző készletek piktogramokkal a címkézéshez
- Védelmi állvány HDPE palackokhoz
Hasznosítsa a veszélyes vegyi anyagok kezelésében szerzett hosszú távú tapasztalatainkat, és élvezze a biztonságos és egyszerű folyamatokat nagyfokú kényelemmel.
Kapcsolódó források
- Brochure: Safety Connects
Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
- Brochure: Inorganics on Tap
Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
- Brochure: Safety Inside
Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
Palacknyitó kulcs*
- Az S40 és S28 csavaros kupakkal ellátott palackok kényelmes nyitása és zárása
- Tökéletesen igazodik a csavaros kupakok formájához
- Maximális biztonság a veszélyes folyadékokkal való munkavégzés során
nyitó kulcs tartályokhoz*
- Kényelmes nyitás és zárás a G2 / G3/4 zárókkal ellátott tartályokhoz
- Tökéletesen alkalmazkodik a speciális formához
- Maximális biztonság a veszélyes folyadékokkal való munkavégzés során
Öblítő segédeszköz 1l és 2l.5l-es üvegpalackok*
- Egyszerű, biztonságos és kényelmes kiöntés S40-es menetes palackokhoz, beépített fogantyú nélkül
- Minden folyadékhoz, például savakhoz, lúgokhoz és oldószerekhez alkalmas
- Közvetlenül a palack nyakára csíptethető
- Kizárólag egyszeri használatra - ne a palackkal együtt dobja ki: Maximális biztonság - kerülje az esetleges törésveszélyt! (Egyes folyadékok bomlasztó hatással vannak a kiöntést segítő anyagra)
Biztonsági hordozó 1l / 2,5l és 4l* üvegpalackokhoz
- Üvegpalackok biztonságos szállítása, az irányelveket meghaladóan
- Optimális palackvédelem a nagyon hatékony PE habbetétnek köszönhetően
- További idő az ártalmatlanításra a belsejében lévő üvegtörés esetén a vegyszerálló anyagoknak köszönhetően
- Kiszivárgásmentes felső fedél megakadályozza a folyadékok és gőzök nem szándékos expozícióját
- Stabil, széles fogantyú a kényelmes kezeléshez
Címkekészlet acc. GHS, DIN EN ISO és GLP szerint
- A GHS, DIN EN ISO és GLP szabványoknak megfelelő átfogó címke
- Teljes biztonsági információk egy pillantásra a ragasztott piktogramokkal és jelszavakkal /li>
- Nem tartós ragasztó a könnyű, maradékmentes eltávolítás érdekében
- Robusztus műanyag címke, ellenáll a vegyi anyagoknak
Biztonsági állvány 2,5l HDPE palackokhoz*
- Fixált állvány a könnyű 2,5l HDPE palackokhoz
- További biztonsági, e.pl. az 1.78178.0001 elszívó rendszer 2,5 l HDPE palackokkal való használatakor
- megakadályozza a 2,5 l HDPE palack felborulását
Antisztatikus készülék
- A 10 literes és nagyobb oldószereket tartalmazó fémtartályok biztonságos és megfelelő földelése
- Az összes alkatrész külön földelése
- A földelés lehetővé teszi a statikus elektromosság levezetését a robbanások és tűzveszély elkerülése érdekében#
- Három kábel a legnagyobb rugalmasságért minden munkafázis során
- Táska a használaton kívüli kábelek biztonságos és szakszerű tárolásához
- Kábelhossz: 2 m
*Kizárólag a Merck palackjaihoz és tartályaihoz alkalmas.