Vércsoportképző intermedierek (FFMU)
Forrásanyagok
A Millipore® portfólió vércsoportképző intermedierjei további gyártási felhasználásra (FFMU) humán vagy egér monoklonális antitesteket expresszáló sejtvonalakból származó standardizált sejttenyésztési felülúszó. Ezek az FFMU intermedierek kész vércsoport meghatározó reagensek vagy eszközök formulázásához használhatók. Hígítással, keveréssel (adott esetben) és kémiai adalékokkal a gyártók saját kész reagenseket vagy eszközöket állíthatnak elő, amelyek reaktivitási profilja megfelel az adott alkalmazásuknak. Az egyes tételek hatékonyságát gondosan ellenőrzik, hogy megfeleljen egy belső referenciatételének. Minden FFMU 0,1% (w/v) nátrium-azidot tartalmaz tartósítószerként.
A legtöbb FFMU antitestsorozat jelenleg az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalánál engedélyezett, megosztott gyártási megállapodások keretében.
Products
Human IgG monoklonális antitestek kutatási célokra
A Human IgG monoklonális antitestek kutatási célokra olyan sejtvonalakból származó tisztított sejttenyésztési felülúszó, amelyek Human IgG monoklonális vércsoport-antitesteket expresszálnak, amelyek indirekt antiglobulin vizsgálati módszerrel reaktívak. Ezeket a termékeket olyan gyártóknak szánják, akik nem-IVD reagenseket vagy eszközöket, például jártassági készleteket, belső tesztkontrollokat vagy oktatási mintákat kívánnak készíteni.
Kapcsolódó források
- Borchure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU - Blood typing intermediates for further manufacturing use
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices. Our ISO-certified, FDA-licensed manufacturing facilities ensure the quality of these antibodies to meet global regulatory requirements.