Szűrőmembránok
A polimer anyagok kicsapásával vagy nyújtásával előállított membránszűrőket az iparban és a kutatásban egyaránt gyakran használják. A membránszűrők tulajdonságai az összetétel, a felületkezelés és a pórusméret különbségei miatt széles skálán mozognak. Az ideális szűrő kiválasztásához az alapvető jellemzők ismerete szükséges. A szűréshez a Millipore® és Whatman™ membránok széles választékát kínáljuk.
Membránszűrő jellemzői
- Kémiai kompatibilitás: A szűrőanyagnak kompatibilisnek kell lennie mind a szűrendő folyadék, mind az oldott oldott anyagok kémiai természetével a szerkezeti hibák elkerülése érdekében.
- Melegedőképesség: A hidrofil membránok könnyen nedvesednek a vízzel, és előnyben részesítendők vizes oldatok szűrésére. A hidrofób membránok gázszűréshez, alacsony felületi feszültségű oldószerekhez és szellőztetéshez ajánlottak, és nedvesedhetnek szerves oldószerekben, például metanolban, így mind a vizes folyadékok, mind a szerves oldószerek átjuthatnak.
- Pórusméret: A pórusméret a legnagyobb pórusátmérőre utal, és összefüggésbe hozható a membrán azon képességével, hogy bizonyos méretű részecskéket képes kiszűrni.
- 0,1 µm: mikoplazma eltávolítása
- o 0,20-0,22 µm: szűrősterilizálás és ultratisztítás vizes oldatok és szerves oldószerek (pl., HPLC)
- 0,45 µm: vizes oldatok és szerves oldószerek tisztítása
- 0.8 µm: durva részecskék eltávolítása és baktériumok eltávolítása
- 100 µm: homok, aktív szén, gyöngyházgyanták eltávolítása
- átmérő: A szűrő átmérője, mérete és alakja a szűréshez használt készülék alapján kerül kiválasztásra. A korongszűrők, fecskendőszűrők, extrakciós készülékek és palack tetején lévő szűrőberendezések meghatározott átmérővel rendelkeznek a membránszűrők számára.
- Áramlási sebesség: Az áramlási sebességet úgy határozzák meg, mint az áramlásnak a szűrőn való áthaladásához szükséges időt, és az áramlási sebesség döntő fontosságú annak meghatározásában, hogy a szűrés milyen gyorsan végezhető el. A membrán anyaga, vastagsága, porozitása és pórusarchitektúrája mind-mind az áramlási sebességben mutatkozó különbségekhez vezethet.
- Optikai tulajdonságok: A retentátumok vizuális elemzésekor a membrán optikai tulajdonságainak kompatibilisnek kell lenniük a képalkotó módszerrel, hogy egységes hátteret biztosítsanak és csökkentsék a zajt.
- Szín: A szűrő színének kiválasztása megfelelő kontrasztot biztosíthat a könnyű és megbízható azonosításhoz és kvantitációhoz. A fekete szűrők különbséget tesznek a világos színű részecskék és a mikroorganizmusok között. A fehér szűrők különbséget tesznek a kék, vörös és sötétebb színű mikrobák és részecskék között. A zöld szűrők hátteret biztosítanak a fekete, fehér és színtelen részecskék megtekintéséhez.
- Megkötők: A nem szőtt, szálalapú anyagokban általánosan használt kötőanyagok formát és szilárdságot biztosítanak a végterméknek.
- A szerves kötőanyagok nagyobb nedves szilárdságot és kisebb szálkioldódást biztosítanak a nagynyomású szűréshez.
- A szervetlen kötőanyagok a szerves kötőanyagokhoz képest nagy termikus és kémiai stabilitást és mikrobiológiai lebomlással szembeni inertitást kölcsönöznek.
- A cellulóz-acetát membránok ideálisak biológiai és klinikai elemzésekhez, sterilitási vizsgálatokhoz és szcintillációs mérésekhez. Nagyon alacsony fehérje-kötési affinitást mutatnak, és alacsony fehérje-kötődésű alkalmazásokhoz ajánlottak. Ezek a membránok 180 ºC-ig oldószer- és hőállóak, és alkalmasak vizes sejttenyésztési és alkoholos közegek szűrésére egyaránt.
- A cellulóz-nitrát membránok általános szűrési alkalmazásokhoz, többek között pufferszűréshez ajánlottak, és alacsony extrahálható mennyiséggel és szűk pórusméret-eloszlással rendelkeznek. Míg a nitrocellulózt gyakran törékenynek és termikusan instabilnak tartják, ezek a szűrők nagyobb szilárdságot és rugalmasságot, valamint 121 °C-ig tartó hőstabilitást kínálnak, ami lehetővé teszi, hogy zsugorodás vagy integritásvesztés nélkül autoklávozhatók legyenek. A cellulóz-nitrát membránszűrők magas fehérjekötődéssel rendelkeznek, ami biológiai minták szűrésekor mintaveszteséget eredményezhet.
- A vegyes cellulóz-észter (MCE) membránszűrők cellulóz-acetátból és cellulóz-nitrátból egyaránt állnak, és biológiailag inertek, alacsony kötődésűek, hőstabilak és nagy terhelhetőségűek, így ideális választás számos szűrési alkalmazáshoz, többek között vizes oldatok tisztításához, részecskeszámláláshoz, HPLC-mintaszűréshez és mikrobiológiai elemzéshez. A kézi részecske- vagy kolóniaszámlálást igénylő alkalmazásoknál a rácsos felület és a színkontraszt megkönnyíti a részecskék kimutatását és minimalizálja a szem kifáradását.
- A polieterszulfon (PES) membránok hőstabilitásukról, tartósságukról, valamint savas és lúgos oldatokkal szembeni ellenállásukról ismertek. A Millipore Express® PLUS hidrofil polieterszulfon (PES) membránokat általában a cellulózmembránok alternatívájaként használják, és gyors áramlást, nagy szűrőkapacitást és alacsony fehérjekötődést biztosítanak, miközben baktériumretentívek maradnak.
- Polytetrafluoretilén (PTFE) membránok nagy szilárdsággal és széleskörű kémiai kompatibilitással rendelkeznek, és általában vizes oldatok, szerves oldószerek, marószerek és agresszív folyadékok tisztítására használják. A hidrofil PTFE-membránokat jellemzően vizes oldatok szűrésére, míg a hidrofób PTFE-membránokat jellemzően szerves oldószerek és gázok szűrésére, valamint részecskefigyelésre használják.
- Nylon és poliamid membránok széles körű kompatibilitást, szilárdságot, rugalmasságot és hidrofilitást kínálnak alacsony extrahálhatóság mellett, és rutinszerűen használják vizes és szerves oldatok szűrésére HPLC és más analitikai módszerekhez. Magas fehérje- és kismolekula-kötődést mutathatnak, ezért biológiai mintákhoz nem ajánlottak.
- PVDF membránok különböző biomedicinális kutatási alkalmazásokban használják. A hidrofil és hidrofób formátumban egyaránt elérhető Durapore® membránszűrők nagy áramlási sebességet és áteresztőképességet, alacsony extrahálhatóságot és széles körű kémiai kompatibilitást biztosítanak. A hidrofil Durapore® membránok nagyon alacsony fehérjekötődést mutatnak, és fehérjeoldatok szűrésére használják. Ezzel szemben a hidrofób Durapore® membránok magas fehérjekötődést mutatnak.
- A regenerált cellulózmembránok hidrofilek, spontán nedvesednek a vízben, és erős kémiai ellenálló képességgel rendelkeznek mind vizes, mind szerves oldatok szűrésére. Általában HPLC oldószerek és oldatok szűrésére használják őket. A regenerált cellulóz membránszűrők sterilizálhatók, és alacsony fehérjegkötődéssel és extrahálhatósággal rendelkeznek, ami lehetővé teszi biológiai mintáknál való felhasználásukat.
- Polikarbonát membránszűrők sima, üvegszerű polikarbonát fóliából készülnek, és minden olyan elemzéshez ajánlottak, ahol a mintát a membrán felületén nézik, például optikai vagy elektronmikroszkópiához. Az egyedi membrángyártási eljárás (track-etching) pontos és egyenletes pórusátmérőt biztosít a minták méret szerinti pontos elválasztásához. Ezeket a membránszűrőket általában nyomelem- és részecskeelemzésben, gravimetrikus elemzésben, vízelemzésben és általános szűrésben használják.
- A polipropilén membrán- és hálószűrők egyaránt rendelkeznek oldószer-összetevőképességgel és hőstabilitással. Ezek a szűrők kiválóan alkalmasak általános oldattisztítási és előszűrési alkalmazásokhoz, beleértve a biológiai terheltség csökkentését is. A Millipore® polipropilén membrán- és hálós szűrők nagy részecske-visszatartó és szennyeződéstartó képességet, valamint alacsony nyomásesést biztosítanak. Bár ezeket a szűrőket szerves oldószerekkel való használatra tervezték, alkohollal történő nedvesítés után vizes oldatok szűrésére is használhatók.
- A polivinilidén-klorid (PVC) szűrőket előszeretettel használják gravimetrikus analízissel a szilícium-dioxid, korom vagy kvarc levegő részecskék mennyiségi meghatározására. A Millipore® PVC membránszűrők kiváló minőségű PVC-ből készülnek, és az ASTM, NIOSH és OSHA levegőmonitorozási módszerekhez fejlesztették ki őket.
- Az alumínium-oxid membránszűrők nem mérgezőek és kompatibilisek a legtöbb oldószerrel és vizes oldattal. A precíz, nem alakítható, méhsejt alakú pórusszerkezet kiküszöböli a pórusok közötti oldalirányú kereszteződést, így biztosítva a pontos szűrővágást és a keskeny pórusméret-eloszlást. Ezek a membránszűrők alacsony fehérjekötődést mutatnak, minimális autofluoreszcenciával rendelkeznek, nedves állapotban gyakorlatilag átlátszóvá válnak, és támogatják a sejtek növekedését. A Whatman™ Anodisc™ membránszűrők a könnyebb kezelhetőség érdekében ragasztott polipropilén tartógyűrűvel is kaphatók
- Az üvegszálas szűrők boroszilikát üvegszálakból készülnek, és jellemzően mélységi szűrőként használják nagy részecskék vagy viszkózus oldatok előszűrésére. A kötőanyagok hozzáadása javíthatja a nedves szilárdságot az erősen szennyezett oldatok szűréséhez, de a szűrőt alkalmatlanná teszi gravimetriás elemzésre vagy forró gázszűrésre a melegítéskor fellépő tömegveszteség miatt. A kötőgyanta nélküli üvegszálas szűrők tömegveszteség nélkül 500 °C-ig melegíthetők.
- Kvarcszálas szűrők tiszta kvarcszálakból készülnek, megakadályozva a savas gázokkal való bármilyen felületi szűrőreakciót. Inertitásuk miatt a kvarcszálas szűrők kiválóan alkalmasak nehézfém-koncentrációk és kis részecskemennyiségek mérésére. A kvarcszálas szűrők jó súly- és formastabilitást is mutatnak, és gyakran használják őket a levegő mintavételezésében és a nyomelemek elemzésében.
- Az ezüstmembránszűrők ideálisak az agresszív folyadékokkal és/vagy magas hőmérsékletekkel járó alkalmazásokhoz, és a Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Intézet (NIOSH) szabványai kristályos és amorf szilícium-dioxid, ólomszulfid, bórkarbid és krizotil azbeszt elemzésére írják elő őket.
Szűrőmembrán típusok
- Az alumínium-oxid membránszűrők nem mérgezőek és kompatibilisek a legtöbb oldószerrel és vizes oldattal. A precíz, nem alakítható, méhsejt alakú pórusszerkezet kiküszöböli a pórusok közötti oldalirányú kereszteződést, így biztosítva a pontos szűrési határértékeket és a keskeny pórusméret-eloszlást. Ezek a membránszűrők alacsony fehérjekötődést mutatnak, minimális autofluoreszcenciával rendelkeznek, nedves állapotban gyakorlatilag átlátszóvá válnak, és támogatják a sejtek növekedését. A Whatman™ Anodisc™ membránszűrők a könnyebb kezelhetőség érdekében ragasztott polipropilén tartógyűrűvel kaphatók.**
- A cellulóz-acetát membránok ideálisak biológiai és klinikai elemzésekhez, sterilitási vizsgálatokhoz és szcintillációs mérésekhez. Nagyon alacsony fehérje-kötési affinitást mutatnak, és alacsony fehérje-kötési kötődésű alkalmazásokhoz ajánlottak. Ezek a membránok 180 ºC-ig oldószer- és hőállóak, és alkalmasak akár vizes sejttenyésztési, akár alkoholos közegek szűrésére.
- A cellulóz-nitrát membránok általános szűrési alkalmazásokhoz ajánlottak, beleértve a pufferszűrést is, és alacsony extrahálható mennyiséggel és szűk pórusméret-eloszlással rendelkeznek. Míg a nitrocellulózt gyakran törékenynek és termikusan instabilnak tartják, ezek a szűrők nagyobb szilárdságot és rugalmasságot, valamint 121 °C-ig tartó hőstabilitást kínálnak, ami lehetővé teszi, hogy zsugorodás vagy integritásvesztés nélkül autoklávozhatók legyenek. A cellulóz-nitrát membránszűrők magas fehérjekötődéssel rendelkeznek, ami biológiai minták szűrésekor mintaveszteséget eredményezhet.
- Az üvegszálas szűrők boroszilikát üvegszálakból készülnek, és jellemzően mélységi szűrőként használják nagy részecskék vagy viszkózus oldatok előszűrésére. A kötőanyagok hozzáadása javíthatja a nedves szilárdságot az erősen szennyezett oldatok szűréséhez, de a szűrőt alkalmatlanná teszi gravimetriás elemzésre vagy forró gázszűrésre a melegítéskor fellépő tömegveszteség miatt. A kötőgyanta nélküli üvegszálas szűrők tömegveszteség nélkül 500 °C-ig melegíthetők.**
- A vegyes cellulóz-észter (MCE) membránszűrők cellulóz-acetátból és cellulóz-nitrátból egyaránt állnak, és biológiailag inertek, alacsony kötőanyag-kötődésűek, hőstabilak és nagy terhelhetőségűek, így ideális választás számos szűrési alkalmazáshoz, többek között vizes oldatok tisztításához, részecskeszámláláshoz, HPLC-mintaszűréshez és mikrobiológiai elemzéshez. A kézi részecske- vagy kolóniaszámlálást igénylő alkalmazásokban a rácsos felület és a színkontraszt megkönnyíti a részecskék kimutatását és minimalizálja a szem kifáradását.
- Nylon és poliamid membránok széles körű kompatibilitást, szilárdságot, rugalmasságot és hidrofilséget kínálnak alacsony extrakciós képességgel, és rutinszerűen használják őket vizes és szerves oldatok szűrésére HPLC-ben és más analitikai módszerekben való felhasználásra. Magas fehérje- és kismolekula-kötődést mutathatnak, ezért biológiai mintákhoz nem ajánlottak.
- Polikarbonát membránszűrők sima, üvegszerű polikarbonát filmből készülnek, és minden olyan elemzéshez ajánlottak, ahol a mintát a membrán felületén nézik, például optikai vagy elektronmikroszkópiához. Az egyedi membrángyártási eljárás (track-etching) biztosítja a pontos és egyenletes pórusátmérőt a minta méret szerinti pontos elválasztásához. Ezeket a membránszűrőket általában nyomelem- és részecskeelemzésben, gravimetrikus elemzésben, vízelemzésben és általános szűrésben használják.**
- A poliéterszulfon (PES) membránok ismertek hőstabilitásukról, tartósságukról, valamint savas és lúgos oldatokkal szembeni ellenállásukról. A Millipore Express® PLUS hidrofil polieterszulfon (PES) membránok általában a cellulózmembránok alternatívájaként használatosak, és gyors áramlást, nagy szűrőkapacitást és alacsony fehérjekötődést biztosítanak, miközben bakteriális visszatartó képességgel rendelkeznek.
- A polipropilén membrán és hálós szűrők egyaránt rendelkeznek oldószer-összetevőképességgel és hőstabilitással. Ezek a szűrők ideálisak általános oldattisztítási és előszűrési alkalmazásokhoz, beleértve a biológiai terheltség csökkentését is. A Millipore® polipropilén membrán- és hálószűrők magas részecske-visszatartó és szennyeződés-tartó képességet, valamint alacsony nyomásesést biztosítanak. Bár ezeket a szűrőket szerves oldószerekkel való használatra tervezték, alkohollal történő nedvesítés után vizes oldatok szűrésére is használhatók.**
- Polytetrafluoretilén (PTFE) membránok nagy szilárdsággal és széles körű kémiai kompatibilitással rendelkeznek, és általában vizes oldatok, szerves oldószerek, marószerek és agresszív folyadékok tisztítására használják. A hidrofil PTFE-membránokat jellemzően vizes oldatok szűrésére, míg a hidrofób PTFE-membránokat jellemzően szerves oldószerek és gázok szűrésére, valamint részecskemonitorozásra használják.
- Polyvinilidén-klorid (PVC) szűrőket előszeretettel használják gravimetrikus analízissel a szilícium-dioxid, korom vagy kvarc légszennyező részecskék mennyiségi meghatározására. A Millipore® PVC membránszűrőket kiváló minőségű PVC-ből gyártják, és az ASTM, NIOSH és OSHA levegőmonitorozási módszerekhez fejlesztették ki.**
- PVDF membránokat számos biomedicinális kutatási alkalmazásban használják. A hidrofil és hidrofób formátumban is elérhető Durapore® membránszűrők nagy áramlási sebességet és áteresztőképességet, alacsony extrahálható mennyiséget és széles körű kémiai kompatibilitást biztosítanak. A hidrofil Durapore® membránok nagyon alacsony fehérjekötődést mutatnak, és fehérjeoldatok szűrésére használják őket. Ezzel szemben a hidrofób Durapore® membránok magas fehérjekötődést mutatnak.
- Kvarcszálas szűrők tiszta kvarcszálakból készülnek, megakadályozva a savas gázokkal való bármilyen felületi szűrőreakciót. Inertitásuk miatt a kvarcszálas szűrők jól alkalmazhatók nehézfém-koncentrációk és kis részecskemennyiségek mérésére. A kvarcszálas szűrők jó súly- és formastabilitással is rendelkeznek, és gyakran alkalmazzák őket a levegőmintavételezésben és a nyomelemek elemzésében.**
- A regenerált cellulózmembránok hidrofilek, spontán nedvesednek a vízben, és erős kémiai ellenállással rendelkeznek mind a vizes, mind a szerves oldatok szűrésére. Általában HPLC oldószerek és oldatok szűrésére használják őket. A regenerált cellulózmembrán szűrők sterilizálhatók, és alacsony a fehérje kötődésük és az extrahálhatóságuk, ami lehetővé teszi a biológiai mintákhoz való felhasználásukat.
- Az ezüst membránszűrők ideálisak az agresszív folyadékokkal és/vagy magas hőmérsékletekkel járó alkalmazásokhoz, és a Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Intézet (NIOSH) szabványai a kristályos és amorf szilícium-dioxid, ólomszulfid, bórkarbid és krizotil azbeszt elemzésére írják elő.
Kapcsolódó források
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.
Hasonló videók