Merck
Fecskendő szűrők
A fecskendőszűrők egyszer használatos, membránalapú eszközök, amelyeket a részecskés szennyeződések eltávolítására használnak folyékony és gázmintákból olyan módszerek, mint a HPLC, ionkromatográfia, gázkromatográfia, ICP és oldódási vizsgálatok elvégzése előtt. A minták megfelelő szűrése javítja az analitikai eredmények minőségét és konzisztenciáját, és csökkenti a műszer leállási idejét. A gyors és hatékony szűréshez általában eldobható fecskendőszűrőket használnak. A kiválasztásnak az alkalmazás szerint kell történnie. A steril fecskendőszűrőket oldatok sterilizálására vagy steril oldatok tisztítására használják, míg a nem steril fecskendőszűrőket általános szűrésre és mintatisztításra. A fecskendőszűrőket két alapvető jellemző - a membrán és a szűrőház - alapján osztályozzák. Mindkét jellemzőnek kompatibilisnek kell lennie az alkalmazással és a szűrendő oldattal. A fecskendőszűrő membránokat összetétel, szűrőátmérő és pórusméret, míg a fecskendőszűrőházakat összetétel és formátum alapján illesztik a végfelhasználáshoz.   
Termékek
1 – 20 megjelenítése 559 eredményből
Nézet módosítása
1 – 20 megjelenítése 559 eredményből
Összehasonlítás
Termék száma
Termék neve
Termékleírás
Pore size
Árazás
Pore size
0.22 μm
Pore size
0.22 μm
Pore size
0.45 μm
Kapcsolódó források
Millex® fecskendőszűrők
A Millexfecskendőszűrők a minimális visszatartási mennyiségnek köszönhetően csökkentett mintaveszteséggel rendelkeznek.sup>® fecskendőszűrők ideálisak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, beleértve a HPLC mintaelőkészítést, az antibiotikumok és szövettenyésztési adalékanyagok szűrését, valamint a kioldódási vizsgálatokat. Ellenőrzött gyártási folyamatunk biztosítja a szűrők megbízható teljesítményét. Steril eszközeinkhez minőségi tanúsítvány tartozik. A számos különböző membrán- és házválasztékkal kapható Millex® fecskendőszűrők számos oldószerrel és mintatípussal kompatibilisek.
  • Szteril és nem steril kis térfogatú szűréshez (1-200 ml)
  • Kiváló minőségű Millipore® membránokkal gyártott
  • /li>
  • 4, 13, 25, 33 és 50 mm átmérőben kapható
  • A minimális visszatartási térfogat csökkenti a mintaveszteséget
  • Alacsony extrahálási és alacsony kötődésű membrán opciók
  • /li>
Whatman® fecskendőszűrők
  • Whatman Puradisc® fecskendőszűrők egyesítik a prémium minőséget és a gazdaságosságot, és ideálisak minták gyors, hatékony szűrésére akár 100 ml térfogatig.
  • A Whatman® Puradisc® Aqua fecskendőszűrőket kifejezetten környezeti minták szűrésére tervezték a COD és DOC elemzés előtt. Az ezekben az eszközökben használt membránokat összeszerelés előtt előmossák a szerves szén szintjének csökkentése érdekében.
  • A Whatman® Uniflo fecskendőszűrők eldobható szűrőeszközök a szilárd anyagok eltávolítására folyékony mintákból olyan elemzések előtt, mint a HPLC és az UV/Vis spektrofotometria. Többféle membránválasztékban kaphatók 0,2 μm vagy 0,45 μm pórusmérettel, polipropilén overmold házzal rendelkeznek, és steril és nem steril opciókat is tartalmaznak.
  • A Whatman® ReZist® fecskendőszűrőket kifejezetten úgy tervezték, hogy ellenálljanak a szerves oldószereknek. Ezek a szűrők ideálisak az agresszív szerves oldószerek tisztítására.
  • AWhatman® Spartan® fecskendőszűrők a szerves és vizes oldatok reprodukálható szűrését biztosítják a nagy teljesítményű és ultranagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (HPLC és UHPLC) mintaelőkészítéshez. A tételenkénti konzisztencia érdekében ezeket a szűrőket vízzel, metanollal és acetonitrillel 210 és 254 nm-es hullámhosszon UV-abszorbeáló anyagok hiánya szempontjából tesztelik és tanúsítják.
  • A Whatman® Roby fecskendőszűrőket kifejezetten automatizált szűrőrendszerekhez tervezték. A polipropilén ház kialakítása biztosítja a zökkenőmentes szállítást a tároló forgótányérról a szűrés helyére.
  • A Whatman® Anotop® fecskendőszűrők szervetlen Anopore® alumínium-oxid membránnal rendelkeznek polipropilén házban, és kifejezetten minták előkészítésére tervezték őket a későbbi ionkromatográfiás és HPLC-elemzéshez. Ezek az eszközök biztosítják az ionkromatográfiás vizsgálatokhoz az anion kimosódásának nagyon alacsony szintjét.
  • A Whatman® GD/X fecskendőszűrők nagy viszkozitású szűrők, amelyek előszűrőt tartalmaznak, hogy lehetővé tegyék a viszkózus, sűrű vagy más módon nehezen szűrhető, magas szilárdanyag-tartalmú anyagok szűrését, mint például a környezeti és élelmiszer-analitikai mintákban.
  • AWhatman® GD/XP eldobható fecskendőszűrők, a GD/X termékcsalád módosítása, polipropilén előszűrőköteget használnak, így a GD/XP alkalmas olyan mintákhoz, amelyek szervetlen ionelemzést igényelnek.
Corning® fecskendőszűrők
A HPLC-tanúsított, nem steril fecskendőszűrők nejlon, regenerált cellulóz vagy politetrafluoretilén (PTFE) membránnal kaphatók polipropilén házban az extra kémiai ellenállás érdekében. A steril szövetkultúra-tesztelt fecskendőszűrők PES, regenerált cellulóz vagy tenzidmentes cellulóz-acetát membránnal kaphatók polipropilén vagy akril-kopolimer házban. A nagyobb, 50 mm átmérőjű tárcsaszűrő PTFE membránnal és polipropilén házzal rendelkezik, tömlőcsatlakozóval, és ideális agresszív oldószerek vagy gázok szűrésére, valamint gázok steril szellőztetését igénylő alkalmazásokhoz. Mivel hidrofób membránnal rendelkeznek, ideálisak vákuumvezetékek és szivattyúk védelmére is.
Whatman®< Mini-UniPrep® fecskendő nélküli szűrők
Whatman® A Mini-UniPrep® fecskendő nélküli szűrők gyorsabb és egyszerűbb módot biztosítanak a részecskék eltávolítására a nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (HPLC) és ultra nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (UHPLC) elemzésre előkészített mintákból. A Mini-UniPrep® egy előre összeállított szűrőeszköz, amely egy 0,4 ml kapacitású kamrából és egy dugattyúból áll. A dugattyú egyik végén egy szűrőmembránt, a másik végén pedig egy előre rögzített kupakot/szeptumot tartalmaz. A dugattyút a külső kamrában lévő mintán keresztül nyomják, és a pozitív nyomás a szűrletet a dugattyú tartályába kényszeríti. A levegő a szellőzőnyíláson keresztül távozik, amíg a zárógyűrű be nem kapcsolódik, és így légmentes lezárást nem biztosít. A Mini-UniPrep® másodpercek alatt elhelyezhető bármely olyan eszközbe, amely képes 2 ml-es injekciós üvegek befogadására a műszerbe történő befecskendezéshez. A Mini-UniPrep® eszközt úgy tervezték, hogy bármely 12 x 32 mm-es fiolákat befogadó autosamplerbe illeszkedjen. Alternatív megoldásként a szeptumot tűvel át lehet szúrni, és a mintát kézi injekciózáshoz az analizátorba szívni. Használható a szabványos robotikával az érzékeny tűkkel ellátott HPLC-berendezéseken, ami nagyobb áteresztőképességet tesz lehetővé. Rutin HPLC/UHPLC analízisekhez, összetett vizsgálatokhoz, fehérje kicsapáshoz, oldhatósági vizsgálatokhoz, oldódási vizsgálatokhoz és mintaszűréshez használható.