Merck
KezdőlapProductsIpari mikrobiológiaMikrobiális kultúra médiumok
Mikrobiális kultúra médiumok
A mikrobiális táptalaj olyan anyagok keveréke, amely elősegíti és támogatja a mikroorganizmusok növekedését és differenciálódását. A táptalajok tápanyagokat, energiaforrásokat, növekedést elősegítő tényezőket, ásványi anyagokat, fémeket, puffer sókat és zselésítő anyagokat (szilárd táptalajok esetében) tartalmaznak. A táptalajok kifinomult összetételei pontos, reprodukálható és megismételhető mikrobiológiai vizsgálati eredményeket biztosítanak. A táptalajok még mindig az aranyszabványt jelentik a gyógyszeriparban, valamint az élelmiszer- és italiparban a mikroorganizmusok megszámlálására és kimutatására. A mikrobiális táptalajok elkészíthetők folyadékként (táptalaj), szilárd anyagként (agarlemezek) vagy félszilárd anyagként (deeps). A szilárd és félszilárd táptalajok szilárdítószert, például agart vagy zselatint tartalmaznak.  
Kínálatunkban a dehidratált táptalajok széles választéka található por vagy granulátum formájában. Kiváló granulációs technológiánk maximális kényelmet és biztonságot biztosít, és megfelel a legmagasabb ipari teljesítményszabványoknak. A használatra kész táptalajok szabványosított gyártási körülmények között készülnek, és számos problémát megoldanak a mikrobiológiai laboratóriumokban, ahol az idő, a berendezések és a képzett személyzet gyakran kevés. A mikrobiológiai vizsgálatokhoz 90 és 55 mm-es agárlemezeket, folyékony médiumokat tartalmazó palackokat, csöveket vagy 2 ml-es ampullákat, leveseket és öblítőfolyadékokat kínálunk használatra készen.
Termékek
media (745)
media supplements (88)
buffers (6)
gas generator system (3)
rinsing fluids (3)
extracts for media (2)
Escherichia coli (190)
coliforms (183)
bacteria (141)
Salmonella spp. (111)
Staphylococcus spp. (87)
yeasts (82)
powder (483)
granular (100)
plate (89)
liquid (84)
medium granules (43)
solid (23)
Rendezés relevancia szerint
1 – 20 megjelenítése 871 eredményből
Nézet módosítása
1 – 20 megjelenítése 871 eredményből
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
STBMTSB12
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, green screw cap with septum, pack of 12 bottles
Milliflex Oasis<SUP>®</SUP> Culture Media Plate
MMSMCTS48
Milliflex Oasis® Culture Media Plate
suitable for (Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora)
Milliflex Oasis<SUP>®</SUP> Culture Media Plate
MMSMCRA48
Milliflex Oasis® Culture Media Plate
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
1.05458
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
1.05459
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
GranuCult® prime, USP, EP, JP, ISO 21871, granular, suitable for pathogen testing
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
1.46552
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Buffered Peptone Water
1.07228
Buffered Peptone Water
GranuCult® prime, ISO 19250, ISO 6579-1, ISO 21528-1, ISO 22964, FDA-BAM, EP, granular, pkg of 0.5-25 kg
LB Broth (Lennox)
L3022
LB Broth (Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
Chromocult<SUP>®</SUP> Coliform Agar
1.10426
Chromocult® Coliform Agar
ChromoCult®, according to ISO 9308, EPA, AOAC®, granular, for coliforms, for Escherichia coli, pack of 500 g
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
1.46004
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
EP, USP, Settle Plate for long Incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Fluid Thioglycollate Medium
STBMFTM12
Fluid Thioglycollate Medium
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
Sabouraud Dextrose Agar
1.05438
Sabouraud Dextrose Agar
GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g and 5 kg
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
1.46231
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Sodium Thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Plate Count agar
1.05463
Plate Count agar
GranuCult® prime, ISO 4833, IFU, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
1.46001
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
LB Broth (Miller)
L3522
LB Broth (Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium, suitable for regular E.coli culture
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
1.46069
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Tween®, Histidine, Sodium thiosulfate, Lecithin, ICR plate, irradiated, plate diam. × volume 90 mm × 30 mL, suitable for air monitoring
Anaerotest<SUP>®</SUP> Strips
1.32371
Anaerotest® Strips
Test strips to indicate an anaerobic atmosphere., pkg of 50 strips per pack
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
1.46783
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Milliflex<SUP>®</SUP> Pre-filled Media Cassettes
MXSMCSD48
Milliflex® Pre-filled Media Cassettes
Sabouraud Dextrose Agar, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing, Replacement item for MMSMCSD48.
Kultúrás táptalajok a bioburden-vizsgálathoz
A bioburden-vizsgálat az életképes aerob mikroorganizmusok számának meghatározására szolgál a nem sterilizált késztermékekben vagy nyersanyagokban. A bioburden vizsgálathoz lassú növekedésűek számára tervezett táptalajokat kínálunk, mint például R2A , kazein szójabab emésztő, például triptikus szója agar (TSA) és Sabouraud-dextróz (pl. SDA). Speciális táptalajok állnak rendelkezésre meghatározott aerob mikroorganizmusok kimutatására. A bioburden vizsgálathoz standard szilárd táptalajlemezek (90 mm), folyékony táptalajok dúsító kultúrákhoz palackok és csövek választékában, valamint NaCl-Pepton pufferek is rendelkezésre állnak.
Táptalajok a környezeti monitorozáshoz
A felszíni és személyi monitorozás kritikus eszköz a termelőüzemek tisztán tartásához és a szennyeződés kockázatának minimalizálásához. Fedezze fel könnyen használható kontaktlemezeinket, kontaktlemezeket és tamponokat, amelyek segítenek ezen intézkedések hatékonyságának ellenőrzésében.
Az aktív levegőmonitorozáshoz kultúramédiumokat kínálunk, mint például ülepedő- és kontaktlemezeket és agarcsíkokat, amelyeket a megfelelő levegőmonitorozó rendszerrel használnak. Az ülepedőlemezek széles választéka lehetővé teszi a folyamatos passzív nyomon követést a termelés kritikus pontjain. A steril termelést végző kritikus tisztatér-osztályok számára ICR tamponokat, háromszoros tasakos és gammasugárzott kontakt- és ülepedőlemezeket kínálunk.
Nemesítőközeg-termékeinket a felhasználókkal és a hatóságokkal szoros együttműködésben fejlesztettük ki, hogy azok megfeleljenek ügyfeleink igényeinek, és kövessék a kritikus és ellenőrzött környezetekre vonatkozó nemzetközi irányelveket, mint például az EU, a cGMP, az USP vagy az FDA Aseptic Guidance.
Kultúramédiumok médiatöltési tesztekhez
A "médiatöltési" (más néven "folyamatszimulációs") teszt egy kritikus mikrobiológiai teszt, amelyet egy aszeptikus gyártási eljárás teljesítményének értékelésére végeznek a gyógyszer- vagy italtermék steril táptalajjal való helyettesítésével. A a gyógyszeriparban végzett médiatöltési vizsgálatokhoz használatra kész táptalajok közé tartozik a triptikus szójaleves (TSB) és a növényi peptonleves (VPB). Ezek a folyékony húslevesek sterilek és 10 literes zsákokban szállítjuk őket. Kérésre egyedi zsákok is rendelkezésre állnak. A granulált táptalajokat gondosan úgy állítottuk össze, hogy a gyógyszergyártók minimális kockázatokkal hatékony táptalaj-töltési kísérleteket végezzenek. Az RTU táptalajok mellett standard TSB és nem állati eredetű TSB is rendelkezésre áll. Granulált táptalajunkat besugárzással kezeljük és háromszorosan csomagoljuk, hogy maximalizáljuk a biztonságot a táptalajtöltési kísérletek elvégzése során. Az italok palackozásához és jégzúzó berendezésekhez szükséges táptalajtöltési kísérletekhez használjuk granulált Linden Grain táptalajunkat.
Kultúramédiumok mikoplazma-vizsgálatokhoz
A mikoplazma-szennyeződés széles körben elterjedt és visszatérő probléma a legkülönbözőbb sejtkultúra-rendszerekben. Ezek a Mollicutes osztályba tartozó mikroorganizmusok viszonylag kicsik (0,2-0,3 µm), nincs sejtfaluk, és így nem érzékenyek a penicillinre vagy más, erre a szerkezetre ható antibiotikumokra. Ez lehetővé teszi számukra, hogy magas titereket érjenek el a táptalajon anélkül, hogy a tipikus bakteriális szennyeződésre utaló jeleket, például zavarosságot mutatnának. Ezért fontos, hogy a gyártási folyamat különböző pontjain vizsgálják a mikoplazmákat. Az Európai Gyógyszerkönyv 6.1. (2.6.7.) és az USP 35 (63) szerint a mikoplazmák kimutatásához szükséges folyékony és szilárd táptalajok teljes portfólióját kínáljuk.
Kultúratartalmú táptalajok kórokozók, romlást okozó szervezetek és indikátor szervezetek vizsgálatához
A nyersanyagokban vagy kész élelmiszerekben és italokban lévő mikroorganizmusok a termék romlását és a fogyasztók megbetegedését okozhatják. Kész és dehidratált táptalajok széles választékát kínáljuk a kórokozók, romlást okozó szervezetek és indikátor szervezetek hagyományos vizsgálatához. A dúsítási lépéshez szükséges táptalajok igény szerint, gombnyomásra rendelkezésre bocsáthatók a forradalmi ReadyStream® rendszerrel, amely akkor és ott készíti elő és adagolja az előmelegített táptalajt, amikor és ahol szükséges. A táptalaj 10x koncentrált, így egy 10 literes zsákkal akár 100 liter táptalajt is adagolhat.
Kultúramédiumok sterilitásvizsgálathoz
Szerilitásvizsgálat a GMP mikrobiológiai vizsgálatok egyik legfontosabb követelménye annak megerősítésére, hogy a termékek mentesek az életképes mikroorganizmusoktól. A sterilitásvizsgálat létfontosságú az orvostechnikai eszközök, gyógyszerek, készítmények, szöveti anyagok és egyéb olyan termékek esetében, amelyek sterilnek vagy életképes mikroorganizmusoktól mentesnek mondják magukat. A Sterilitásvizsgálati táptalajok és öblítőfolyadékok a Steritest™ termékek kritikus összetevői. Ezek biztosítják a legmagasabb szintű minőséget és vizsgálati megbízhatóságot. A szójabab-kazein emésztőközeg (Trypticase Soy Broth) alkalmas gombák és aerob baktériumok tenyésztésére egyaránt. A Fluid Thioglycollate Medium (FTM) elsősorban anaerob baktériumok kimutatására szolgál. Lehetővé teszi azonban az aerob baktériumok kimutatását is. A Clear Thioglycollate Medium ugyanazokkal a növekedést elősegítő tulajdonságokkal rendelkezik, mint a standard FTM, és ez az alternatív készítmény extra vizuális tisztaságot biztosít az FTM-hez képest, amely enyhe zavarossággal vagy homályossággal rendelkezik.
Kultúramédium-kiegészítők és adalékok
Néhány médiatípushoz szükség van kiegészítőkre vagy adalékokra, például antibiotikumokra, glicerinre vagy Tergitol™-ra a mikroorganizmusok optimális növekedésének biztosítása érdekében. Böngésszen portfóliónkban, hogy megtalálja az Ön igényeinek megfelelő kiegészítőt.
Kultúramédiumok a mikrobiális határérték vizsgálathoz
A mikrobiális határérték vizsgálatot (MLT) annak megállapítására végzik, hogy hány és milyen bizonyos életképes mikroorganizmus van jelen a nem steril gyógyszeripari, egészségügyi vagy kozmetikai gyártási mintákban, amelyek a nyersanyagoktól a késztermékekig terjednek. A vizsgálat információt nyújt a vizsgált termék biztonságosságáról annak meghatározásával, hogy bizonyos mikroorganizmusok mennyiségi határértékei túllépésre kerültek-e. Lefedi az epetűrő gram-negatív baktériumok, valamint a Escherichia coliEscherichia coliSalmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, clostridia és Candida albicans. A mintákat a vizsgálandó összetevőből vagy termékből véletlenszerűen vett több adag összekeverésével állítják elő. Ha a minták antimikrobiális anyagokat tartalmaznak, ezeket előzetesen hígítással, semlegesítéssel, szűréssel, inaktiválással vagy más megfelelő módon kell eltávolítani. Nagy gondot kell fordítani a kívülről történő mikrobiális szennyeződés megelőzésére.
A mikrobiális határértékvizsgálat elvégzéséhez az USP 61. és 62. fejezete, valamint az EP 2.6.12. és 2.6.13. fejezete szerinti mikrobiális határértékvizsgálat elvégzéséhez magas minőségű táptalajokat biztosítunk. Ezek a konzisztens táptalajok a legszigorúbb szabványok szerint minőségellenőrzöttek, és dehidratált táptalajként többféle összetételben kaphatók.
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 2