Millicell® sejtkultúra betétek és lemezek
A Millicell® sejttenyésztő betéteket úgy tervezték, hogy a sejttenyésztési alkalmazásokban maximalizálják a biológiai relevanciát és a felhasználói kényelmet. In vivo a sejtek háromdimenziós környezetben élnek, és minden irányból hozzáférhetnek a tápanyagokhoz. Ezzel szemben a hagyományos műanyag tenyésztőlemezek arra kényszerítik a sejteket, hogy sima, kétdimenziós felületen növekedjenek, ami lapos sejtmagokhoz és gyenge működéshez vezet. A Millicell® permeábilis betétek és lemezek olyan kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hozzáférést a sejtrétegek bazolaterális és apikális felszínéhez egyaránt. Ez elősegíti a természetes, többdimenziós növekedést, és relevánsabb in vitro modelleket biztosít, ami biológiailag relevánsabb eredményekhez vezet olyan alkalmazásokhoz, mint a toxicitásszűrés, az elsődleges és másodlagos szűrés, a sejtszignálok, a sejtproliferáció, a transzportvizsgálatok és az ADME/Tox gyógyszerbiztonsági vizsgálatok.
Nézze meg How-to videósorozatunkat, hogy megnézze a Millicell® függőbetéteket működés közben!
Termékek
Millicell® 6 well standing inserts
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 5 mm, sterile
Millicell® 24 well standing inserts
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, sterile
Millicell® EZ Slide
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Millicell® 6 well standing inserts
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 13 mm, sterile
Millicell® Disposable Hemocytometer
Neubauer Improved ruling pattern, 2 chambers/slide, 10 µL loading volume, individually wrapped
Millicell® 24 well standing inserts
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Millicell® 96 well Plates
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible
Millicell® 96 well Plates
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible, pack of 5 × with 96-well receiver plate
Millicell® EZ Slide
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Millicell® 24 well hanging cell culture inserts
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Millicell® 24 well hanging cell culture inserts
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Millicell® HY Multilayer Culture Flask
T-1000, 5 layer, 200-300 mL, sterile, vented cap, Tissue Culture (TC)-treated surface
Millicell® 96 well Plates
pore size 1 μm, clear PET membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible
Millicell® 24 well Plates
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible, pack of 5 × with single well feeder tray
Millicell® Disposable Hemocytometer
Neubauer Improved ruling pattern, 4 chambers/slide, 10 µL loading volume, individually wrapped
Millicell® 24 well standing inserts
pore size 8.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Millicell® 24 well standing inserts
pore size 12.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Millicell® EZ Slide
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Millicell® 12 well hanging cell culture inserts
pore size 0.4 μm, clear PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Millicell® 24 well Plates
pore size 1 μm, clear PET membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible
Sejtkultúra Millicell® függő betétekkel
Millicell® Függő betétek sejtkultúrához
Millicell®Millicell® függő betétek lehetővé teszik a sejtmonoréteg apikális és bazális felszínének vizsgálatát, és kiváló eszközei a ko-kultúrának, mivel a betétlábak jelenléte nem zavarja a külső bazolaterális sejtkultúrát.
- A 2.5D sejtkultúrához és kemotaxishoz
- Az egyedi kialakítás megkönnyíti a basolaterális hozzáférést és csökkenti a szennyeződés kockázatát
- Az optikailag tiszta PET membrán lehetővé teszi a sejtek jobb láthatóságát és a sejtmonoréteg megfigyelését /li>
- Nagy pórussűrűségű, áttetsző PET-membrán a tápanyagok bazolaterális diffúziójának megnövelt sebességéhez
- Három lyukméretben (6, 12 és 24 lyuk) és öt membránpórusméretben (0.4 µm és 8,0 µm között)
- kompatibilis fluorofórákkal a fluoreszcens képalkotáshoz
Millicell® álló betétek sejtkultúrához
A Millicell® Standing Inserts olyan szabadon álló betétek, amelyek a sejttenyésztő lemezek mélyedéseiben és más edények alján, a betétlábakkal megemelve támaszkodhatnak. Ezek az álló betétek elősegítik a szuszpenziós és adherens sejtvonalak természetes növekedését, és három különböző, speciális igényekre szabott, optimalizált membránnal állnak rendelkezésre.
- A Biopore™ PTFE (politejsav (politejsav) membránok alacsony fehérje kötődésű membránok, amelyeket élő sejtek megtekintésére és immunfluoreszcens alkalmazásokhoz fejlesztettek ki. Az átlátszó membrán más membránanyagokhoz képest alacsony háttér-fluoreszcenciát mutat, és extracelluláris mátrixszal bevonva alkalmas a kötődésfüggő sejtekhez.
- A MF-Millipore™ MCE (kevert cellulózészterek) membránok Triton®-mentesek, és sejtfelszíni receptor, in vitro toxikológiai, mikrobiális kötődés és polarizált felvételi vizsgálatokhoz használhatók.
- AzIsopore™ PCF (polikarbonát) membránok hidrofilek és szövetkultúra-kezeltek, hogy lehetővé tegyék az adherens fenotípusú sejtek növekedését extracelluláris bevonó mátrix (ECM) használata nélkül. A nagy pórussűrűség lehetővé teszi a maximális diffúziót a gyógyszerszállítási és felvételi vizsgálatokban.
A Millicell® Organotípusos állóbetéteket a háromdimenziós explantátumstruktúrák kiváló tanulmányozására tervezték.
- A magas sejtéletképességhez és a háromdimenziós explantátumstruktúrák kiváló tanulmányozásához
- A rövidebb profil lehetővé teszi, hogy a betétek beférjenek egy szabványos petri-csészébe
- Az optikailag tiszta Biopore™ (PTFE) membrán támogatja a magas életképességet és a kiváló transzmembrán oxigénszállítást, és optimalizált a hosszú távú explantátumfenntartáshoz
Millicell® lemezegységek
Millicell®-24 és Millicell®-96 Plate Assemblies lehetővé teszi a sejtnövesztést, a táplálást és az elemzést egyetlen membránfenekű lemezen, amelyet a nagy integráltságú sejtmonolayerek termesztésére és fenntartására optimalizáltak. Ezek a lemezek kézzel vagy automatizált sejtvetési, etetési és mosási rendszerekkel is használhatók. Átgondolt kialakításuk javítja a működést a magvető és etető rendszerekkel, az automatizált folyadékkezelő rendszerekkel és a transzepithelialis elektromos ellenállás (TEER) mérőműszerekkel.
- Teljes rendszer többsejtes membránfenekű lemezzel, egysejtes vagy többsejtes befogadó tálcával és fedéllel
- Az apikális asszisztens védi a sejtmonoréteget, és lehetővé teszi a könnyebb pipettázást és a basolaterális hozzáférést
- Változatos polietilén-tereftalát (PET) membrán pórusméretekben kapható.
- Teardrop alakú befogadó kutak kiküszöbölik a légbuborékokat
- Megemelt kutak szélei a jobb szalagzárás érdekében és nagy betűméretű feliratozás a kutak könnyű azonosításához
Millicell® Ultra-Low Attachment (ULA) lemezek és Millicell lemezeksup>® Microwell Plates
A Millicell® ULA lemezek megbízható 3D sejttenyésztő eszközök, amelyek elősegítik a szferoidok állványzatmentes önszerveződését. A 96 lyukú U aljú lemezek kompatibilisek az analízissel, valamint a fénymezős és fluoreszcens képalkotással, mivel a lyukak nagy optikai tisztaságúak. A Millicell® ULA lemezek nem citotoxikus, stabil és tapadásmentes felülete támogatja a nagy áteresztőképességű szferoid-összeszerelést.
- Elősíti az egységes, egyetlen szferoid/EB képződést minden egyes lyukban
- Sferoidképzés és elemzés ugyanabban a lemezben
- Előre bevont, a sejtek számára nem kötődő felülettel a természetes szferoidképződés elősegítése érdekében
- A lemezek kompatibilisek a folyadékos robotrendszerrel
A Millicell® Microwell lemezek használatra kész 3D tenyésztőeszközök a nagy áteresztőképességű és reprodukálható organoidok tenyésztéséhez. Az ultrasűrű, U-fenék alakú mikrosejtek (μW) elrendezésén alapuló, ultrasűrű mikrosejtek (μW), az egyes mikroüregekben egyedi organoidok keletkeznek, és szilárd extracelluláris mátrix nélküli, előre öntött hidrogélben tenyésznek. A többféle konfigurációval és mikrosejt-átmérővel elérhető Millicell® mikrosejtlemezek megfelelnek az organoid-alkalmazási igényeknek.
- A lemezek polietilénglikol (PEG) hidrogélt tartalmaznak a mikrosejtekben
- Homogén organoidok képződnek egy fókuszsíkban a nagy áteresztőképességű képalkotás érdekében
- Akár több száz mikrosejt egyetlen lyukban skálázza az organoidok létrehozását a nagy áteresztőképességű alkalmazásokhoz
- SBS szabványos lemezformátum a szabványosított organoidtenyésztés, szűrési alkalmazások és automatizálási munkafolyamatok egyszerű megvalósításához.
Hogyan válasszon sejtkultúra-betétet
A Millicell® sejtkultúra-betétek és -lemezek ajánlott membránanyaga és pórusméretei a sejttípuson és az alkalmazáson alapulnak.
- CM = Biopore™ hidrofil PTFE membrán
- HA = MF-Millipore™ vegyes cellulózészter membrán /li>
- PCF = Isopore™ polikarbonát membrán
- PET = PET (polietilén-tereftalát)
| Apályázat | Standing insert (pórusméret, µm) | Függesztett betét (pórusméret, µm) | 24 lyukú lemez (pórusméret, µm) | 96-lyukú lemez (pórusméret, µm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angiogenezis | PCF (3, 8) | PET (3, 5, 8) | PCF (3, 5, 8) | MultiScreen® MIC lemez (3, 5, 8) | |
| Cellproliferáció | PCF (0.4) | PET (0.4, 1) | PCF (0.4) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) | |
| Cellfelszíni receptorok | PCF (0.4) HA (0.45) CM (0.4) | PET (0.4, 1) | PCF (0.4) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) | |
| Kémotaxis | PCF (3, 8) | PET (3, 5, 8) | PCF (3, 5, 8) | MultiScreen® MIC lemez (3, 5, 8) | |
| Ko-kultúra | PCF (0.4) CM (1) | PET (0.4, 1) | PET (1) PCF (0.4) | PCF (0.4) PET (1) | |
| Migráció/Bevándorlás | PCF (8,12) | PET (5, 8) | PCF (5, 8) | MultiScreen® MIC lemez (5, 8) | |
| Epithelialis sejtnövekedés | PCF (0.4) HA (0.45) | PET (0.4, 1) | PCF (0.4) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) | |
| Feeder rétegek | PCF (0.4, 3, 8) | PET (mind) | PET (mind) | PCF (minden) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) |
| CPCF (1) PET (1) | |||||
| Fluoreszcens detektálás/ immunhisztokémia | PCF (mind) CM (0.4) | PET (minden) | PET (minden) | PCF (mind) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) |
| In vitro megtermékenyítés | CM (0.4) | PET (1) | PET (1) | PET (1) | |
| In Vitro Toxikológia | PCF (0.4) CM (0.4) HA (0.45) | PET (0.4, 1) | PCF (0.4) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) | |
| Mikrobiális rögzítés | PCF (0.4) CM (0.4) HA (0.45) | PET (0.4, 1) | PCF (0.4) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) | |
| Organotípusos | Organotípusos (0.4) | ||||
| Fáziskontrasztmikroszkópia | CM (0.4) | PET (0.4, 1, 3, 8) | PET (1) | PET (1) | PET (1) |
| Polarizált fehérje kiválasztás | PCF (0.4) CM (1) | PET (0.4, 1) | PCF (0.4) PET (1) | PCF (0. 4) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) |
| Polarizált felvétel | PCF (0.4) CM (0.4) HA (0.45) | PET (0.4, 1) | PCF (0.4) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) | |
| Transzport/áteresztő képesség | PCF (0.4) | PET (0.4, 1) | PCF (0.4) PET (1) | PCF (0.4) PET (1) | |
| Tumorsejtek áttétképzése és inváziója | PCF (8,12) | PET (5, 8) | PCF (5, 8) | PCF (5, 8) | MultiScreen® MIC lemez (5, 8) |
Millicell® EZ Slides<
A Millicell® EZ Slides segítségével egyetlen eszközzel tenyészthet, rögzíthet, festhet és nézhet meg sejteket. Nincs szükség arra, hogy a fedőlemezeket fáradságosan áthelyezze a tenyésztőedényből a tárgylemezre, vagy hogy a rögzítés vagy festés előtt eltávolítsa a médiumkamrát a tárgylemezről. Könnyedén eltávolíthatja a kamraszerkezetet anélkül, hogy aggódnia kellene a tárgylemezek törése vagy a sejtrétegek tönkretétele miatt. Gyűjtsön adatokat egyszerűen és gyorsan a Millicell® EZ Slides segítségével.
- Törhető fülek a kút könnyű eltávolításához
- Nincs szükség szerszámokra a kútnak a tárgylemezről való eltávolításához
- Nincs szükség ragasztóra a kútnak a tárgylemezhez való rögzítéséhez
- Nincsenek szivárgó kutak
- A polipropilén kutak megkönnyítik a rögzítést és festést a még rögzített kutakkal, lehetővé téve a különböző szondák elhelyezését a kutakban
- A csúcstartó védi a tárgylemezt a sérülésektől
Millicell® HY lombikok
A Millicell® HY lombikok innovatív többrétegű sejttenyésztő lombikok, amelyek támogatják az egyenletes, konzisztens sejtnövekedést a magas sejtkihozatal érdekében. A több azonos réteggel gyártott lombikok maximalizálják a sejttenyésztési felületet a legnagyobb hozam érdekében, miközben helyet takarítanak meg az inkubátorban.
- Megtakarítja a sejtek passzírozásával töltött időt
- Megtakarítja a médiumokkal, sejtekkel és reagensekkel kapcsolatos költségeket
- Konzisztens magas sejthozam
- Egységes egészség minden rétegben /li>
- Egyszerű átmenet az egyrétegű sejttenyésztő lombikokról
- Mikroszkóp alá illeszkedik a sejtek egészségének és konfluenciájának megfigyeléséhez
- A halmozható kialakítás helyet takarít meg az inkubátorban
Bővebb információt keres a sejtkultúra szűrőlemezekről? Tekintse meg MultiScreen® szűrőlemezek széles választékát.
.Kapcsolódó források
- Article: Alternative High-Yield Cell Culture Systems
Solutions for high-yield cell culture scale-up applications including multi-layered flasks (HyperFlasks/CellStacks), roller bottles, spinner and shaker flasks. Free ECACC handbook download.
- Brochure: Multiply Your Success MultiScreen® and Millicell® Filter Plates for Assay Development
This guide for pharmaceutical development, discovery research, molecular biology and sample preparation includes products for screening and cell culture. These products provide proven solutions for a range of applications and are backed by extensive technical support.
- Data Sheet: Millicell® Inserts and Plates
The research needed to narrow the gap between in vitro and in vivo, or 2D and 3D, cell environments has never been greater. Our sixty-plus year legacy of precision engineered filtration and cell culture expertise continues to provide the modern tools needed to support cell growth that is more predictive of natural cellular behavior.
- Flyer: Discover a Better Cell Culture Insert
Millicell® cell culture inserts and plates provide a permeable support for cell growth, allowing cells access to media and nutrients from the apical and basolateral sides. This feature more closely mimics the in vivo cellular environment of cells compared to conventional seeding on polystyrene plates.
- Protocol: Generating Organotypic 3D Skin Cultures as an In-Vitro Model of the Human Epidermis
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
- Protocol: T-Cell Migration Assays Using Millicell® Cell Culture Inserts
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- Article: Barrier Formation and Permeability Assays using Millicell® Hanging Cell Culture Inserts
Hogyan állítsunk be gátképzési és áteresztőképességi vizsgálatokat sejtkultúra-betétek és TEER-mérések segítségével.
- Article: Cell Migration and Invasion Assay Guidance using Millicell® Cell Culture Inserts
Hogyan állítsunk be sejtmigrációs vizsgálatokat sejtkultúra-betétek segítségével.
- Article: Using Immortalized 16HBE14o- Human Bronchial Epithelial Cell Lines to Model Respiratory Lung Diseases
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.