Egyedi peptidgyártás
A szintetikus egyedi peptidek fontos eszközök a gyógyszerkutatásban és a proteomikai kutatásban. Egyedi peptidszintézis szolgáltatási portfóliónk támogatja a kutatókat a kiváló minőségű egyedi peptideket és tömböket igénylő alkalmazásokban. A legmodernebb technológia alkalmazása, a versenyképes árak és a világméretű működésbe történő folyamatos beruházások mellett a következőket kínáljuk:
- Mély tudományos szakértelem és több mint 30 éves tapasztalat a területen - teljesítjük az ügyfelek specifikációit, bármilyen összetett is legyen az.
- Kiemelkedő ügyfélszolgálat & technikai támogatás - ügyfeleinknek a legjobb minőségű szolgáltatást és támogatást nyújtjuk.
- A minőség iránti elkötelezettségünk a garantált termékteljesítményért - Ez a legkorszerűbb analitikai műszereink eredménye, amelyhez egy robusztus minőségirányítási rendszer párosul.
| Termék | Termékleírás | ||
|---|---|---|---|
| Custom Peptidszintézis | Milligrammtól grammig terjedő mennyiségek különböző opciókkal, hogy megfeleljen az Ön kutatási igényeinek. | Ájánlatkérés |
Custom peptidszintézis
Kérem, használja ki a kifinomult peptidtervezéssel, szintézismódszerekkel és kezeléssel kapcsolatos speciális tudásunkat. Átfogó szolgáltatási portfóliót kínálunk a kutatók támogatására.
| Specifikáció | |
|---|---|
| Peptid hossza | 6~30 aminosavmaradvány (kérjük, érdeklődjön nálunk 6 maradéknál kevesebb vagy 31 maradéknál több maradék esetén) |
| Mennyiség | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg (más mennyiségek esetén kérjük, érdeklődjön) |
| Kémiai módosítás | Acetilezés, biotinilezés, amidálás, Ahx, KLH konjugálás stb. |
| Megjelölő festék | FAM, TAMRA |
| Tisztaság | Tisztítatlan, 70%≦, 80%≦, 90%≦, 95%≦ |
Az egyéni peptidek tisztaságának kiválasztására vonatkozó irányelvek a tervezett felhasználás alapján
Kérjük, válassza ki a kívánt tisztaságot (≦) az alábbi lehetőségek közül. HPLC-n keresztül tisztasági garanciákat is kínálunk a különböző kutatási igények kielégítésére más tisztaságok és szintézis léptékek esetén. Kérjük, bátran konzultáljon velünk az immunológiai tisztaság (nyers), 70%≦, 80%≦, 90%≦ és 95%-os tisztaság tekintetében
| Tisztasági szint | Receptköteles alkalmazások |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Peptidek oldódási és tárolási módszerei
Tárolási módszerek
- A peptideket liofilizált (fagyasztva szárított) állapotban szállítják. A peptidek átvételekor sötét helyen, 2-8℃ vagy ez alatti hőmérsékleten tárolja őket.
- A liofilizált peptidek szobahőmérsékleten néhány naptól hetekig stabilak, de ha hosszabb ideig kívánja tárolni őket, javasoljuk, hogy -20℃-on vagy az alatt tárolja őket.
- A páratartalom ronthatja a peptidek stabilitását. Ha fagyasztóban tárolt peptideket használ, használat előtt gondoskodjon arról, hogy azok kellőképpen visszaálljanak szobahőmérsékletre.
A feloldási módszerek
- Nincs olyan univerzális oldószer, amely minden liofilizált peptidet fel tud oldani, de annak kompatibilisnek kell lennie a biológiai vizsgálattal.
- Előfordulhat, hogy több oldószert is ki kell próbálnia a megfelelő oldószer megtalálásához. A peptidek számára legmegfelelőbb oldószer kiválasztásához szükség lehet némi próbálkozásra és tévedésre.
- Az első kiválasztott oldószer nem biztos, hogy működik, ezért jó, ha először olyan oldószereket próbál ki, amelyek fagyasztva szárítással könnyen eltávolíthatók. Ezért fontos, hogy az oldhatósági teszteket kis mennyiségű peptiddel végezzük el, mielőtt az összes peptidet feloldjuk.
Kapcsolódó források
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Az oldószer kiválasztása döntő fontosságú a szintetikus peptidek kezelésében, a megfelelő oldódáshoz útmutatásokat adunk.
- Article: Designing Peptides
Vegye figyelembe a szekvencia hosszát, oldhatóságát és stabilitását, amikor peptideket tervez egyéni szintézishez.