A megfelelő szűrő kiválasztása a steril szűréshez
A gyógyszergyártás minden szakaszában sterilizáló szűrőket alkalmaznak a biológiai terhelés szabályozására a bakteriális szennyeződések eltávolításával. Az egyes lépésekhez megfelelő sterilizáló szűrő kiválasztása elengedhetetlen a hatékony és költséghatékony folyamat kialakításához.
A szűrő kiválasztása a feldolgozandó folyadéktól függ: magas vagy alacsony a szilárd részecskék koncentrációja, nagy a viszkozitása, vagy inkább „vízszerű” áramlási tulajdonságokkal rendelkezik? Millipore Express® polieterszulfón (PES) sterilizálási minőségű membránszűrőink minden alkalmazási igényt kielégítenek, és segítenek Önnek hatékony, fenntartható steril szűrési lépés kidolgozásában bármilyen méretű folyamat esetén.
Minden egyes Millipore Express® márkájú, PFAS-mentes, sterilizálási minőségű membránszűrőnk garantálja a sterilitást, és az Emprove® program támogatja őket, amely biztosítja az Ön számára a kockázatértékelések racionalizálásához és a megfelelőségi követelmények egyszerűsítéséhez szükséges információkat.
| Nem eltömődő patakok | Eltömődő áramlatok |
|---|---|
Millipore Express® SHF szűrők
| Millipore Express® SHC szűrők
|
Millipore Express® PHF szűrők
| |
| Eltömődő és nem eltömődő áramlások | |
Millipore Express® Ace 0,2 µm-es szűrők*
*Jelenleg OptiScale® 25, valamint Opticap® XL 150, XL 300 és XL 600 formátumokban kaphatók. | |
Látogasson el a „Végső steril szűrés és töltés” oldalunkra, ha további információkat szeretne kapni a kritikus szűrési műveletekhez használt Durapore 0,22 µm-es szűrőkről.
Sterilizáló szűrők eltömődésmentes folyamatáramokhoz
Az eltömődésmentes folyamatáramok steril szűréséhez a Millipore Express® SHF (Sterile, High Flux) vagy a Millipore Express® PHF (Process protection, High Flux) szűrőket ajánljuk. Ezek a kapszula- és patronos szűrők 0,2 µm-es polieterszulfon (PES) sterilizáló membránt tartalmaznak, amely magas áteresztőképességet, könnyű nedvesíthetőséget és integritásvizsgálatot, valamint széles körű kémiai kompatibilitást biztosít.
- A Millipore Express® SHF szűrőket olyan kritikus folyamatlépésekhez kell használni, amelyek validált sterilitásbiztosítást igényelnek.
- A Millipore Express® PHF szűrők költséghatékony szűrési megoldást jelentenek a kevésbé kritikus lépésekhez, beleértve a puffer szűrését is.
Sterilizáló szűrők eltömődő folyamatáramokhoz
A dugaszoló folyamatáramok steril szűréséhez a Millipore Express® SHC (Sterile, High Capacity) szűrőket ajánljuk. Ezek a kapszula- és patron szűrők rendkívül nagy szűrőkapacitást biztosítanak, mivel a beépített 0,5 µm-es PES membrán előszűrő védi a 0,2 µm-es PES sterilizáló membránt, ezzel maximalizálva a szűrőkapacitást és javítva a szűrés megbízhatóságát.
- A Millipore Express® SHC szűrők nagy áteresztőképességgel rendelkeznek, könnyen nedvesíthetők és integritásuk könnyen ellenőrizhető, valamint széles körű kémiai kompatibilitást biztosítanak.
- A nagy felületű kapszula- és patronformátumok maximalizálják a szűrési hatékonyságot anélkül, hogy növelnék a helyigényt.
A Millipore Express® SHC szűrőket gyártásuk során 100%-ban integritásvizsgálatnak vetik alá, és olyan kritikus folyamatlépésekhez használhatók, amelyek validált sterilitásbiztosítást igényelnek.
Sterilizáló szűrők eltömődő és nem eltömődő áramlásokhoz
A Millipore Express® Ace 0,2 µm szűrőket mind az eltömődő, mind az eltömődésmentes áramlatok hatékony, steril szűrésére ajánljuk. Ezek a szűrők egyrétegű membránt tartalmaznak, amelynek optimalizált pórusaszimmetriája nagyobb membránfelületet tesz lehetővé egy szabványos szűrőformátumon belül, ami kivételes szűrőkapacitást és áramlási sebességet eredményez. A fehérjekötődést minimalizáló, továbbfejlesztett felületi kémiai tulajdonságokkal rendelkező Millipore Express® Ace 0,2 µm-es szűrők fenntarthatóbb alternatívát kínálnak a Durapore® 0,22 µm-es poliviniliden-fluorid (PVDF) szűrőkhöz képest a végső szűrési alkalmazásokhoz:
- Kivételes szűrőkapacitás és áramlási sebesség, újszerű, alacsony fehérjekötődésű felületi kémiai tulajdonságokkal, széles körű steril szűrési alkalmazásokhoz.
- OptiScale® 25, Opticap® XL 150, XL 300 és XL 600 formátumokban kaphatók.
A Millipore Express® Ace 0,2 µm-es szűrők integritását a gyártás során 100%-ban ellenőrzik. Ismerje meg a Millipore Express® membránszűrők részleteit ebben a műszaki cikkben.
Formátumok a laboratóriumi mérettől a gyártási méretig
Minden sterilizáló szűrőnk a következőket kínálja:
- OptiScale® formátumokat a hatékony szűréshez és méretezéshez, valamint patronos és kapszulás formátumokat, amelyek könnyen méretezhetők a gyártáshoz.
- Autoklávozható, elősterilizált vagy gamma-sugárzásnak ellenálló formátumok, amelyek integrálhatók a Mobius® egyszer használatos szerelvényekbe.
A kapszula- és patronos szűrők hozzávetőleges szűrőfelületei. A teljes információért és az egyes termékcsaládok pontos szűrőfelületeiért lásd a termékleírásokat. További információkért a különböző szűrőformátumokról olvassa el műszaki cikkünket.
Formátum | Méret | Szűrőfelület (m²) |
|---|---|---|
OptiScale® kapszulák | 25 mm | 3,5 cm² |
47 mm | 17,7 cm² | |
Opticap® kis méretű kapszulák* | XL 150 | 0,014–0,025 |
XL 300 | 0,028–0,050 | |
XL 600 | 0,059–0,101 | |
Opticap® kapszulák | XL 3 | ~0,13–0,17 |
XL 5 | ~0,23–0,31 | |
XL 10 | ~0,49–60 | |
XLT 10 | ~0,49–60 | |
XLT 20 | ~0,98–1,21 | |
XLT 30 | ~1,47–1,81 | |
10” magas Opticap® XLT kapszulánként*† | ~1,0 | |
Patrononként | 5” | ~0,23–0,29 |
10” | ~0,48–0,54 | |
10” magas felületű patrononként† | ~1,0 | |
Az Opticap® kapszulák autoklávozhatók, gamma-sugárzásnak ellenállnak vagy sterilek, kivéve ahol másképp jelölve. *Kizárólag steril és gamma-sugárzásnak ellenálló szűrők †Kizárólag Millipore Express® SHC szűrők | ||
Minőségi szabványok és dokumentáció
Minden Millipore Express® szűrőt az ISO 9001 minőségirányítási szabványnak megfelelően, egy akkreditált regisztrációs szervezet által jóváhagyott minőségirányítási rendszer szerint terveznek, fejlesztik és gyártanak, és minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A Millipore Express® Ace 0,22 µm, a Millipore Express® SHC és a Millipore Express® SHF szűrőkhöz az Emprove® program tartozik, amely háromféle dokumentációt biztosít a fejlesztés és a gyártás különböző szakaszait – például a minősítést, a kockázatértékelést és a folyamatoptimalizálást – támogatva. A dokumentációk átfogó, termékspecifikus vizsgálati adatokat, minőségi nyilatkozatokat és szabályozási információkat tartalmaznak könnyen hozzáférhető formátumban, így Ön magabiztosan haladhat előre.
Kapcsolódó cikkek
- Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
- Discover various Millipore Express® sterilizing-grade membrane filters for liquid filtration in aseptic drug production.
- Selecting the right membrane filter for cell culture media filtration is critical for increased cell viability and viable cell density.
- Explore Millipore Express® Ace 0.2 µm sterilizing-grade filters with exceptional flux and capacity for sustainable, aseptic drug manufacturing.
Kapcsolódó dokumentumok
- Tech Brief: PFAS Considerations for Pharma and Biopharma Manufacturers
Understand PFAS challenges, regulatory context, and practical non-PFAS materials to future-proof pharma manufacturing.
- Data Sheet: Millipore Express® Ace 0.2 µm Filters
Advanced Sterilizing-Grade Solution for Exceptional Filtration Capacity and Flux
- Application Note: Millipore Express® Ace 0.2 µm Membrane
An innovative sterilizing-grade membrane for efficient filtration of biologics
- White Paper: Sizing Up Successfully
Best practices for sizing sterilizing-grade filters for aseptic manufacturing of sterile drug products.
- Brochure: Mission Control: Strategies for Effective Bioburden and Aseptic Control
Read this brochure to learn more about bioburden control, filter selection, and optimization of your filtration process
- Technical Note: Performance of High-Area Millipore Express® Cartridge Filters
High area filters can improve filtration productivity for mid- to high- plugging streams. Read how our model can help predict the benefits for different streams.
- Technical Note: Extended Bacterial Retention Testing of Millipore Express® SHF 0.2 μm Filters in a Continuous Flow System
This technical note summarizes retention performance of Millipore Express SHF sterilizing filter over long duration, constant flow processing conditions.
- Millipore Express® Family Guide
Read this guide to review key differentiators and product specifications of Millipore Express® membrane filters.
- Technical Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
Filter integrity testing doesn’t always go smoothly. Learn how to avoid costly mistakes and troubleshoot integrity test challenges.
- Brochure: Vmax™ Constant Pressure Test for sizing Aseptic Filters
This protocol describes how to use results from small scale studies to predict filtration area requirements.
- Application Note: Improved Accuracy of Scaling with OptiScale® 25 Devices
This application note explains the benefits of well-designed scaling tools for accurately predicting filtration area requirements for larger scale processes.
Kapcsolódó videók
Vmax™ állandó nyomású méretmeghatározási vizsgálat aszeptikus szűrőkhöz
Ez a videó bemutatja, hogyan kell elvégezni egy kis léptékű, normál áramlású szűrési vizsgálatot a Vmax™ szűrőméretezési módszerrel, hogy felmérjük bármely táplálóoldat teljesítményét egy membránszűrőn.