Duolink® proximity ligation Assay
A Duolink® Proximity Ligation Assays (PLA) lehetővé teszi az endogén fehérje-fehérje kölcsönhatások (PPI) és poszt-transzlációs módosítások vizsgálatát, fluoreszcens jelet szolgáltatva egyetlen eseményhez, amely mikroszkópiával vagy áramlási citometriával is vizualizálható. A Protein-Protein kölcsönhatások tanulmányozásához a Duolink® PLA technológia oligonukleotidokkal jelölt antitestpárt használ, amelyek 40 nm-en belüli jelenlétük esetén gördülő kör-erősítést vállalnak, hogy a jelölt szondák hozzáadása után specifikus fluoreszcens jelet hozzanak létre.
A négy különböző színben, áramlási citometriához és mikroszkópiához egyaránt elérhető Duolink® PLA lehetővé teszi több fehérje-fehérje kölcsönhatás láthatóvá tételét sejtenként. Fedezze fel a kutatásaiban rejlő lehetőségeket a felerősített teljesítmény és a Duolink® PLA technológia előnyei révén:
- Visualizálja a fehérje kölcsönhatásokat - stabil és átmeneti
- Visualizálja a poszttranszlációs módosításokat
- Edogén fehérjék kimutatása - nincs túlterjedés vagy genetikai manipuláció /li>
- Nagyon specifikus - két antitest/szonda használata kiküszöböli a hamis pozitív eredményeket
- Nincs szükség speciális felszerelésre - standard immunfluoreszcencia és áramlási citometrián alapuló módszerek állnak rendelkezésre
Products
Duolink® PLA termékek
- A Duolink® PLA Starter Kitek tartalmazzák az összes szükséges reagenseket egy fluoreszcens kísérlet elvégzéséhez és akár 30 minta elemzéséhez.
- A Duolink® Probemaker Kitek lehetővé teszik egy PLA oligo (PLUS vagy MINUS) konjugálását bármilyen antitesthez.
- A Duolink® PLA Multicolor Kits lehetővé teszi több PPI vizualizációját mikroszkópiával.
- A Duolink® flowPLA Detection Kits lehetővé teszi az áramlási citometriás alkalmazásokat négy szín használatával: zöld, narancs, vörös és távoli vörös.
- A Duolink® PLA Brightfield Detection olyan oligonukleotidokat tartalmaz, amelyek tormaperoxidázzal (HRP) vannak jelölve, lehetővé téve a fénymikroszkóppal való használatot.
Kapcsolódó források
- Application Note: An Introduction to Duolink® PLA
Duolink® PLA protein detection technology is based on in situ proximity ligation assay (PLA), and allows for the detection, visualization, and quantification of protein expression, protein-protein interactions, and post-translational modifications, in unmodified cells and tissue samples within a matter of hours.
- Creating PLA® Probes Protocol
Duolink® kits use in situ PLA® technology for accurate quantification of individual proteins, interactions, and modifications in cells and tissue.
- Article: Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA) Multicolor Kits for Sensitive Multiplex Detection
Duolink® PLA Multicolor technology and the quantification of protein-protein interactions in fixed tissues and cells.
- Article: Duolink® PLA Flow Cytometry Kits
Duolink® PLA kit enhances flow cytometry for detecting protein interactions accurately.
- Duolink® PLA Brightfield Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Duolink® PLA Fluorescence Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the immunofluorescent detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Application Note: How to Optimize the Duolink® Proximity Ligation Assay
To successfully execute a Duolink® PLA experiment, there are some necessary considerations to properly prepare for, setup, and execute the assay protocol.
- Brochure: Amplified Detection Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA)
Rely on Duolink® PLA to amplify protein signals by 1000x, allowing you to visually detect proteins and their interactions, all with a straightforward protocol.
- Application Note: Duolink® PLA Probemaker Guide
This guide describes the use of the Duolink® In Situ Probemaker for the conjugation of PLA oligonucleotides (PLUS or MINUS) to any antibody for use in Duolink® PLA experiments.
- Flyer: Duolink® Flow Cytometry
Traditional flow cytometry has been limited in the ability to detect protein interactions and low abundant proteins events — until now.