Fehérje markerek
![Migration differences of mPAGE Color Protein Standard on 12% gel chemistries (kDa) A táblázat az mPAGE® Color Protein Standard molekulatömegének (kDa) különbségeit mutatja a különböző gélkémiai eljárásokkal történő elválasztáskor. Az mPAGE® Color Protein Standard 10 színes sávból áll. A migrációs mintázat és a látszólagos molekulatömeg 4 gélkémia esetében jelenik meg: mPAGE® Bis Tris precast gélek, mPAGE® LUX Bis-Tris, mPAGE® TurboMix Bis-Tris és Tris-Glycine. Az összes Bis-Tris gélkémia esetében a látszólagos molekulatömeget MOPS és MES futópuffer esetén mutatjuk be. Az elválasztási tartományok és a látszólagos molekulatömeg a Color Protein Standard esetében a gélkémia és a futópuffer kiválasztásától függ; mPAGE® előregyártott gél MOPS futópufferrel [242kDa-10kDa], mPAGE® előregyártott gél MES futópufferrel [257kDa-10kDa], mPAGE® előregyártott gél MES futópufferrel [257kDa-10kDa], mPAGE® LUX kézi gél MOPS futó pufferrel [288kDa-10kDa], mPAGE® LUX kézi gél MES futó pufferrel [291kDa-10kDa], mPAGE® TurboMix kézi gél MOPS futópufferrel [259kDa-10kDa], mPAGE® TurboMix kézi gél MES futópufferrel [275kDa-10kDa], és Tris-Glicin kézi gélek Tris-Glicin pufferrel [259-10kDa]. A Bis-Tris géleken MOPS futópufferrel elválasztott színes fehérje standardok adott gélkémia esetén jellemzően tovább vándorolnak a gélben, mint MES futópufferrel. A legpontosabb molekulatömeg-számításhoz mindig használjon festetlen molekulatömeg-markert.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/protein-electrophoresis-and-western-blotting/migration-differences/migration-differences.jpg)
Az mPAGE® színes fehérje standard migrációs különbségei 12%-os gélkémia esetén (kDa)
A fehérje molekulatömeg markereket, amelyeket néha fehérje standardoknak vagy fehérje létráknak is neveznek, az érdeklődésre számot tartó fehérjék molekulatömegének becslésére és az elektroforetikus elválasztás vagy átvitel előrehaladásának nyomon követésére használják a Western blotting során. A festetlen molekulatömeg-markerek általában meghatározott molekulatömegű tisztított natív vagy rekombináns fehérjék keverékéből állnak. A gélen vagy membránon való elhelyezkedésük láthatóvá tétele festési lépést igényel. Az előzetesen festett fehérjemarkerek lehetővé teszik az elektroforetikus elválasztás és a transzfer hatékonyságának könnyű nyomon követését. Egyedi fehérje standardok is rendelkezésre állnak fehérjeelektroforézishez, izoelektromos fókuszáláshoz és 2D-PAGE alkalmazásokhoz.
Termékek
| Ha szeretnél... | Használd... | Molekulatömeg-tartomány | Megtartott | Megkapott | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagyon kis fehérjék elkülönítése | Color Marker Ultra-Low Range (C6210) | 1-27 kDa | (6 sáv) | Igen, többszínű | Folyékony | ||
| Ultraalacsony molekulatömeg-tartományú marker (M3546) | 1-27 kDa | ./td> | (6 sáv) | Nem | Folyékony | ||
| Nagyon kis és közepes méretű fehérjék elkülönítése | SigmaMarker™ (alacsony) (S8445) | SigmaMarker™ (alacsony) /td> | 7-66 kDa | (7 sáv) | Nem | Por | |
| SigmaMarker™. (széles) (M3913) | 7-200 kDa | (12 sáv) | Nem | Por | |||
| Egyszerűen nyomon követhető a gélben való előrehaladás a közepes fehérjék esetében | mPAGE® színes fehérje standard (MPSTD4) | /td> | 10-203 kDa | (10 sáv) | Igen, többszínű | Folyékony | |
| ColorBurst™ elektroforézis marker (C1992) | 8-220 kDa | (8 sáv) | Igen, többszínű | Folyékony | |||
| BLUeye előfestett fehérje létra (94964) | 11-245 kDa | (12 sáv) | Igen, többszínű | Folyékony | |||
| Prefestett molekulatömeg marker | 27-180 kDa | (7 sáv) | Igen, egyszínű | Por | |||
| Precíz fehérjeméret mérése Coomassie-festéssel | |||||||
| Precíz fehérjeméret mérése Coomassie festéssel | mPAGE® festetlen fehérje standard (MPSTD3) | 10-200 kDa | (12 sáv) | Nem | Folyékony | ||
| Perfect Protein Markers, 10-225 kDa (69079) | 10-225 kDa | 10-225 kDa | ./td> | (9 sáv) | Nem | Folyékony | |
| Perfect Protein Markers, 15-150kDa | 15-150 kDa | (7 sáv) | Nem | Folyékony | |||
| Visualizálja a létrát, ha HRP-ECL reagenseket használ | mPAGE® Western Protein Standard (MPSTD2) | 20-120 kDa | (7 sáv) | Nem | Folyadék | ||
| Tökéletes fehérje Western markerek (69959) | 15-150 kDa | (7 sáv) | Nem | Folyékony | |||
| Biotinilált fehérjék vizsgálata | Biotinilált molekulasúly marker (B2787) | 7-180 kDa | ./td> | (9 sáv) | Nem | Por | |
| Szeparálja a nagyon nagy fehérjéket | Kit 14000-500000 molekulatömegű, nem denaturáló (MWND500) | td>14-545 kDa | (7 sáv) | Nem | Por | ||
mPAGE® színes fehérje standardok
mPAGE® Protein standardok
- Az mPAGE® Western Protein Standardok hét rekombináns fehérjéből állnak 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa és 120 kDa értékű, a legtöbb antitesthez kötődő IgG kötőhellyel. Ez lehetővé teszi mind a fehérjemarker, mind a mintafehérjék vizualizálását ugyanazon a Western bloton, további reagensek nélkül.
- mPAGE® Color Protein Standards tíz, 10 kDa-tól 203 kDa-ig terjedő, nagy tisztaságú előfestett fehérje keverékét tartalmazza, különböző kromofórokkal kovalensen összekapcsolva. Az mPAGE® Color Protein Standardokat a fehérjék SDS-PAGE során történő elválasztásának megfigyelésére, a Western blotting transzfer hatékonyságának ellenőrzésére membránokon, valamint a fehérjék méretének közelítésére tervezték.
- mPAGE® A festetlen fehérje standardok tizenkét rekombináns festetlen fehérje keverékét tartalmazzák, 10 kDa és 200 kDa közötti tartományban. A 85 kDa, 25 kDa és 10 kDa sávok nagyobb intenzitásúak, hogy referenciapontként szolgáljanak. mPAGE® Unstained Protein Standards alkalmasak molekulatömeg meghatározásra SDS-PAGE vagy Western blotting után, és standardként szolgálnak az előfestett markerek mobilitásának kalibrálásához.
BLUeye előfestett fehérje létrák
ColorBurst™ fehérje markerek
ColorBurst™< fehérje markerek
A ColorBurst™ markerek nyolc polipeptidből állnak, amelyeket kémiailag redukáltak és ragyogó színű színezékekhez konjugáltak. A ColorBurst™ markerek felhasználhatók a minták molekulatömegének becslésére, az elektroforetikus futtatás előrehaladásának nyomon követésére vagy az elektroblotting befejezésének megerősítésére.
SigmaMmarker™ fehérjemarkerek
A SigmaMarker™ fehérjemarkereket SDS-PAGE-vel való használatra tervezték, és a legtöbb fehérjére vagy alegységére jellemző molekulatömegek tartományát fedik le. Ezek a magas és alacsony széles tartományú markerek mintapufferrel együtt liofilizálva vannak, így deionizált vízzel történő feloldás után azonnal felhasználásra készek. A markerek úgy vannak összeállítva, hogy az elektroforézis és a Coomassie-kék festés után jól definiált, közel azonos intenzitású sávok eloszlását eredményezzék.
Ultra-alacsony tartományú fehérje markerek
Perfect Protein Markers
A perfect protein markereket az SDS-PAGE rutinszerű használatára tervezték, hogy lehetővé tegyék az ismeretlen minták rendkívül pontos méretmeghatározását. Sok hagyományos markerrel (pl. ovalbumin, szérumalbumin) ellentétben a Perfect Protein Markers nem tartalmaz oligoszacharidokat, amelyek rendellenes migrációt, heterogén "fuzzy" sávokat vagy pontatlan méretbecslést okoznak. Ezeket a markereket Coomassie-kék festéssel való használatra optimalizálták, de a beállított mennyiségek más gélfestési módszerekkel is használhatók, beleértve az ezüstfestést és a fluoreszcens festékekkel való festést.
Ultra-low-range protein markerek
Az ultra-low-range molekulatömeg markereket (M.W. 1,060-26,600 Da) fehérje markerekként használják SDS-PAGE és Western blotting során. Fixálás ajánlott.
Nem-denaturáló fehérje markerek
A nem-denaturáló markereket standardként használták natív PAGE-hez, valamint gélkizárásos kromatográfiához használt oszlopok kalibrálásához.
Biotinylated Markers
A biotinylated Molecular Weight Standard Mixture biotin-konjugált fehérjéket tartalmaz, amelyek SDS-PAGE standardként és Western blotting standardként is használhatók. A vizualizálás sztreptavidin-peroxidázzal és megfelelő kolorimetrikus vagy lumineszcens szubsztráttal történik. Ezek a markerek immunfestési eljárásokkal egyidejűleg is kimutathatók.
Kapcsolódó források
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.