Rekombináns/Fusion Tag fehérje tisztítása
A rekombináns fehérjék tag-specifikus affinitáskromatográfiával történő tisztítása bevált technológia, amely a rekombináns fehérjék rendkívül specifikus felismerését és tisztítását eredményezi. A rekombináns fehérjék expressziója, tisztítása és kimutatása hosszadalmas és időigényes feladat lehet. Az érdeklődésre számot tartó fehérjétől és az expressziós rendszertől függően fehérjecímkék adhatók hozzá a közös lépések eredményének javítása érdekében, beleértve a fehérje oldhatóságát az expresszió során, az affinitáskromatográfiás tisztítást vagy az izolálást és tisztítást követő immundetektálást. Affinitási oszlopokat és gyantákat kínálunk több fúziós címkéhez számos formátumban, beleértve a mágneses gyöngyöket, a csomagolt oszlopokat és az agarózgyanta-iszapokat, biztosítva, hogy minden különböző méretarányhoz és alkalmazáshoz rendelkezzünk megfelelő termékekkel.
Termékek
Cytiva™ Amersham kromatográfiás oszlopok és médiumok
A fehérjék kézi vagy automatizált módszerekkel történő tisztításához a Cytiva™ Amersham kromatográfiás médiumok széles választéka áll rendelkezésre. Az előrecsomagolt formátumok közé tartoznak a gravitációs oszlopok, a spin oszlopok, a 96 lyukú lemezek és az automatizált kromatográfiás rendszerekkel való használatra szánt előrecsomagolt oszlopok.
- His-taggel ellátott fehérjék: Gyors és kényelmes hisztidin-jelölésű rekombináns fehérjék tisztítása immobilizált fémion-affinitás kromatográfiával (IMAC). A Ni Sepharose közegek nikkelionokkal (Ni2+) vannak előtöltve; a TALON® Superflow™ közeg kobaltionokkal (Co2+) van előtöltve.
- GST-tagged fehérjék: A glutation-szefaróz kromatográfiás közegek laboratóriumi csomagokban, előrecsomagolt GSTrap és GSPrep oszlopokban, valamint 96 lyukú lemezekben kaphatók. GST tisztító modulokat kínálunk bakteriális lizátumok tisztításához. A GST SpinTrap modulok előrecsomagolt Glutation Sepharose 4B SpinTrap oszlopokat, valamint a tisztításhoz szükséges puffereket tartalmaznak. A RediPack GST tisztító modulok gravitációs áramlású oszlopokat és puffereket tartalmaznak.
- Strep-tag™ II címkével ellátott fehérjék: Strep-tag II specifikusan kötődik StrepTactin™ Sepharose High Performance gyantához, amely egy Sepharose bázismátrixra immobilizált StrepTactin ligandummal rendelkezik, így tiszta célfehérjét kapunk.
- MBP-jelölésű fehérjék: A dextrin szefaróz nagy teljesítményű kromatográfiás közeg maltózkötő fehérjével (MBP) jelölt rekombináns fehérjéket tisztít.
Agaróz-gyöngyök és affinitás-gélek
Agaróz-gyöngyök és affinitás-gélek lehetővé teszik a fúziós címkézett fehérjék tisztítását a gyöngyös agarózhoz keresztkötődött ligandumok segítségével. Ezek a gyanták alkalmasak kis és nagy léptékű tisztításra natív, denaturáló vagy enyhén redukáló körülmények között, és alkalmasak gravitációs áramlású oszlopos tisztításra, kis sebességű centrifugálásra szakaszos feldolgozásban, valamint alacsony nyomású kromatográfiás eljárásokra, mivel a gyöngyöket és géleket alacsonyabb nyomásra tervezték. Az EZview™ affinitás gélek vörös festéket tartalmaznak, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen megkülönböztesse a pelletet a felülúszótól, ami kevesebb fehérjeveszteséget eredményez a tételes tisztítás során. Az immunprecipitációs készletek affinitás géleket, mini-spin oszlopokat és lízisreagenseket tartalmaznak, és kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a fehérjék maximális visszanyerését az immunprecipitátumokból.
Superflow agaróz és High-flow affinitás gélek
A Superflow agaróz és High-flow affinitás gélek erősen térhálósított agarózgyöngyöket használnak, amelyek a standard agarózgyöngy gyantákhoz képest nagyobb nyomást képesek elviselni. Ez teszi ezeket a gyantákat alkalmassá a gyors fehérje folyadékkromatográfiás (FPLC) tisztítási módszerekhez. A Superflow agaróz és a nagy áramlású affinitás gélek közepes és nagy léptékű tisztításhoz ajánlottak.
Mágneses gyöngyök
A mágneses gyöngyök rekombináns fúziós címkézett fehérje tisztítására szolgálnak, mágneses állvány vagy platform segítségével a gyöngyök elválasztására a mosási és elúciós frakcióktól. Ez az eljárás lehetővé teszi a gyors feldolgozást natív vagy denaturáló körülmények között, másodpercek alatt, és alkalmas alacsony áteresztőképességű, egyetlen mikrofúziós cső használatával vagy nagyobb áteresztőképességű, 96 lyukú lemezek és automatizálás használatával.
BugBuster® tisztító készletek
BugBuster® tisztító készletek az affinitásgyantát, mosópuffereket, elúciós puffereket és extrakciós reagenseket kombinálják az oldható sejtkivonatok kényelmes előállításához és a jelölt fúziós fehérjék affinitás tisztításához E. coliból.
Kapcsolódó források
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
Today, researchers are challenged to create high quality samples for meaningful protein analysis, often using cumbersome traditional sample preparation methods. With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, MilliporeSigma is constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Catalog: Recombinant Proteins – Purification and Detection Products
Why spend your time on arduous sample preparation protocols when you can focus your efforts on exciting experiments? With the right pure protein, in the buffer you need, at the concentration you want, your next discovery is only a step away. From protein isolation to purification, you can count on us to support your research with maximum yields of intact, functional proteins..