Laboratóriumi víztisztító rendszerek
Fedezze fel laboratóriumi víztisztító rendszerek átfogó portfólióját. Ezek a fejlett rendszerek kiváló minőségű tiszta (2. típusú, CLRW és fordított ozmózis) és ultratiszta (1. típusú) vizet állítanak elő a tudósok számára a gyógyszeripari, klinikai, tudományos, ipari és kormányzati laboratóriumokban.
A Milli-Q® rendszerek egyenletesen jó minőségű vizet biztosítanak az Ön speciális alkalmazásainak támogatásához, a laboratóriumi műszerek táplálásához és az általános laboratóriumi igények kielégítéséhez.
- megbízható vízminőség: A fejlett technológiák biztosítják az egyenletes teljesítményt, miközben csökkentik a vízpazarlást.
- Egyszerűsített megfelelés: Az integrált felügyeleti eszközök támogatják az adatok nyomon követhetőségét és az auditálhatóságot.
- Fenntarthatóbb tervezés: A rendszerek segítenek csökkenteni a víz- és energiafogyasztást, a vegyszerhulladékot és a műanyagfelhasználást.
Találja meg a megfelelő megoldást: Fedezze fel laboratóriumi víztisztító rendszereink teljes választékát, amelyek az Ön:
- Vízminőségi és megfelelőségi igények
- Napi mennyiségi követelmények
- Megfelelő laboratóriumi hely
- Budgetkorlátok
Konzultáljon laboratóriumi vízszakértőinkkel, hogy megtalálja a legjobb megoldást laboratóriumi igényeihez.
Kategóriák szerinti felfedezés
Milli-Q® Benchtop laboratóriumi víztisztító rendszerek
Találja meg a laboratóriumi igényeinek megfelelő víztisztító rendszert. A kompakt Milli-Q® tiszta és ultratiszta asztali rendszerek megfelelnek az Ön alkalmazási, minőségi, mennyiségi, hely- és költségvetési követelményeinek.
Milli-Q® laboratóriumi víztisztító fogyóeszközök
Eredeti Milli-Q® fogyóeszközök támogatják a víztisztító rendszer hosszú élettartamát & biztosítják az egyenletes laboratóriumi vízminőséget - az előkezeléstől, tisztítástól és polírozástól a tárolásig és elosztásig.
További kategóriák felfedezése
A Milli-Q® központi víztisztító rendszerek egyetlen laboratóriumtól egy egész épületig olyan összekapcsolt, nagy teljesítményű eszközök, amelyek megbízhatóan ellátják az összes tisztított vízigényt.
Maximalizálja a laboratóriumi üzemidőt a megbízható CLRW minőségű vízzel, a professzionális támogatással és az egyszerűsített napi műveletekkel.
A Milli-Q® vízrendszer tartozékai támogatják a laboratóriumi egyedi igényeket, javítják a biztonságot, a vízminőséget és a termelékenységet, miközben helyet takarítanak meg a laboratóriumban.
Termékek boltja
Millipak® Filter
0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems.
Progard® TS2 Pretreatment Pack
Protects RO membranes. For AFS®, Elix® Advantage/Essential/Reference, Milli-Q® Integral, RiOs™ Essential systems.
Millipak® Express Filter
0.22 µm membrane filter to remove particulates and bacteria from pure and ultrapure water at the point of dispense of Elix® Advantage and Milli-Q® Advantage A10/Direct/Integral/Reference systems.
Biopak® Polisher
Ultrafilter that removes pyrogens, nuclease and bacteria from pure and ultrapure water. For Milli-Q® Integral/Advantage A10/Reference/Direct, Elix® Advantage, Direct-Q®, Synergy®and Simplicity®systems.
Quantum® Polishing Cartridge
Removes trace ionic and organic contaminants. For Milli-Q® Advantage A10/Integral/Reference systems connected to ultrapure water feed.
Vent Filter
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants. For AFS®, RiOs™ Essential, Milli-Q® Integral, Elix® Reference/ Essential/Advantage systems.
Biopak® Polisher
Ultrafilter that removes bacteria, pyrogens, nucleases, and proteases from pure and ultrapure water at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ systems.
Photooxidation UV Lamp
Photooxidizes organic contaminants. Dual wavelength (185/254 nm). For Milli-Q® Advantage A10/Direct/Element/Integral/Reference systems.
Milli-Q® Polishing Kit for Purified Water
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKKITA1.
Progard® Pretreatment Pack
Protects RO membranes from hard water components. For Milli-Q® Direct systems.
SmartPak® Purification Pack
For Direct-Q® and Direct-Q® UV systems.
ech2o® UV lamp
Component of the A10® TOC monitor. For Milli-Q® IQ Systems.
Millipak® Express Filter
0.22 µm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Direct-Q, Synergy® and Milli-Q® Academic/Biocel/Element/Synthesis/Gradient systems.
QPAK® Purification Cartridge
Removes organic and ionic contaminants down to trace levels when fed with purified water. For Milli-Q® Direct systems.
Q-Gard® Purification Cartridge
For Milli-Q® Advantage A10/Reference systems connected to Elix®/RO/distilled water feed.
Q-Gard® Purification Cartridge
For Milli-Q® Advantage A10/Reference systems connected to DI water feed.
Photooxidation UV Lamp
Photooxidizes organic compounds. For standalone or built-in A10® TOC monitors. Elix®, Milli-Q® Advantage/Integral/Academic/Biocel/Element/Gradient/Synthesis systems.
SynergyPak® Purification Cartridge
For Synergy® systems connected to DI feed water.
SynergyPak®1 Purification Cartridge
For Synergy® systems connected to Elix®/RO/distilled water feed.
Photooxidation UV Lamp
Photooxidizes organic contaminants. Dual wavelength (185/254 nm). For Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems.