Ugrás a tartalomra
Merck
SB 203580 solid, ≥98% (HPLC)

SB 203580

SB 203580 solid, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole, SB 203580
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H16FN3OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
377.43

Products

Termékkategória
Márka
Szín
Formula tömeg
Gén álnév
Fizikai forma
Tisztaság
Kutatási terület
Minőségi szint
Showing 1-2 of 2
Összehasonlítás
Termék száma
Leírás
Árazás