Ionikus folyadék GC oszlopok
Pontos. Precise. Következetes. Ionikus folyadék és SLB® i-series GC kapilláris oszlopok
Tudjuk, hogy csak a legpontosabb analitikai termékek jók.
Ezért kínáljuk a Supelco márkanév alatt az egyetlen ionikus folyadék GC-oszlop portfóliót, amely biztosítja az Ön számára a szükséges pontosságot, precizitást és konzisztenciát.
2005-ben Prof. Daniel W. Armstrong (University of Texas at Arlington) megmutatta, hogy a dikationos és polikationos ionos folyadékok sikeresen használhatók életképes GC állófázisként. Ezek két vagy több szerves kationból állnak, amelyeket kötés köt össze, és anionokkal társulnak, amelyek lehetnek szervetlenek vagy szervesek. Az ionos folyadékfázisok fizikailag és kémiailag különböznek a nem ionos folyadék állófázisoktól.
- A nagy, terjedelmes polisziloxán polimer és polietilénglikol fázisokhoz képest sokkal kisebbek, ráadásul nincsenek aktív hidroxilcsoportok. Ezek a tulajdonságok nagyobb stabilitást eredményeznek, még nedvesség és/vagy oxigén jelenlétében is.
- A szelektivitás megváltoztatására számos módosítás lehetséges. A bázisszerkezet lehet dikationos vagy polikationos. Számos kation, kötés és anion közül lehet választani. A kationokhoz és/vagy kötésekhez függőcsoportok adhatók.
Ezt a szabadalmaztatott technológiát alkalmazzák a Supelco SLB®-IL sorozatú oszlopainkban, amelyek az egyetlen kereskedelmi forgalomban kapható ionos folyadékos kapilláris oszlopok a piacon.
Az ionos folyadékok több szempontból is hatással lehetnek a jelenlegi gyakorlatra:
- Az oszlopok a nem ionos folyadékos oszlopokkal azonos szelektivitással tervezhetők, de magasabb üzemi hőmérséklettel és a nedvesség és/vagy oxigén okozta károsodásra való kisebb érzékenységgel.
- Az oszlopok a nem ionos folyadékos oszlopokhoz képest teljesen egyedi szelektivitással tervezhetők, jó csúcsformát és felbontást biztosítva a különböző funkcionalitású vegyületek esetében.
- Az oszlopok felhasználhatók többdimenziós elválasztásokban, a tervezett ortogonalitásnak és a nagy hőstabilitásnak köszönhetően.
Vitathatatlanul az egyik legizgalmasabb ionos folyadékkapilláris oszlop a Watercol™ oszlop.Ez az oszlop lehetővé teszi a víz minőségi és mennyiségi meghatározását különböző mátrixokban, GC-vel, kiküszöbölve a víz speciális vizsgálatának szükségességét. Ez egy forradalmian új módszer, amely viharszerűen meghódítja az iparágat, és a felhasználók azt mondják: "Ez varázslat!"".
Ha az ASTM D3606 alternatíváját keresi, ionos folyadék technológiánkat felhasználva kifejezetten ehhez a módszerhez kifejlesztettünk egy oszlopot. Az SLB-ILD3606 oszlopunk lehetővé teszi az aromás és oxigénsavtartalmú vegyületek teljes felbontását a reformulált benzinben egyetlen oszlopon, ami drámaian csökkenti az elemzési időt és javítja az eredményeket.
A PAH-ok kivételes felbontását is elérheti a SLB®-ILPAH kapilláris GC oszlopok használatával. Ez az oszlop képes elválasztani a legnehezebb izomercsoportokat, beleértve a fenantrént, az antracént, a benzo[a]antracént, a krizént, a trifenilént, a benzo[b]fluorantént, a benzo[k]fluorantént és a benzo[j]fluorantént.
Ha többet szeretne megtudni erről az innovatív technológiáról, vagy ha értékelő oszlopot szeretne kérni, látogasson el az ionos folyadék GC oszlopok irodalma oldalunkra. További információ vagy segítség kérhető a Technikai szolgálat elérhetőségein.
SLB® (i-sorozat)
Érvezze a szelektivitást és inertitást még ma az SLB® i-sorozattal!
A poláris analitok jobb inertitása volt az ihletője az SLB®-IL (i-sorozat) ionos folyadék kapilláris GC oszlopok kifejlesztésének. Ezek megoldják a régóta fennálló dilemmát; jobb-e a szelektivitásra vagy inertitásra optimalizálni? Az i-sorozatú oszlopokkal a GC-felhasználók élvezhetik a szelektivitás és inertitást!
A poláris analitekkel szembeni szelektivitás és inertitás biztosításával jobb pontosság és érzékenység érhető el. Két hasonló forráspontú analit kromatográfiájának összehasonlításakor:
- A hagyományos, erősen poláros oszlopok magas szelektivitással és alacsony inertséggel rendelkeznek a poláros analitekkel szemben, és így jó felbontást, de rossz csúcsformát eredményeznek
- A hagyományos nem poláris oszlopok alacsony szelektivitással és magas inertséggel rendelkeznek a poláris analitekkel szemben, így mindkét analit esetében jó csúcsformát, de korlátozott felbontást biztosítanak
- SLB®-IL (i-sorozat) oszlopok kombinálják a magas szelektivitást és a magas inertséget a poláris analitekkel szemben, így magas felbontást és jó csúcsformát biztosítanak a poláris analitekkel szemben
Szelektivitás és/vagy tehetetlenség
Az i-sorozat oszlopai közül többféle oszlopot fejlesztettek ki, amelyek poláris (SLB®-IL60i), erősen poláris (SLB®-IL76i) és rendkívül poláris (SLB®-IL111i).
A jelenlegi kínálatunkat lásd alább vagy itt
Elismert alkalmazások
A további SLB®-IL (i-sorozatú) termékek már készülnek. Ha nem látja a kívánt kémiai összetételt és/vagy méretet, kérjük, küldje el ajánlatkérését a [email protected] címre.
Tudjon meg többet a benzol meghatározásáról az újratervezett benzinbenzinben, ha letölti szórólapunkat.