Merck
KezdőlapGélelektroforézisKézi gélöntés PAGE és SDS-PAGE gélekhez az mPAGE® TurboMix Bis-Tris gélöntő készletek használatával
Kézi gélöntés PAGE és SDS-PAGE gélekhez az mPAGE® TurboMix Bis-Tris gélöntő készletek használatával
Poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE)
A poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE) egy alapvető technika, amelyet a fehérjék és más makromolekulák elektroforetikus mobilitásuk alapján történő elválasztására használnak. A poliakrilamid gélek akrilamid monomerek és bisz-akrilamid térhálósító molekulák polimerizációja révén jönnek létre. Az akrilamid és a bisz-akrilamid együttesen pórusokat képez, amelyeken keresztül a fehérjék vándorolhatnak.
A poliakrilamid gélek két részből állnak: egy egymásra rakódó részből és egy felbontó részből. A gél egymásra helyező része alacsony százalékos akrilamid, amely arra szolgál, hogy a minták egyetlen sávba koncentrálódjanak, mielőtt belépnének a felbontó gélbe. A reszolváló gél egy magasabb százalékos akrilamid, amely a fehérjéket méret szerint választja szét. Az akrilamid-koncentráció lineárisan függ a pórusmérettől; a nagyobb akrilamid-koncentráció kisebb pórusokat eredményez a gélben. A kis pórusok kívánatosak az alacsony molekulatömegű fehérjék elválasztásához.
Poliakrilamid gélkémia
A PAGE egy diszkontinuus pufferrendszert használ, amelyben a gélpufferion különbözik a futópufferiontól. A két ion közötti elektroforetikus mozgékonyságbeli különbség egy mozgó feszültséggradienst képez, amelyen a fehérjék áthaladnak. A Tris-Glicin gélkémia a leggyakrabban használt PAGE-rendszer, amely Tris-HCl-ból álló géleket és Tris-bázisból és glicinből álló futópuffert használ. A trisz-glicin gélek erősen lúgos környezetben működnek, ami nemkívánatos fehérjemódosításokhoz, például deaminációhoz és alkilációhoz vezethet. Ennek eredményeképpen a fehérje sávok torzulhatnak vagy elveszíthetik a felbontóképességüket a Tris-Glicin gélekben.
A Bis-Tris gélek ezzel szemben Bis-Tris és HCl-t használnak a gélpufferben, és MOPS vagy MES-t a futópufferben. A Bis-Tris gélek semleges pH-n működnek, ami minimalizálja a fehérjék módosulását és elősegíti a fehérjék stabilitását a gélfutás során. Ez élesebb fehérjesáv-felbontást és pontosságot eredményez. A Bis-Tris géleknek hosszabb az eltarthatósági ideje, mint a Tris-Glicin géleknek, amelyek idővel elkezdenek hidrolizálódni. A Bis-Tris gélek rugalmasan kombinálhatók MOPS- vagy MES-alapú futópufferrel; a két ion közötti migrációs különbség különböző fehérje-szeparációs tartományokat eredményez. A MES-t akkor kell használni, ha az érdeklődésre számot tartó fehérje kicsi (<50 kDa), míg a MOPS-t a közepes és nagy méretű fehérjék felbontására kell használni.
A fehérjeelőkészítés során fontos figyelembe venni a minta pufferének típusát is. Tris-Glicin gélekben jellemzően Laemmli puffert használnak a fehérjék denaturálására és negatív töltésű SDS-ionok bevonására. A mintákat ezután 100 °C-on forralják, hogy megkönnyítsék a denaturációt. A Laemmli-puffer 100 °C-ra történő melegítése a pH erősen savas pH-értéket eredményez, és a hő és a savasság e kombinációja bizonyítottan a fehérjék hasadását okozza, elsősorban az Asp-Pro peptidkötéseknél (Rittenhouse és Marcus, 1984). Ez az elektroforézis során látszólagos fehérjebontási termékekhez vezet. Ezzel szemben a Bis-Tris gélek olyan LDS mintapuffert használnak, amely a minta előkészítése során lúgos pH-t tart fenn, és a fehérjék teljes denaturálásához nem szükséges 70 °C fölé melegíteni. Ez az előkészítés az Asp-Pro peptidkötés hasadásának minimalizálásával megőrzi a fehérjék integritását.
Tris-glicin Bis-Tris
Működési pH9.5 (lúgos)7.0 (semleges)
Mintapuffer pH5,28.5
IonfrontokTris (+)
Glicin (-)
Tris (+)
MOPS (-)
MES (-)
Protein elválasztási tartomány6 kDa - 400 kDa6 kDa - 400 kDa
A fehérje stabilitása az elválasztás soránDeamináció és alkiláció történhet+++
Az Asp-Pro peptidkötésekre gyakorolt hatásAz SDS mintapufferben történő hosszas melegítés hasadást okozLDS mintapufferben enyhe fűtési körülményeket alkalmaznak és az Asp-Pro kötések érintetlenek maradnak
Futási időMérsékeltGyors
Szabályozási időKorlátozott4 hét +
1. táblázat. A Tris-Glicin és Bis-Tris gélkémia összehasonlítása.
Tris-Glicin (balra) és Bis-Tris (jobbra) gélek összehasonlítása
1. ábra.Tris-Glicin (balra) és Bis-Tris (jobbra) gélek összehasonlítása. A Tris-Glicin és Bis-Tris géleket kézzel öntöttük 12%-os akrilamiddal, és egy éjszakán át hagytuk polimerizálódni. A gélekre azonos E. coli lizátumtitrátokat (3-6. sáv), mPAGE® festetlen fehérje standardot (2. és 7. sáv) és mPAGE® színes fehérje standardot (1. sáv) töltöttünk. A géleket Tris-Glicin vagy MOPS futópufferben futtattuk, egy órán keresztül ReadyBlue™ fehérje gélfestékkel festettük, majd egy órán keresztül deionizált vízzel festettük.
Kézzel öntött poliakrilamid gélek
Míg speciális célokra, például különböző méretű fehérjék akrilamid gradiensre történő elemzésére előre gyártott poliakrilamid gélek vásárolhatók, sok kutató úgy dönt, hogy saját maga önti kézzel a poliakrilamid géleket. A kézzel öntött poliakrilamid gélek olcsóbbak az előre gyártott gélekhez képest; azonban a reagensek és az öntőberendezések előkészítése fárasztó és időigényes lehet. A gélpuffer-előkészítés eltérései szintén következetlen gélteljesítményhez és -minőséghez vezethetnek.
mPAGE® TurboMix Bis-Tris gélöntő készlet
A mPAGE® TurboMix Bis-Tris gélöntő készlet kiküszöböli a gélek kézi öntésével járó változékonyságot és időigényességet, mivel előre kikevert puffer és akrilamid oldatokat biztosít. A kit tartalmaz egy 20%-os akrilamid resolváló oldatot az akrilamid gél reszolváló részének kialakításához. A reszolváló oldat deionizált vízzel hígítható a kívánt akrilamid százalékos arányra, 8% - 15% között. A készlet tartalmaz egy 4%-os akrilamid kötőoldatot is az akrilamid gél kötő részének kialakításához. Ezeket az oldatokat úgy állították össze, hogy lehetővé tegyék a gyors öntési módszert, a polimerizációs várakozási idő nélkül a reszolváló és az egymásra rétegző gélek kiöntése között. Az alábbiakban egy demóvideó és egy rövid protokoll található.
Demóvideó: Öntse ki a saját poliakrilamid géljeit mPAGE® TurboMix Bis-Tris Kits
segítségével.
mPAGE® TurboMix QUICK CAST PROTOCOL
  1. Készítsük elő a felbontó gélt a kívánt akrilamid százalékos arányban, pipettázással mPAGE® TurboMix Resolving Solution, deionizált víz, deionizált víz, 10% ammónium-perszulfát (APS) és TEMED tiszta üvegpohárba vagy kúpos csőbe. A 2-4. táblázatban megadott térfogatok megsokszorozhatók, ha egyszerre több gélt akarunk önteni. MEGJEGYZÉS: A 10%-os APS-t és a TEMED-et közvetlenül az öntés előtt adjuk hozzá.
Rezolváló gél Szigetelő gélSzigetelő gél
Gél százalékos aránya8%10%12%15%4%
mPAGE® TurboMix Resolving Solution2.4 ml3,0 ml3,6 ml4.5 mln/a
mPAGEn/an/an/an/a2 ml2 ml
Deionizált víz3.6 ml3,0 ml2,4 ml1.5 mln/a
10% APS30 µL30 µL30 µL30 µL20 µL
TEMED3 µL3 µL3 µL3 µL2 µL
2. táblázat.Felbontó oldatok és gélöntéshez szükséges stacking oldatok készítése. A felsorolt mennyiségek egy 7,4 x 8,2 cm-es, 1 mm vastagságú minigél öntéséhez elegendőek, és több gél egyidejű öntéséhez megszorozhatók n-nel (a kívánt gélek száma).
(For 0.75 mm vastag minigél)
Rezolváló gélSzigetelő gél
Gél százalékos aránya8%10%12%15%4%
mPAGE® TurboMix Resolving Solution1.8 ml2,25 ml2,7 ml3.38 mln/a
mPAGE® TurboMix Stacking Solutionn/an/an/an/an/a1.5 ml
Deionizált víz2.7 ml2,25 ml1.8 mL1.12 mln/a
10% APS22.5 µL22.5 µL22,5 µL22.5 µL15 µL
TEMED2.25 µL2,25 µL2,25 µL2.25 µL1,5 µL
3. táblázat.Felbontó oldatok és gélöntéshez szükséges stacking oldatok készítése. A felsorolt mennyiségek egy 7,4 x 8,2 cm-es, 0,75 mm vastagságú minigél öntéséhez elegendőek, és több gél egyidejű öntéséhez megszorozhatók n-nel (a kívánt gélek száma).
(Az 1.5 mm vastag minigél)
Rezolváló gélSzigetelő gél
Gél százalékos aránya8%10%12%15%4%
mPAGE® TurboMix Resolving Solution3.6 ml4,5 ml5,4 ml6.75 mln/a
mPAGE® TurboMix Stacking Solutionn/an/an/an/an/a3.0 ml
Deionizált víz5.4 ml4,5 ml3,6 ml2.25 mln/a
10% APS45 µL45 µL45 µL45 µL45 µL30 µL
TEMED4.5 µL4,5 µL4,5 µL4.5 µL2 µL
4. táblázat.Felbontó oldatok és gélöntéshez szükséges stacking oldatok készítése. A felsorolt mennyiségek egy 7,4 x 8,2 cm-es, 1,5 mm vastagságú minigél öntéséhez elegendőek, és több gél egyidejű öntéséhez megszorozhatók n-nel (a kívánt gélek száma).
  1. Készítse elő a stacking gélt úgy, hogy a mPAGE® TurboMix Stacking Solutiont egy tiszta, különálló üvegpohárba vagy kúpos csőbe pipettázza, és adja hozzá a szükséges mennyiségű TEMED-et és 10% APS-t. MEGJEGYZÉS: A 10%-os APS-t és a TEMED-et közvetlenül az öntés előtt adja hozzá.
  2. Óvatosan keverje össze a reagenseket, elkerülve a légbuborékok bejutását a gélkeverékbe.
  3. A szerológiai pipetta segítségével töltse fel az egyes kazettákat a kívánt magasságig reszolváló géllel.
  4. A szerológiai pipettát helyezze a kazetta közepére és óvatosan adja hozzá a stacking gélt, a rövid lemez tetejéig töltve. Ahol a pipettázás történik, előfordulhat egy bemerülés, de ez kiegyenlítődik.
  5. Gyorsan és óvatosan helyezze be a fésűt, elkerülve a légbuborékok beszorulását a fogak alá.
  6. Hagyja, hogy a gélek 1 órán át polimerizálódjanak.
  7. A gélek azonnal felhasználhatók, vagy DI vízzel átitatott papírtörlőbe csomagolva 4 °C-on, légmentesen záródó edényben 4 hétig tárolhatók.
Minták előkészítése és a gél futtatása
A bis-Tris gélekhez LDS mintafeltöltő puffer szükséges, amely lúgosabb, mint az SDS mintapuffer. A minták DTT vagy β-merkaptoetanol segítségével redukálhatók, vagy az alkalmazástól függően redukálatlanul is használhatók. Készítse elő a mintákat az 5. táblázat szerint.
 RedukáltNem redukált
Minta6.5 - X µL7.5 - X µL
DI vízX µL X µLX µL
4X LDS puffer4X LDS puffer2.5 µL2.5 µL
1 M DTT1 µL N/A
Teljes térfogat10 µL10 µL
5. táblázat.Példa a PAGE minta előkészítésére. Az LDS mintapuffer végső koncentrációja 1X legyen. A DTT végső koncentrációja 0,1 M legyen.
  1. Melegítse a mintákat 10 percig 70 °C-on (ne forralja fel).
  2. Töltse a mintákat és a fehérje standardot a mélyedésekbe.
  3. Adjon azonos mennyiségű 1X betöltő puffert az üres mélyedésekbe.
  4. A gélek 200 V-on futtathatók, amíg a festék vagy a fehérje standard el nem éri a gél végét, kb. 30-60 percig, a gél százalékos arányától függően.
mPAGE® TurboMix Bis-Tris gélek MOPS és MES futópufferrel
mPAGE® TurboMix Bis-Tris gélek kizárólag MOPS vagy MES futópufferrel való működésre tervezték. Attól függően, hogy melyik futópuffert használjuk, nagyon eltérő elválasztási mintázat érhető el. A MOPS puffer a nagy és közepes méretű fehérjék elválasztásának finomhangolására használható, míg a MES puffer a kisebb fehérjék optimális elválasztását biztosítja. A migrációs táblázatok (2. ábra) segítségével meghatározható, hogy melyik gélfutó pufferrendszer a legmegfelelőbb a tervezett elválasztási tartományhoz.
Az mPAGE<sup>®</sup> TurboMix Bis-Tris gélkémia migrációs mintázatai MOPS & MES futópufferrel (kDa) 8%-os, 10%-os, 12%-os és 15%-os gélek esetén. A MOPS futópufferrel elválasztott fehérjék jellemzően tovább vándorolnak a gélbe, mint a MES futópufferrel elválasztottak. Az alacsonyabb gélszázalékokat a nagyobb molekulatömeg-tartományban történő jobb elválasztáshoz, míg a magasabb gélszázalékokat az alacsonyabb molekulatömeg-tartományban történő jobb elválasztáshoz használjuk.
2. ábra.Migrációs diagramok 8%-os, 10%-os, 12%-os és 15%-os mPAGE® TurboMix Bis-Tris gélekhez MOPS és MES SDS futópufferrel.
Kapcsolódó termékek
Sajnáljuk, váratlan hiba lépett fel
Response not successful: Received status code 500