TAE és TBE futó pufferek recept és videó
Mi a tris-acetát EDTA és a tris-borát EDTA?
A tris-acetát EDTA (TAE) és a tris-borát EDTA (TBE) a két leggyakrabban használt puffer a nukleinsav-elektroforézisben. Mint pufferek, meglehetősen állandó pH-értékkel rendelkeznek, és hidrogénion-koncentrációjuk miatt képesek vezetni az elektromosságot. Ezek a tulajdonságok szükségesek a gélelektroforézishez, amely során a fehérjéket az elektromos töltés alapján választják el egymástól.
Futó pufferek előkészítése
A TBE-t és a TAE-t leggyakrabban alkotóelemeikből laboratóriumi törzsoldatokká keverik. Mindkét puffer megvásárolható munkakoncentrációban vagy porított vagy koncentrált formában, amelyet egyszerűen hígítással állítunk elő.
A TAE és a TBE szokásos törzsoldat-koncentrációban történő elkészítéséhez lásd az alábbi recepteket
. A pufferkalkulátorunk szintén segíthet megtalálni a különböző pufferek helyes hígítását (vagy átváltását) a törzsoldatból a kívánt molaritásra és térfogatra.
Videó: TAE és TBE pufferek gélelektroforézishez
Nézze át a gyakori TAE és TBE pufferoldat recepteket, és tudja meg, hogy melyik futópuffert válassza a nukleinsav gélelektroforézis alkalmazásához. Chris Lemke, a kutatástechnológiai szakértő keveri a törzsoldatokat, és hasznos pufferválasztási tippeket ad.
Ez a videó a Seeding Labs, egy olyan nonprofit szervezettel együttműködésben készült, amely fejlődő országok egyetemeit és kutatóintézeteit köti össze kiváló minőségű, felesleges laboratóriumi berendezésekkel, képzésekkel és szakmai cserékkel.
TAE puffer 50x Stock recept
- 242 g tris bázis kétszer desztillált H2O-ban
- 57.1 ml glacial ecetsav
- 100 ml 0.5 M EDTA oldat (pH 8.0)
A térfogatot állítsuk be 1 L-re.
10x TAE recept
1L 10x oldathoz,
- 48.5 g tris
- 11.4 ml glacial ecetsav
- 20 ml 0.5M EDTA (pH 8,0)
1x TAE recept
Hígítsuk 1:10
- 0.4 M trisacetát (pH körülbelül 8.3)
- 0,01 M EDTA
tisztított vízzel.
TBE puffer 10x stock recept
- 108 g tris bázis
- 55 g bórsav
- 900 ml kétszer desztillált H2O
- 40 ml 0.5 M EDTA oldat (pH 8,0)
TBE puffer 10x stock recept
A térfogatot 1 L-re állítsuk be.
1x TBE előkészítés
Hígítsuk 10x koncentrált TBE puffert 10-szeresére nagytisztaságú vízzel.
A végső oldatnak tartalmaznia kell:
Puffer előkészítési tippek
- Ha csapadék jelen van, hígítás előtt melegítsük 37 °C-ra és keverjük, amíg teljesen fel nem oldódik.
- A használat előtt ajánlott az 1x munkaoldatokat 0,2 mm-es szűrőn átszűrni.
- Az 1x munkaoldatok a csomagoláson feltüntetett lejárati dátumig használhatók szobahőmérsékleten történő tárolás mellett. Dobja ki, ha a puffer zavarossá vagy elszíneződötté válik.
TAE vs. TBE összehasonlító táblázat | |||
|---|---|---|---|
| TBE puffer | TAE puffer | Jegyzetek | |
| Pufferkapacitás | magas | alacsony | ATAE kimerül a hosszabb vagy ismételt elektroforézis során. |
| DNS-migráció | Lassú | Gyors | ATAE jobb vezetőképességgel rendelkezik. |
| Felbontás | Nagy felbontású <2KB DNS fragmentumok | Nagy felbontású >2KB DNS fragmentumok | A TBE támogatja az agaróz keresztkötést. |
| Enzimgátló | Igen | Nem | A TBE-borát számos enzimet gátol. |
| Költség | magas | alacsonyabb | |
Alkalmazások
A tris-acetát-EDTA (TAE) futópuffer és a trisz-borát-EDTA (TBE) a DNS-agaróz gélelektroforézishez gyakran használt pufferek, amelyek különösen hasznosak a preparatív munkák során.1
A trisz-borát-EDTA (TBE) és a trisz-foszfát-EDTA (TPE) pufferekkel összehasonlítva a kettős szálú DNS általában gyorsabban fut a TAE-ben. Mivel azonban a TAE pufferkapacitása a három puffer közül a legalacsonyabb, a pufferkapacitás a hosszabb elektroforézis során kimerülhet. Ezt a helyzetet a puffer körforgatása vagy cseréje orvosolhatja.
TAE
Az 1x TAE puffer mind a agaróz gélben mind pedig futópufferként használható. A maximális felbontáshoz < 5 V/cm (a készülék elektródái közötti távolság) alkalmazott feszültség ajánlott.2
ATAE puffert RNS agaróz gélelektroforézisében használták.3,4
A szabad DNS-oldat mozgékonyságának vizsgálatáról számoltak be TAE-ben különböző pufferkoncentrációkban, hozzáadott NaCl jelenlétében és hiányában.5
A TAE puffer használatát egy denaturáló gradiens gélelektroforézis módszerben széleskörű mutációelemzésre írták le.
TBE
A TBE puffer az 1500 bp-nál kisebb RNS- és DNS-fragmentumok felbontásához ajánlott.
A TBE mind nem denaturáló vagy denaturáló (7 M karbamid) gélekkel használható.
Rutinszerűen használják DNS automatizált szekvenáláshoz gélhez is.
Tris-borát-EDTA puffert használtak impulzusos-mezős gélelektroforézishez (PFGE). A maximális felbontás érdekében 5 V/cm-nél kisebb alkalmazott feszültség ajánlott.
Bionic Buffer a hagyományos TBE (trisz-borát-EDTA) és TAE (trisz-acetát-EDTA) elektroforézispufferek egyedülálló alternatívája. A Bionic Buffer lehetővé teszi:
- Sávfelbontás percek alatt
- A gélek 2-3x gyorsabb lefutása, mint TBE/TAE-ben
- Keményebb sávok rövidebb idő alatt
- Elővésett gélekkel való használat
Anyagok
Response not successful: Received status code 500