Western Blotting protokoll (Immunoblotting protokoll)
A Western Blotting a fehérjéknek a nátrium-dodecil-szulfát-poliakrilamid gélekről PVDF- vagy nitrocellulóz-membrán lapokra történő elektroforetikus átvitelére utal, amelyet a fehérjék fluoreszcens vagy kemilumineszcens detektálással rendelkező antitestek segítségével történő immunodetektálása követ.
Western Blotting munkafolyamat lépései
- Minta előkészítés: Sejtlízis és Protein extrakció
- SDS-PAGE gélelektroforézis
- Membrán transzfer
a) Tank transzfer
b) Félszáraz transzfer - Immunodetektálás
a) Tank transzfer
b) Félszáraz transzfer - Immunodetektálás
a) Hagyományos immunodetektálás
b) 30 perces immunodetektálási protokoll a SNAP i.d. használatával.® rendszer
- Hibaelhárítási útmutató
Membránátvitel (tartályos átvitel) Protokoll
Anyagok
- Blotting papír
- Transzfer membrán (például, Immobilon® PVDF membránok)
- Transzferpuffer
- Metanol, etanol vagy izopropanol
- Tartályos transzferrendszer (például, SB10 omniPAGE mini elektroblotting rendszer)
- /li>
- Tápegység
Beállítás
- Készítsen elegendő transzferpuffert a transzfertartály feltöltéséhez, valamint további 200 ml-t a gél és a membrán egyensúlyba hozásához és a szűrőpapír nedvesítéséhez.
- Vegye ki a gélt a kazettából; vágja le az egymásra rakódó gélt és a mélyedéseket.
- Merítse a gélt transzferpufferbe 10-30 percre.
- Áztassa a szűrőpapírokat transzferpufferben legalább 30 másodpercig .
- Készítse elő a membránt:
a. PVDF-membrán használata esetén nedvesítse a membránt metanolban 15 másodpercig. A membránnak egyenletesen
átlátszatlanná és félig átlátszóvá kell válnia.
b. Óvatosan helyezze a membránt Milli-Q® vízbe, és áztassa 2 percig.
c. Óvatosan helyezze a membránt transzferpufferbe, és hagyja legalább 5 percig egyensúlyban állni.
Transfer Stack Assembly
- Nyissa ki a kazettatartót.
Fontos : Az egyenletes transzfer biztosítása érdekében távolítsa el a rétegek közötti légbuborékokat egy Blot Roller vagy egy pipetta vagy egy keverőpálca óvatos gördítésével a halom minden egyes rétegének felületén. Ne gyakoroljon túlzott nyomást, hogy elkerülje a membrán és a gél sérülését.
- Tegyen egy habszivacs (szálas) párnát a kazetta egyik oldalára.
- Tegyen egy lap szűrőpapírt a párna tetejére.
- Tegye a gélt a szűrőpapír tetejére.
- Helyezze a membránt a gél tetejére.
- Helyezzen egy második lap szűrőpapírt a köteg tetejére.
- Helyezze a második habpárnát a szűrőpapír tetejére.
- Zárja be a kazettatartót.
A fehérjetranszfer (tartályos transzfer)
- Tegye a kazettatartót a transzfer tartályba úgy, hogy a kazettatartó gél oldala a katód (-), a membrán oldala pedig az anód (+) felé nézzen.
- Adjon a tartályba annyi puffert, hogy a kazettatartót ellepje.
- A fekete katódvezetéket (-) dugja be a katódcsatlakozóba, a piros anódvezetéket (+) pedig az átviteli egység anódcsatlakozójába.
- Az anódvezetéket és a katódvezetéket csatlakoztassa a megfelelő tápkimenetekhez.
- Ha van, állítsa be a hűtőegységet a tartályátadó egységen a gyártó utasításai szerint.
- Kapcsolja be a rendszert 1-2 órára 6-8 V/cm elektródák közötti távolságon. Kövesse a tartály gyártójának útmutatásait, az optimalizálás részleteiért.
- A transzfer befejezése után vegye ki a kazettatartót a tartályból.
- Az kampófogóval óvatosan szerelje szét az átviteli köteget.
Tippek a sikeres Western Blotting transzferhez
- Imindkét típusú transzferrendszerben (tartályos és félszáraz) fokozott óvatossággal kell eljárni, hogy a szűrőpapír, a gél vagy a membrán közé ne kerüljenek légbuborékok bárhol.
- A fehérjéket állandó áram mellett kell átvinni. Ha állandó feszültségen történik az átvitel, ellenőrizze az áramot, hogy az ne haladja meg a 0,4 ampert. Kezdje 100 V-ról, és csökkentse a feszültséget, ha az áram túl magas
- A vastagabb gélek vagy nagyobb fehérjék hosszabb transzferidőt vagy nagyobb térerősséget igényelhetnek. A tényleges transzferfeltételeket minden egyes rendszerre optimalizálni kell.
- Az Immobilon® transzfer membránok mindkét oldala egyformán jól működik. Az egyik oldal megjelenése (fényes vagy matt) nincs hatással a membrán transzfer- és detektálási hatékonyságára.
- A kis peptideket tartalmazó minták esetében a gél transzferpufferben történő egyensúlyozását 10 percnél rövidebb időre kell korlátozni.
- A maximális visszatartás érdekében használja az Immobilon® PSQ -t, ha az érdeklődésre számot tartó fehérje 20 kDa vagy annál kisebb.
- Fluoreszcens detektálási módszerekhez használjon Immobilon®-FL transzfermembránt.
- A gélek egyenként vagy több gél egy kötegben is átvihető.
Félszáraz membránátviteli protokoll
Anyagok
- Blotting papír
- Transzfer membrán (például, Immobilon® PVDF membránok)
- Anódpuffer I: 0.3 M Tris, pH 10,4, 10% (v/v) metanol.
- Anódpuffer II: 25 mM Tris, pH 10,4, 10% (v/v) metanol.
- Katódpuffer: 25 mM Tris, 40 mM 6-amino-n-kapronsav (glicin helyettesíthető), 10% (v/v) metanol, pH 9,4.
- Félszáraz blotter (pl. Termékszám. B2529)
- Tápegység
Beállítás
- Készítsen elő 200 ml-t mindegyik anódpufferből és 400 ml katódpufferből.
- Vegye ki a gélt a kazettából; vágja le az egymásra rakódó gélt.
- Áztassa a gélt 200 mL katódpufferben 15 percre.
- Áztasson két darab szűrőpapírt legalább 30 másodpercre az I. anódpufferben.
- Áztasson egy darab szűrőpapírt legalább 30 másodpercre a II. anódpufferben.
- Áztasson három darab szűrőpapírt katódpufferben legalább 30 másodpercig.
- Készítse elő a membránt:
a. Nedvesítse a membránt metanolban 15 másodpercig. A membránnak egyenletesen átlátszatlanból félig átlátszóvá kell válnia.
b. Óvatosan helyezze a membránt Milli-Q® vízbe, és áztassa 2 percig.
c. A membránt a vízbe helyezze. Óvatosan helyezze a membránt a II. anódpufferbe, és hagyja legalább 5 percig egyensúlyban állni.
Egyszeri átvitelhez:
- Tegye az anódelektródlemezt egy vízszintes padlapra.
- Tegyen két darab I. anódpufferbe áztatott szűrőpapírt a lemez közepére.
- Tegye az első két lap tetejére a II. anódpufferben átitatott szűrőpapírt.
- Tegye a membránt a szűrőpapírok tetejére.
- Tegye a gélt a membrán tetejére.
- Tegye a három darab katódpufferrel átitatott szűrőpapírt a membrán tetejére.
- Tegye a katódelektródlemezt a köteg tetejére.
A többszörös átvitelhez:
- Tegye az anódelektródlemezt egy vízszintes padlapra.
- Tegyen két darab I. anódpufferrel átitatott szűrőpapírt a lemez közepére.
- Tegye az első két lap tetejére a II. anódpufferrel átitatott szűrőpapírt.
- Tegye a membránt a szűrőpapírok tetejére.
- Tegye a gélt a membrán tetejére.
Az utolsó gélhez menjen a 10. lépéshez.
- Tegye a gél tetejére a katódpufferben átitatott szűrőpapírt.
- Tegyen egy darab dialízismembránt a szűrőpapír tetejére.
- Tegyen egy darab II. anódpufferrel átitatott szűrőpapírt a dialízismembrán tetejére.
- Ismételje meg a 4-8. lépést, amíg az összes gélt (az egységhez tartozó maximumig) be nem építi a kötegbe.
- Helyezzen három darab katódpufferrel átitatott szűrőpapírt az utolsó gél tetejére.
- Helyezze a katódelektródlemezt a köteg tetejére.
FONTOS: Ne ütögesse a katódlemez fedelét a futtatás során, mivel ez megzavarhatja a transzfer stack igazítását, és pontatlan eredményeket okozhat.
Módszer a fehérjetranszferhez (félszáraz)
- A fekete katódvezetéket (-) helyezze be a katódlemez csatlakozóba.
- A piros anódvezetéket (+) helyezze be az anódlemez csatlakozóba.
- Csatlakoztassa az anódvezetéket és a katódvezetéket a tápegység megfelelő kimenetéhez.
- Kapcsolja be a tápegységet.
- Állítsa be az áramot, és hagyja futni a következő táblázatban megadott ideig:
| Az aktuális sűrűség | Időhatár |
|---|---|
| 0.8 mA/cm2* | 1-2 óra |
| 1.2 mA/cm2 | 1 óra |
| 2.5 mA/cm2 | 30-45 perc |
| 4.0 mA/cm2 | 10-30 perc |
*A felületet (cm2) az anódlemezre helyezett köteg lábnyomának méreteiből kell kiszámítani. Ez az érték független a kötegben lévő gélek számától.
Tradicionális immundetektálás
Az anyagok
- Primer és másodlagos antitestek
- Orbitális rázógép* (termékszám.Z768499)
- Vályúk 2-3 mm mélyek, valamivel nagyobbak, mint a blot mérete
- Detektáló szubsztrátok (peroxidáz- vagy foszfatáz-antitest konjugátumokkal való használathoz)
- Kemilumineszcens szubsztrátok
- Kromogén szubsztrátok
*Shaker és vályúk csak a hagyományos immundetektáláshoz szükségesek; a gyors, vákuumvezérelt immundetektáláshoz a
SNAP i.d. segítségével.® rendszerhez lásd a SNAP i.d.® immunodetektálási protokoll.
Antibody inkubációk
- Tegye a blotot a blokkoló oldatba, és inkubálja kevergetés mellett 1 órán át.
- Tegye a blotot az elsődleges ellenanyag oldatába, például Monoklonális anti-béta-aktin ellenanyag és inkubálja kevergetés mellett 1 órán át. Az oldatnak szabadon kell mozognia a membrán felületén.
- Tegye a blotot PBS-be, és mossa 10 percig. Ismételje meg kétszer friss pufferrel.
- Tegye a blotot a szekunder antitest oldat és inkubáljuk kevergetés mellett 1 órán át RT vagy 37 °C-on.
- Tegye a blotot PBS-be, és mossa 10 percig. Ismételje meg kétszer friss pufferrel.
- Folytassa kromogén, kemilumineszcens vagy fluoreszcens detektálással. Tekintse meg a kapcsolódó forrásokat is a fehérjék kimutatásához:
A fehérjék kromogén és kemilumineszcens kimutatása
Immunodetektálás BCIP/NBT szubsztrát használatával
Kémilumineszcens detektálás
Kövesse a gyártó utasításait.
- Készítse el a szubsztrátot a gyártó utasításai szerint.
- Tegye a blotot egy tartályba, és adjon hozzá szubsztrátot, hogy teljesen befedje a membránt.
Inkubálja 1 percig.
- Csöpögtesse le a felesleges szubsztrátot.
- Helyezze a foltot egy tiszta üveglapra, és csomagolja be műanyag fóliába.
Megjegyzés: Egy méretre vágott lapvédő vagy fagyasztózacskó is használható.
- Óvatosan simítsa ki az esetleges légbuborékokat.
- Sötét szobában helyezze a becsomagolt membránt egy filmkazettába.
- Tegyen rá egy lap autoradiográfiás filmet, és zárja le a kazettát.
- Exponálja a filmet. Többszörös, 15 másodperctől 30 percig tartó expozíciókat kell végezni az optimális expozíciós idő meghatározásához; az 1-5 perc az általános.
Fluoreszcens detektálás
Szükséges felszerelés
- A fehérjéket Immobilon®-FL transzfer membránra blottoljuk és antitestekkel szondázzuk.
- Mylar® fólia.
- Fluoreszcens képalkotó berendezés.
Az alábbiakban a fluoreszcens immunodetektálás általános protokollját mutatjuk be. Az optimális eredmények érdekében olvassa el a gyártó által a reagensekhez mellékelt protokollt.
Megjegyzés : Kemifluoreszcens reagensek használata esetén kövesse a reagens gyártójának utasításait.
- Tegye a foltot hígított fluoreszcens festékkel jelölt másodlagos ellenanyag oldatba, és inkubálja 1 órán át enyhe keverés mellett.
- Mossa a blotot 3-5 alkalommal, egyenként 5 percig mosópufferrel.
- Tegye a blotot egy darab tiszta szűrőpapírra száradni.
- Ha fóliát használ, használjon Mylar®-t. Ne használjon Saran™ fóliát, mert az átengedi a fényt és elnyomja a fluoreszcenciát.
- A blotot megfelelő fluoreszcencia szkennerrel képezze le.
| Probléma | Megoldás | Megoldás | |
|---|---|---|---|
| MegoldásNincs jel vagy gyenge jel vagy nem specifikus sávok | Szubsztrát vagy konjugátum gyenge vagy már nem aktív a kor vagy a nem megfelelő tárolás miatt | Vizsgálja meg a konjugátum és a szubsztrát aktivitását. Például adjon enzimkonjugátumot a szubsztrátoldathoz. Meg kell változtatnia a színét. | |
| Ha kemilumineszcens detektálást használ, a filmfejlesztő oldat lejárt | Új filmfejlesztő oldatot használjon. | ||
| Nem megfelelő szubsztrát az alkalmazáshoz | Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott szubsztrát megfelelő az enzimkonjugátumhoz. | ||
| Nem megfelelően előkészített szubsztrát | Kövesse a szubsztráthoz mellékelt utasításokat. Győződjön meg róla, hogy szükség esetén friss H2O2 -t adunk hozzá. | ||
| A primer vagy a szekunder ellenanyag helytelen hígítása< | ./td> | Nézze meg a szakirodalomban vagy az adatlapon a használt antitestek ajánlott hígításait. Próbáljon ki többféle hígítást.A több nem mindig jobb, különösen az olyan érzékeny detektáló rendszerek esetében, mint a kemilumineszcencia. A legtöbb antitestünket olyan kolorimetrikus szubsztrátokkal teszteljük, amelyek nem olyan érzékenyek. Emiatt előfordulhat, hogy az antitestet 5-10-szeresére kell hígítani, ha kemilumineszcens detektálást használunk. Használja Szekunder antitest útmutató a másodlagos antitestek kiválasztására vonatkozó tippekért. | |
| Nem megfelelő elsődleges antitest az alkalmazáshoz | Győződjön meg arról, hogy az antitest bizonyítottan működik immunoblottingban. Nem minden antitest működik minden alkalmazásban. Előfordulhat, hogy az elsődleges antitest nem képes reagálni a vizsgált faj érdeklődésre számot tartó fehérjéjével. Ellenőrizze az irodalmat/adatlapot és a fehérje szekvenciainformációkat. | ||
| Az érdeklődésre számot tartó fehérje nincs jelen vagy csak kis mennyiségben van jelen | Ha a pozitív kontroll működött, ellenőrizze a betöltött fehérje mennyiségét. Ha szükséges, próbálja meg immunprecipitációval vagy tisztítással feldúsítani a betöltött mintában a kívánt fehérje mennyiségét. Használja betöltési kontroll antitestek egyikét a megfelelő fehérjeátvitel biztosításához. A kívánt fehérje legjobb forrását az irodalomban találja meg. Lásd alább a "Rossz fehérjetranszfer" című részt. | ||
| .Az alkalmazáshoz nem megfelelő másodlagos antitest | A másodlagos antitest esetleg nem képes kötődni az elsődleges antitesthez. Tesztelje ezt az elsődleges antitest egy kis darab membránra történő foltozásával. Amikor a folt megszárad, blokkolja, majd hígított másodlagos ellenanyaggal szondázza, mossa le és fejlessze ki szubsztráttal. Foltnak kell megjelennie, ha a másodlagos kötődött az elsődlegeshez. | ||
| Inkubálási idő nem megfelelő | Inkubáljon legalább egy órát az elsődleges ellenanyaggal. | ||
| Enzimgátló jelenléte | A nátrium-azid gátolja a peroxidáz reakciókat. | ||
| Túlmosás | Lerövidíti a mosási időt, a mosópufferekből elhagyja a mosószereket. | ||
| Gyenge fehérjetranszfer | Ellenőrizze a fehérjék átvitelét a membránra a membrán festésével Ponceau S (Termékszám. P7170) a blokkolás előtt.Győződjön meg arról, hogy a membrán egyenletesen nedvesedik a transzfer előtt. Tesztelje az átviteli időket. A kis fehérjék (< 10,000) esetleg átjutottak a membránon keresztül (próbáljon meg egy második membránt az első mögé illeszteni). A nagyobb fehérjék hosszabb transzferidőt igényelhetnek. Ellenőrizze a transzferpuffert - a magas metanol-koncentráció megakadályozhatja a fehérje gélről történő átvitelét. A transzferpufferben lévő 0,005-0,01% SDS növelheti a fehérje gélről történő átvitelét, de zavarhatja a fehérjék membránhoz való kötődését is. Ha a fehérje pI értéke >9,0, próbálja meg a CAPS, pH 9-et használni transzferpufferként. Használja a terhelési kontroll antitestek egyikét a megfelelő fehérjetranszfer biztosításához. | ||
| A reagensek a nem megfelelő tárolás és kezelés miatt veszíthetnek aktivitásukból | A tárolási utasításokért olvassa el a termék adatlapját. Kerülje a túlzott fagyasztást/felolvasztást. Fluorofór-konjugált antitestek esetén győződjön meg arról, hogy az antitestet nem érte fény. | ||
| magas háttér vagy nem specifikus sávok | Elégtelen blokkolás | Kipróbáljon különböző blokkolási stratégiákat: Hosszabb blokkolási idő, magasabb % blokkoló, más blokkoló, blokkoló fehérje beépítése az antitest hígításokba, vagy próbáljon ki egy új adagot ugyanabból a blokkolóból. | |
| Az elsődleges antitest lehet, hogy nem elég specifikus | Kipróbáljon monoklonális vagy affinitással tisztított poliklonális antitestet. | ||
| A primer ellenanyag magas koncentrációja | Nézze meg a szakirodalomban vagy az adatlapon a primer ajánlott hígítását. A rendszer optimalizálása érdekében próbálja ki a különböző hígításokat. | ||
| Szekunder ellenanyag magas koncentrációja | Tesztelje ezt egy extra mintasáv lefuttatásával és az elsődleges antitest inkubáció kihagyásával az eljárásból. Ha ez a "csak másodlagos"ellenőrzés nem specifikus festődést eredményez, próbálja meg a másodlagos antitest további hígításait, vagy próbáljon ki egy másik másodlagos antitestet. | ||
| A másodlagos antitest keresztreakcióba lép a mintában lévő más fehérjékkel< | A másodlagos antitest keresztreakcióba lép a mintában lévő más fehérjékkel./td> | Hígítsa a másodlagos ellenanyagot a mintával azonos fajból származó 1-5% normál szérumot tartalmazó pufferben. Használja a Secondary Antibody Guide a másodlagos antitestek kiválasztására vonatkozó tippeket. | |
| A többszörös sávok az érdeklődésre számot tartó fehérje proteolitikus fragmentumai lehetnek | Győződjön meg arról, hogy a minta előkészítésének első lépésétől kezdve proteáz inhibitorok vannak jelen. Tárolja és kezelje a mintakészítményeket úgy, hogy csökkentse a proteolízis esélyét. Ha lehetséges, próbálkozzon friss mintákkal. | ||
| A szükségesnél hosszabb inkubációs idők | Rövidítse le az inkubációs időket. | ||
| Túlinkubálás a kolorimetrikus szubsztrátoldattal | Levonja a festési időt. Tegye ki a membránt a szubsztrátnak, amíg pozitív jelet nem lát. Állítsa le a reakciót a membrán kimosásával, mielőtt a háttérszíneződés kialakulna. | ||
| Nem megfelelő mosás | Növelje a mosások számát vagy szigorát. | ||
| Szennyező enzimek jelenléte a mintában< | Vizsgálja meg a mintát csak szubsztráttal, hogy ellenőrizze a fehérjemintában lévő szennyező enzimaktivitást. | ||
| Fekete foltok | A blokkoló reagens összecsomósodott, és az antitestek kötődnek hozzá | Szűrje a blokkoló reagenst. | |
| Szennyező enzimek vannak jelen a mintában vagy szennyezik a blokkoló puffert | Szűrje a blokkoló puffert. | ||
| A sávok nem párhuzamosak | A gél nem polimerizálódott párhuzamosan | Tekintse át a gélkészítési eljárást. |
Kapcsolódó anyagok
Response not successful: Received status code 500