Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ultratiszta és tiszta laboratóriumi víz tisztító rendszer
Kiváló minőségű 1. és 2. típusú csapvíz-tisztítás
Győződjön meg saját szemével arról, hogy a Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ultratiszta és tiszta laboratóriumi víztisztító rendszer hogyan felel meg a legszigorúbb elvárásoknak is – a megnövekedett termelékenységtől és sokoldalúságtól kezdve a kisebb környezeti terhelésig.
Ez a teljesen integrált víztisztító rendszer a laboratóriumi vízellátáshoz kínált legjobb megoldás, amely a következőket biztosítja:
- Kiváló és állandó minőségű 1. és 2. típusú vizet közvetlenül a csapvízből
- Nincs szükség karbantartásra vagy veszélyes vegyszerekre az Elix® EDI technológiának köszönhetően
- Intuitív érintőképernyők
- Ergonómikus Q-POD® és E-POD® adagolók
- Nagyobb bizalom a laboratóriumi termelékenységben a MyMilli-Q™ digitális szolgáltatásokkal
- Kisebb környezeti terhelés a higanymentes UV-lámpáknak, valamint az alacsonyabb áram-, anyag- és csomagolási igénynek köszönhetően
A Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 rendszereket a SelectScience® Scientists’ Choice Awards 2022 keretében az „Év fenntartható laboratóriumi terméke” címmel tüntették ki.
Egyszerű és intuitív laboratóriumi vízadagolás
Ergonómikus Q-POD® ultratiszta és E-POD® tiszta vízadagolóinkkal mindig kényelmesen és egyszerűen hozzáférhet a tisztított vízhez. Csak forgassa el az adagolókeréket, vagy érintse meg az érintőképernyős menüt, hogy hozzáférjen a különböző adagolási funkciókhoz.
Állandóan kiváló minőségű tisztított víz
Exkluzív, fejlett és fenntartható tisztítási technológiáink – beleértve a higanymentes ech2o® UV-lámpákat, az Elix® EDI technológiát és az IQnano™ ioncserélő gyantát – a legmagasabb minőségű 1. és 2. típusú vizet biztosítják kritikus kísérleteihez. POD-Pak termékeink segítségével a vízminőséget még jobban igazíthatja minden egyes alkalmazásához. A POD érintőképernyőin közvetlenül elérhető pontos, gyors és folyamatos ellenállás- és TOC-monitorozásnak köszönhetően mindig teljes mértékben bízhat a vízminőségben.
A tárolt tiszta víz biztos védelme
Újratervezett, intelligens tiszta víz tárolási megoldásunk biztosítja, hogy a kiváló minőségű 2. típusú víz mindig kéznél legyen és felhasználásra kész legyen. Az egyedülálló tervezési jellemzők védelmet nyújtanak a pangás és a bakteriális szennyeződés ellen, így a tárolt tiszta víz minőségét minden eddiginél jobban őrzik.
Páratlan könnyű használat
Válasszon egy adagolási opciót, azonnal ellenőrizze a vízminőségi paramétereket, vagy gyorsan hívja le az adatokat. Az egyes POD adagolók könnyen kezelhető érintőképernyői néhány kattintással gyors hozzáférést és vezérlést biztosítanak a rendszer alapvető funkcióihoz.
Helytakarékos és rendezett
Takarítson meg értékes helyet, mivel csak a vékony POD adagoló marad a munkaasztalon. A kompakt tisztítóegységet és tartályt el lehet rejteni a munkaasztal alatt, a falon, vagy mindkettő kombinációjával, hogy a legjobban illeszkedjen a labor helyigényéhez. Különböző termelési áramlási sebességek (3, 5, 10, 15 l/h) és tartályméretek (25, 50, 100 l) állnak rendelkezésre, hogy biztosítsák a labor igényeinek kielégítését ma és holnap is. Azoknál a laboratóriumoknál, ahol több felhasználási pontra van szükség, akár 4 adagoló is csatlakoztatható egy rendszerhez (1 E-POD® és 3 Q-POD® egység, vagy 4 Q-POD® egység).
Könnyű adatkezelés
Az egyszerűsített adatkezelés a Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 rendszer szerves része. Néhány kattintással letölthet egyedi adagolási jelentést, meghatározhatja a vízminőséget egy meghatározott időtartamra vonatkozóan, eloszthatja a közös erőforrások költségeit, vagy létrehozhat egy testreszabott jelentést. A nyomonkövethetőséget az összes fogyóeszközön található e-Sure címkék is biztosítják.
Teljesen higanymentes, víz- és energiamegtakarítás, valamint kisebb helyigény
- Az első és egyetlen higanymentes csap-ultra-tiszta vízrendszer, szabadalmaztatott beépített higanymentes ech2o® UV-lámpákkal
- Csökkentett vízfogyasztás az Advanced RO vízvisszanyerő hurok és az időszakos EDI öblítés révén
- Akár 28%-kal csökkentett rendszeráram-fogyasztás a komponensek és folyamatok optimalizálásának, valamint a továbbfejlesztett Lab Close módnak köszönhetően*
- A rendszerek, tartályok és fogyóeszközök méretének csökkentése*
- Az új, szabadalmaztatott leeresztő kupak a patronokból a víz ~50%-át eltávolítja, így a patronok teljes tömege ~25%-kal csökken az ártalmatlanítás előtt
- A környezetbarátabb csomagolás* 100%-ban újrahasznosított, fenntartható erdőgazdálkodási tanúsítvánnyal rendelkező kartont és bioalapú PE-t tartalmaz a védőbetétekhez
*Az összehasonlítás az előző generációs rendszerekhez vagy patronokhoz viszonyítva történt
Környezetbarátabb alternatív termékek
A Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 rendszereket és tisztító készleteket 7 olyan szempont alapján értékelték, amelyek kritikus hatással vannak a globális felmelegedésre: energia és kibocsátás, víz, csomagolás, anyagok, beszállítók és gyártás, körforgásos gazdaság, valamint használhatóság és innováció.
Zöldebb alternatív termékekként azonosítva igazoljuk, hogy ezek a rendszerek kevesebb áramot, anyagot és csomagolóanyagot használnak, és teljesen higanymentesek. Tekintse meg az egyes rendszerek fenntarthatósági tervezési (DfS) értékelőlapjait:
Minőség és megfelelőség
A validált és minősített tervezés, szigorú gyártási minőségbiztosítási rendszerünkkel kombinálva, a legjobb garanciát jelenti az Ön számára. Teljes körű szolgáltatásokat kínálunk, beleértve a validációs támogatást is, amelyet tanúsított helyszíni szervizmérnökök nyújtanak kalibrált berendezések és egy Milli-Q®-specifikus minősítési munkafüzet segítségével. A Milli-Q® IQ sorozatú rendszerek célja olyan tiszta és ultratiszta víz előállítása, amely megfelel vagy meghaladja az ASTM, az ISO 3696, a CLSI, az Európai Gyógyszerkönyv és az Amerikai Gyógyszerkönyv követelményeit.
A digitális szolgáltatások egyszerűsítik a rendszer karbantartását és biztosítják a termelékenységet
A MyMilli-Q™ Remote Care egy egyedülálló online felügyeleti és szervizfunkció, amely a következőket biztosítja:
- Távoli hozzáférést a rendszeréhez és annak adataihoz
- Automatikus értesítések e-mailben vagy SMS-ben riasztás vagy figyelmeztetés esetén
- Gyorsabb szervizelés távoli diagnosztikával és javítási lehetőséggel
- Egyszerűsített adatkezelés és fejlett nyomonkövethetőség, ami megkönnyíti az audit- és akkreditációs folyamatokat
Nézze meg a „A hálózathoz csatlakozás előnyei” című videót, amelyből megtudhatja, hogyan segítheti elő a hálózathoz csatlakoztatott víztisztító rendszer a laboratórium zavartalan működését.
Laboratóriumi vízalkalmazások
Ultratiszta víz alkalmazások
- Kromatográfia: HPLC, LC-MS, UHPLC, ionkromatográfia (IC)
- Elemelemzések: AAS, ICP-MS, ICP-OES
- Élettudományi alkalmazások: sejtkultúra, PCR, szekvenálás, DNS-mikroarray, fehérjeelemzések
Tiszta víz alkalmazások
- PPM-szintű vagy annál nagyobb érzékenységű analitikai technikák, például pH-mérések, UV-spektrofotometria, Kjeldahl-vizsgálat
- Reagensek előkészítése oldódási vizsgálatokhoz, kémiai szintézishez, mikrobiológiai táptalajok előkészítéséhez
- Festőoldatok előkészítése szövettani vizsgálatokhoz
- Műszerek ellátása: üvegmosók, rozsdamentes acél autoklávok, stabilitási és időjárásállósági tesztkamrák, klinikai analizátorok, hidrogéngenerátorok
Vízre vonatkozó előírások / Nemzetközi megfelelőség
| Ultratiszta víz (1. típus)1 | Tiszta víz (2. típus)1 | |
|---|---|---|
| Fogás 25 °C-on2 | 18,2 MΩ•cm | > 5 MΩ•cm; jellemzően 10–15 MΩ•cm |
| TOC | ≤ 2 ppb (µg/L)3; Általában ≤ 5 ppb | ≤ 30 ppb |
| Részecskék4 | Nincsenek > 0,22 µm méretű részecskék | Nincs 0,22 µm-nél nagyobb részecske |
| Baktériumok5 | < 0,01 CFU/ml | < 0,01 CFU/ml |
| Pirogének (endotoxinok)6 | < 0,001 EU/ml | < 0,001 EU/ml |
| RNázok7 | < 1 pg/ml | < 1 pg/ml |
| DNázok7 | < 5 pg/ml | < 5 pg/ml |
| Proteázok7 | < 0,15 µg/ml | < 0,15 µg/mL |
| Áramlási sebesség | Legfeljebb 2 l/perc | Legfeljebb 2 l/perc |
1 Ezek a értékek jellemzőek, és a betáplált vízben található szennyező anyagok jellegétől és koncentrációjától függően változhatnak.
2 Az ellenállás az USP előírásainak megfelelően hőmérséklet-kompenzálatlanul is kijelzhető.
3 Megfelelő üzemi körülmények között, egyébként jellemzően ≤ 5 ppb.
4 Millipak® szűrővel vagy Biopak® finomszűrővel.
5 Millipak® szűrővel vagy Biopak® finomszűrővel, amennyiben lamináris áramlású burkolatba van beépítve és ott használják.
6 Biopak® finomszűrővel, amennyiben lamináris áramlású burkolatba van beépítve és ott használják.
7 Biopak® finomszűrővel.
A tápvízre vonatkozó követelmények
| Táplálóvíz | Ivóvíz |
| Nyomás | 1 – 6 bar |
| Vezetőképesség | < 2000 µS/cm 25 °C-on |
| Teljes szerves szén (TOC) | < 2 ppm |
| Hőmérséklet | 5 – 35 °C / 41 – 95 °F |
Nemzetközi szabályozási követelmények
CE és cUL megfelelőségi nyilatkozat:
A Milli-Q® IQ 7003, Milli-Q® IQ 7005, Milli-Q® IQ 7010 és Milli-Q® IQ 7015 rendszereket egy független és akkreditált cég tesztelte a biztonsággal és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos CE-irányelveknek való megfelelés szempontjából. A jelentés kérésre megtekinthető. Ezen felül a Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 rendszerek az UL által ajánlott alkatrészek és gyakorlatok felhasználásával készültek, és cUL jelöléssel rendelkeznek. A regisztráció ellenőrizhető az UL weboldalán: www.ul.com.
Termékek
Response not successful: Received status code 500