Sejtvándorlási és inváziós vizsgálatok
A szakasz áttekintése
- A Boyden Chamber Assay
- Cell Migration Assays
- Cell Invasion Assays
- Microfluidic Migration Device
- In Vitro Scratch Assay
- ECM fehérjék
- Referenciák
- Referenciák
A metasztázis a többszörös változások halmozott eredménye a tumorsejtek és mikrokörnyezetük, amely lehetővé teszi a sejtek vándorlását és invázióját az egészséges gazdaszövetbe. Ahogy a proliferáló daganatos sejtek megpróbálnak elmenekülni az elsődleges tumor helyéről, helyi sejtadhéziónak és a környező szövetek inváziójának kell bekövetkeznie1. Mielőtt áthatolnának az érendotéliumon és bejutnának a véráramba, a rákos sejteknek az ECM fehérje komponensek lebontásával be kell hatolniuk a helyi szövetekbe, és végül át kell haladniuk az alapmembránon2. A keringésbe kerülve ezek a sejtek másodlagos helyeken metasztatikus telepeket képezhetnek.
1. ábra.A daganatos áttétképződés többlépcsős folyamat, amely magában foglalja a rákos sejtek tapadását, a sejtvándorlást és a szomszédos szövetekbe és az érrendszerbe való behatolást.
A Boyden-kamrás próba
A legszélesebb körben elfogadott sejtmigrációs technika a Boyden-kamrás próba3. A klasszikus transzwell migrációs tesztrendszer egy üreges műanyag kamrát használ, amelynek egyik végét porózus membránnal zárják le. Ez a kamra egy nagyobb lyuk fölé van függesztve, amely tartalmazhat médiumot és/vagy kemoattraktánsokat. A sejteket a kamrába helyezik, és hagyják, hogy a pórusokon keresztül a membrán másik oldalára vándoroljanak. A vándorló sejteket ezután megfestik és megszámolják.
2. ábra.A Boyden-kamrás vizsgálati protokoll. A sejtek vándorolhatnak egy sejtmonorétegen vagy ECM-fehérje-keveréken keresztül, amelyeket egy félig áteresztő membrános sejttenyésztő betétre ültettek, a membrán alá kemoattraktánsokat adva. A vándorló sejtek ezután számszerűsíthetők a sejtek DNS-festékkel, például Calcein-AM vagy CyQUANT GR festékekkel történő festésével.
Cell Migration & Camp; Invasion Kits
A Millipore QCM™ sejtmigrációs és inváziós próbák gyors és hatékony rendszert biztosítanak a sejtmigrációra, adhézióra és invázióra ható különböző tényezők mennyiségi meghatározására, beleértve a farmakológiai szerek szűrését, az integrinek, kemoattraktánsok vagy más, a sejtmigrációért felelős adhéziós receptorok értékelését. A kitek több mint egy évtizede konzisztens eredményeket biztosítanak a kutatóknak, és több mint 4000 publikációban jelentek meg.
Cellamigrációs vizsgálatok: Lehetővé teszi a in vitro sejtek kémiai koncentrációs gradiens (kemotaxis) vagy ECM fehérje gradiens (haptotaxis) felé történő migrációjának kényelmes és érzékeny számszerűsítését.
Cellinváziós vizsgálatok: Lehetővé teszi az in vitro sejtinvázió kényelmes és érzékeny számszerűsítését egy bazális membrán ECM fehérjén vagy egy sejtrétegen, például endotélsejteken keresztül.
Hogyan válassza ki a megfelelő pórusméretet a sejtjei számára:
- A 3 μm-es pórusméret megfelelő a leukociták vagy limfociták migrációjához.
- A 5 µm-es pórusméret megfelelő a fibroblaszt sejtek egy alcsoportjához vagy a rákos sejtekhez, például az NIH-3T3 és az MDA-MAB 231 sejtekhez. Monociták és makrofágok számára is alkalmas.
- A 8 μm-es pórusméret a legtöbb sejttípushoz megfelelő. Ez a pórusméret támogatja a legtöbb hám- és fibroblaszt sejt optimális migrációját. Megjegyzés - a 8 μm-es pórusméret nem alkalmas limfocita migrációs kísérletekhez.
Cellmigrációs vizsgálatok
Cellmigrációs vizsgálatokMikrofluidikus migrációs eszköz
Millicell® µ-Migration Assay Kit megszünteti a hagyományos, több lyukból álló migrációs próbák korlátait. A µ-Migration Slide innovatív kialakítása elősegíti a stabil diffúzió által generált koncentrációgradienst, amely következetesen lineáris és több mint 48 órán át tart. Az üveghez hasonló, magas optikai tulajdonságokkal rendelkező műanyagból készült µ-Migration Slide kifejezetten videomikroszkópos vizsgálatokhoz készült. Meghatározott időközönként képeket lehet készíteni a megfigyelési területről, ami lehetővé teszi a sejtvándorlás valós idejű nyomon követését és mennyiségi mérését.
3. ábra.HT1080 sejtek élő sejtvándorlása. A szérumkoncentrációk (0% vagy 10%) hatása a HT1080 sejtek migrációs hajlamára a kollagénnel bevont felületen. Az eredmények azt mutatják, hogy a sejtek többsége a 10%-os FCS-gradiens felé irányította a migrációt (fekete).
<In Vitro Scratch Assay
A scratch assay a sejtvándorlás4 vizsgálatának népszerű módszere. Ennek a technikának a méretnövelése azonban kihívásnak bizonyult, ami megnehezíti a sebgyógyulást közvetítő molekuláris események biokémiai elemzését. A Cell Comb™ scratch assay megfelel egy olyan egyszerű eszköz iránti igénynek, amely képes többszörös karcolásos sebek létrehozására nagyobb átbocsátóképességű módon.
jelentkezésünk elolvasása
4. ábra.A CellComb scratch assay segítségével NIH3T3 sejtek monorétegét egyirányú (balra) vagy kétirányú (jobbra) mintázatban karcolták/sebezték meg. Idővel a migráló sejtek kitöltik a karcolt szelvényeket, és egyszerű sejtszámlálással számszerűsítik. A migráló sejtek élő sejtek képalkotása is lehetséges a karcolásos migrációs vizsgálat segítségével.
ECM fehérjék
Extracelluláris mátrix (ECM) fehérjék intracellulárisan termelődnek, majd a környező sejtközegbe szekretálódnak, és aktívan szabályozzák a sejtek sokféle funkcióját, beleértve a sejtadhéziót, differenciálódást, proliferációt, migrációt, inváziót és túlélést. Az ECM-ek elsődleges haszna az in vitro kultúrában a sejtek adhéziójának elősegítése a sejtek életképességének fenntartása és a sejtproliferáció maximalizálása mellett a későbbi sejtalapú alkalmazásokhoz.
- Kollagén
- Laminin
- Fibronectin
- Vitronectin
- Elastin
- Az alagsori membránkivonat