A Staphylococcus Aureus kimutatása és differenciálása Baird Parker agaron
Jvo Siegrist
Product Manager Microbiology,
AnalytiX Volume 10 Article 4
A Baird Parker Agar a koaguláz-pozitív staphylococcusok izolálására és differenciálására szolgál élelmiszerekben és gyógyszerekben a Baird Parker-módszer szerint.
A szervezet számára nitrogénforrásként kazein peptont és húskivonatot adnak a táptalajhoz. Az élesztőkivonat nitrogént, valamint más fontos tápanyagokat, például B12-vitamin-komplexet biztosít. A táptalaj lítiumot és telluritot tartalmaz, amelyek gátolják a legtöbb szennyező mikroflórát, míg a glicin és a piruvát a Staphylococcusok növekedését fokozza. A sztafilokokkuszok képesek a telluritot telluriddá redukálni, ami a telepek szürkétől a feketéig terjedő szürkés színű elszíneződését eredményezi. Tojássárgája hozzáadásával a táptalaj sárgává és kissé átlátszatlanná válik. A koaguláz-pozitív Staphylococcus aureus kolóniái körül világos glória alakul ki, és további inkubáláskor a tojássárgája-lecitináz reakció (lipolitikus aktivitás) miatt átlátszatlan zóna alakulhat ki. A szürke-fekete kolóniák és a halo ezen a táptalajon feltehetően koaguláz-pozitív staphylococcusokat jeleznek, mivel magas korrelációt találtak a koaguláz-teszt és a lipofil aktivitás között. Staphylococcus aureus és a Staphylococcus saprophyticus egyes törzsei (Shaw et al.[5]) mindkét jellemzőt mutathatják, de könnyen megkülönböztethetők egymástól a halo kialakulásának eltérő időpontja alapján.
Baird Parker Agar alap
A koagulázaktivitás kimutatására használható a nyúlplazma-fibrinogént tartalmazó Baird Parker Agar. A koaguláz-pozitív organizmusok a tellurit redukciója miatt szürkétől a feketéig terjedő kolóniák formájában, valamint a koaguláz által a fibrinogénből fibrinné történő átalakulás miatt átlátszatlan glória formájában jelennek meg. Csak a 100-nál kevesebb jellegzetes kolóniát tartalmazó lemezeket kell megszámolni. Ennek a táptalajnak a használata kiküszöböli a további koaguláz teszt szükségességét.
Hordozók:
Kiegészítők:
- Tojássárgája tellurit emulzió (Cat. No. 75208)
- RPF-kiegészítő (Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement; Cat. No. 05939)
- Tojássárgája tellurit emulzió steril, 20% 1.03785.0001
Mikroorganizmusok a teljesítmény vizsgálatához:
| Az anyag száma | Termelékenységi fajok (minden koncentráció) | WDCM sz. | CFU | |
|---|---|---|---|---|
| CRM06571L-10EA | Staphylococcus aureus | 00035 | 30-120 | |
| CRM06571M-10EA | Staphylococcus aureus | 00035 | 500-50,000 | |
| VT000357-10EA | Staphylococcus aureus | 00035 | 50.000-150.000 | |
| VT000322-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 15-80 | |
| VT000323-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 80-130 | |
| VT000324-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 130-300 | |
| VT000326-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 1,000-10,000 | |
| VT000327-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 50.000-150.000 | |
| VT000342-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00034 | 15-80 | |
| VT000343-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00034 | 80-130 | |
| VT000346-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00034 | 1,000-10,000 | |
| VT000347-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00034 | 50.000-150.000 |
| Anyagszám | Szelektivitás faj | WDCM szám. | CFU |
|---|---|---|---|
| VT000127-10EA/a> | Escherichia coli | 00012 | 50.000-150.000 |
| VT000137-10EA | Escherichia coli | 00013 | 50.000-150.000 |
| Az anyagszám | Specifikus faj | WDCM szám. | CFU | |
|---|---|---|---|---|
| VT001596-10EA | Staphylococcus saprophyticus | 00159 | 1.000-10.000 |