[Ugrás a tartalomra](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu)
Termékek
Kosár0
HUHU
Termékek
TermékekAlkalmazásokSzolgáltatásokForrásokTámogatás
[Bejelentkezés / Regisztráció](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Megrendelés keresése](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/order-lookup)
[Gyors rendelés](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/quick-order)
Kosár0
[Kezdőlap](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu)[Szilárdtest-szintézis](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/applications/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis)Anyagok mágneses tulajdonságai
# Anyagok mágneses tulajdonságai
## Az anyagok mágneses tulajdonságai
A minden anyagban jelen lévő diamágnesességtől eltérő mágneses tulajdonságok a párosítatlan elektronok kölcsönhatásából erednek. Ezek a tulajdonságok hagyományosan az átmeneti fémekben, a lantanidákban és vegyületeikben találhatók meg a párosítatlan *d* és *f* elektronok miatt. A mágneses viselkedésnek három általános típusa van: a paramágnesesség, amelyben a párosítatlan elektronok véletlenszerűen helyezkednek el, a ferromágnesesség, amelyben a párosítatlan elektronok mind egy vonalban vannak, és az antiferromágnesesség, amelyben a párosítatlan elektronok egymással szemben sorakoznak. A ferromágneses anyagoknak összességében mágneses nyomatéka van, míg az antiferromágneses anyagok mágneses nyomatéka nulla. Egy vegyületet ferrimágnesesnek nevezünk, ha az elektronok spinjei egymással ellentétes irányban helyezkednek el, de az egyes orientációkban lévő spinek számának egyenlőtlensége miatt létezik egy teljes mágneses momentum. Vannak olyan erősen ferromágneses (spin-üvegszerűnek nevezett) anyagok is, amelyekben az antiferromágneses anyagokban a spinek egymáshoz igazított zsebeiben vannak (__1. ábra__).
__1. ábra.__A mágnesesség típusai: (A) paramágnesesség (B) ferromágnesesség (C) antiferromágnesesség (D) ferrimágnesesség (E) kényszerített ferromágnesesség
Az anyagok mágneses jellegét jellemzően a mágneses szuszceptibilitás (χ) alapján elemzik. A mágneses szuszceptibilitás a mágnesezettség (M) és a mágneses tér (H) aránya. Egy vegyület mágneses viselkedésének típusát a χ értéke alapján lehet meghatározni (__1. táblázat__ a mágneses viselkedés összehasonlítása a χ értékével, és __2. táblázat__ néhány gyakori paramágneses anyag szuszceptibilitása).
A mágneses viselkedés típusát a χ értékével lehet meghatározni.
| | |
|-------------------|------------------|
| | |
| Érték χ | |
| | |
| Diamágneses | kicsi és negatív |
| | |
| Paramágneses | kicsi és pozitív |
| | |
| Ferromágneses | nagy és pozitív |
| | |
| Antiferromágneses | |
| Mágneses | kicsi és pozitív |
1\. táblázat.Mágneses viselkedés a mágneses szuszceptibilitás értékeihez képest
| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Vegyület/elem[<<.../a>](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/HU/hu/search/gadolinium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Gadolinium%20oxid%09&type=product) | Formulák | Tömegérzékenység (χm__) (m3/kg)__ | Tömegérzékenység (χm__) (m3/kg)__ | Tömegérzékenység (χm__)) (emu/Oe-g) x 10-3__ |
| [Cerium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/cerium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=cerium&type=product) | Ce | 64.84 | 5.160 | |
| | | | | |
| [Króm(III)-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/chromiumm-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=chromiumm%20oxid&type=product) | Cr2O3 | 24.63 | 1.960 | |
| | | | | |
| [Kobalt(II)-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/cobalt-oxid?focus=products&term=kobalt%20oxid&type=term%C3%A9k) | CoO | 61.57 | 4,900 | |
| | | | | |
| [Dysprosium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/dysprosium?focus=products&term=Dysprosium&type=product) | Dy | 1301 | 103.500 | |
| | | | | |
| [Dysprosium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/dysprosium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Dysprosium%20oxide&type=product) | Dy2O3 | 1126 | 89.600 | |
| | | | | |
| [Erbium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/erbium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Erbium&type=product) | Er | 556.7 | 44,300 | |
| | | | | |
| [Erbium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/erbium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Erbium%20oxid&type=product) | Er2O3 | 928.9 | 73.920 | |
| | | | | |
| [Europium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/europium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Europium&type=product) | Eu | 427.3 | 34.000 | |
| | | | | |
| [Europium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/europium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Europium%20oxid&type=product) | Eu2O3 | 126.9 | 10.100 | |
| | | | | |
| [Gadolinium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/gadolinium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Gadolinium&type=product) | Gd | 9488 | 755.000 | |
| | | | | |
| [Gadolinium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/HU/hu/search/gadolinium-oxide?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Gadolinium%20oxid%09&type=product) | Gd2O3 | 668.5 | 53.200 | |
| | | | | |
| [Vas(II)-oxid<](https://www.sigmaaldrich.com/search/iron%28ii%29-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Vas%28II%29%20oxid%09&type=product) | FeO | 90.48 | 7.200 | |
| | | | | |
| [Vas(III)-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/search/iron%28iii%29-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Vas%28III%29%20oxid%09&type=product) | Fe2O3 | 45.06 | 3,586 | |
| | | | | |
| [Vas(II)-szulfid<](https://www.sigmaaldrich.com/search/iron%28ii%29-sulfide?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Iron%28II%29%20sulfide%09&type=product) | FeS | 13.5 | 1,074 | |
| | | | | |
| [Neodímium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/neodymium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Neod%C3%ADmium&type=product) | Nd | 70.72 | 5,628 | |
| | | | | |
| [Neodímium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/neod%C3%ADmium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Neod%C3%ADmium%20oxid&type=product) | Nd2O3 | 128.2 | 10.200 | |
| | | | | |
| [Kálium-szuperoxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/k%C3%A1lium-szuperoxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=K%C3%A1lium%20superoxid%09&type=product) | KO2 | 40.59 | 3.230 | |
| | | | | |
| [Praseodímium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/praseodymium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Praseod%C3%ADmium&type=product) | Pr | 62.96 | 5.010 | |
| | | | | |
| [Samarium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/samarium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Samarium&type=product) | Sm | 28.02 | 2.230 | |
| | | | | |
| [Samarium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/samarium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Samarium%20oxid&type=product) | Sm2O3 | 24.98 | 1,988 | |
| | | | | |
| [Terbium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/terbium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Terbium&type=product) | Tb | 1822 | 146.000 | |
| | | | | |
| [Terbium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/terbium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Terbium%20oxid&type=product) | Tb2O3 | 984.4 | 78.340 | |
| | | | | |
| [Thulium](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/thulium?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Thulium&type=product) | Tm | 320.4 | 25.500 | |
| | | | | |
| [Thulium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/thulium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Thulium%20oxid&type=product) | Tm2O3 | 646.5 | 51,444 | |
| | | | | |
| [Vanádium-oxid](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/van%C3%A1dium-oxid?focus=products&page=1&sort=relevance&term=Van%C3%A1dium%20oxid%09&type=product) | V2O3 | 24.83 | 1.976 | |
2\. táblázat.Néhány gyakori paramágneses anyag tömegérzékenysége \[emu = elektromágneses egység (10-3amp-m2), Oe = Oersted 103-4 š-1-amp-m-1)].
Az antiferromágneses anyagokat abban lehet megkülönböztetni a paramágneses anyagoktól, hogy a χ értéke a hőmérséklettel nő, míg a χ értéke a paramágneses vegyületek esetében nem változik, vagy csökken a hőmérséklet emelkedésével. A ferromágneses és antiferromágneses anyagok elveszítik mágneses jellegüket és paramágnesessé válnak, ha kellően felmelegítik őket. Azt a hőmérsékletet, amelyen ez bekövetkezik, ferromágneses vegyületek esetében Curie-hőmérsékletként (Tc), antiferromágneses vegyületek esetében pedig Néel-hőmérsékletként (TN) határozzák meg. Egyes anyagok, különösen a későbbi lantanidák, a hőmérséklet csökkenésével paramágnesesből antiferromágnesesből ferromágnesessé válnak (__3. táblázat__).
| | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | Curie hőmérséklet | Néel hőmérséklet | urie hőmérséklet | Néel Temperature | |
| | | | | | |
| __Metal__ | __TC (°C)__ | __TN (°C)__ | __TC (K)__ | __TN (K)__ | |
| | | | | | |
| Ce | | -260.65 | | 12.5 | |
| | | | | | |
| Pr | | -248 | 25 | | |
| | | | | | |
| Nd | | -254 | | 19 | |
| | | | | | |
| Sm | | -258.35 | | 14.8 | |
| | | | | | |
| Eu | | -183 | | 90 | |
| | | | | | |
| Gd | 20 | | 293 | | |
| | | | | | |
| Tb | -51 | -44 | 222 | 229 | |
| | | | | | |
| -188 | -94 | 85 | 179 | | |
| | | | | | |
| Ho | -253 | -253 | -142 | 20 | 131 |
| | | | | | |
| Er | Er | -253 | -189 | 20 | 84 |
| | | | | | |
| Tm | -248 | -217 | 25 | 56 | |
3\. táblázat.Néhány lantanid Curie- és Néel-hőmérséklete.
A mágneses anyagoknak számos egyedi tulajdonsága van, amelyeket kihasználnak. A változó mágneses mezők elektromos feszültséget indukálnak, ami a mágneses anyagokat szinte minden elektromos generátor központi elemévé teszi. A mágneses anyagok emellett a számítógépek, érzékelők, aktuátorok és számos távközlési eszköz - a telefonoktól a műholdakig - információtárolásának alapvető összetevői.
Egyes anyagok, az úgynevezett lágymágneses anyagok, csak akkor mutatnak mágneses tulajdonságokat, ha mágnesező erőnek, például változó elektromos térnek vannak kitéve. A lágy ferromágneses anyagok ezek közül a legelterjedtebbek, mivel ezeket széles körben használják mind a váltakozó-, mind az egyenáramú áramkörökben az elektromos fluxus felerősítésére. A mágneses nanoporok nagy ígéretet mutattak a fejlett lágy mágneses anyagok terén.2 A magnetokalorikus anyagok mágneses tér jelenlétében felmelegednek, majd lehűlnek, amikor eltávolítják őket a mágneses térből. A tiszta vas például 0,5 - 2,0 °C/Tesla hőmérsékletet változik. Újabban a Gd5SixGe1-x képletű ötvözetek (ahol x = 0 - 5) 3 - 4 °C/Tesla változást mutatnak.3,4 Néhány nanomágneses anyag jelentős magnetokalorikus tulajdonságokat mutat.
__Kapcsolódó cikkek__
- [Az ionos vegyületek oldhatósági szabályai](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds)
- [Role of High Purity Metal Salts in Chemical Synthesis](https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/ch-functionalization/role-of-high-purity-metal-salts-in-chemical-synthesis)
- [Complex Hydrides: New Solid-state Conductors](https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/complex-hydrides)
- [Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage](https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/mesoporous-oxides)
- [Nano Olivine-based Cathode Materials for Li-ion Batteries](https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanostructured-olivine-based-cathode-materials)
- [Intermetallic Hydrides with High Dissociation Pressure](https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanostructured-olivine-based-cathode-materials/intermetallic-hydrides-with-high-dissociation-pressure)
- [Molecular Monolayers on Silicon Surfaces](https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/molecular-monolayers)
- [Molybdenum Disulfide: Hydrogen Evolution](https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/chemical-vapor-deposition/molybdenum-disulfide)
- [Bővebben](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Felső
__A folytatáshoz jelentkezzen be__
Bejelentkezés__Még nem rendelkezik fiókkal?__Regisztráció
Ügyfeleink kényelme érdekében ezt az oldalt géppel fordítottuk le. Törekedtünk arra, hogy ez a fordítás pontos legyen. A gépi fordítás azonban nem tökéletes. Ha nem elégedett a gépi fordítással, kérjük, tekintse meg az angol nyelvű változatot.
Támogatás[Ügyfélszolgálat](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/support/customer-support)[Kapcsolatfelvétel](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/collections/offices)[GYIK](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Biztonsági adatlapok (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/documents-search?tab=sds)[Tanúsítványok (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/documents-search?tab=coa)[Minőség és szabályozás](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/quality-and-regulatory-management)[Számológépek és alkalmazások](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/support/calculators-and-apps)[Webináriumok](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/collections/webinars)
Megrendelések[Megrendelés keresés](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/order-lookup)[Gyors rendelés](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/quick-order)[Egyedi termékek](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/services/custom-products)[eCommerce megoldások](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Cég[Rólunk](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/about-us)[Felelősség](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/ssbi)[Események](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/collections/events)[Sajtóközlemények](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/collections/press)[Programok](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/partnership-programs)[Karrier](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Irodák](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/collections/offices)
Közösségi média
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Kutatás. Fejlesztés. Production.__
A globális élettudományi ipar egyik vezető beszállítója vagyunk a kutatás, a biotechnológiai fejlesztés és gyártás, valamint a gyógyszerterápiás fejlesztés és gyártás megoldásai és szolgáltatásai terén.
Megoldások és szolgáltatások a kutatás, a biotechnológiai fejlesztés és gyártás, valamint a gyógyszerterápiás fejlesztés és gyártás területén.
[](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu)
[Sigma-Aldrich® oldatok](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® megoldások](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/bioreliance)[Millipore® oldatok](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/millipore)[SAFC® megoldások](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/safc)[Milli-Q® megoldások](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/milliq)[Supelco® megoldások](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Németország és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva, beleértve a szöveg- és adatbányászatot az AI képzéshez és hasonló technológiákhoz.
A honlap bármely anyagának engedély nélküli reprodukciója szigorúan tilos.
[A webhely használatának feltételei](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/legal/site-use-terms)|[Adatvédelmi irányelvek](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/legal/privacy-statement)|[Általános értékesítési feltételek](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Szerzői jogi hozzájárulás](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/life-science/legal/copyright-consent)|[Oldaltérkép](https://www.sigmaaldrich.com/HU/hu/site-map)