Az ionos vegyületek oldhatósági szabályai
Az oldhatóság kémiája
Nagyon fontos tudni, hogy a vegyi anyagok hogyan lépnek kölcsönhatásba egymással a vizes oldatokban. Egyes vegyületek vagy oldott anyagok feloldódnak, másokból csapadék vagy szilárd anyag keletkezik, néhány pedig reakcióba lép a vízzel.
A mindennapi életben valószínűleg te is találkoztál már oldhatósági kérdésekkel. A forró csokoládé vagy az ízesített száraz italkeverékek, amelyek nem oldódnak egyenletesen a vízben, példák lennének a nem kívánt csapadékokra. A vízkő vagy a szappanos vízkő kiválások, amelyek akkor maradnak hátra, amikor a magasabb ásványi anyag tartalmú víz elpárolog, és a korábban feloldott fémkationokat a karbonátokhoz vagy a szappanos anionokhoz vezeti.
Az oldhatóság számos laboratóriumi folyamatra alkalmazható, és az orvostudományban is fontos. Egyes ionok mérgezőek lehetnek, ha oldatban szétválnak, de hasznosak egy vegyület részeként.
A telített oldat olyan oldat, amelyben az oldott anyag maximális mennyisége oldódott. Ennek ellentéte a híg oldat; ez az oldat több oldott anyagot képes befogadni.
A nyomás és a hőmérséklet befolyásolja az oldhatóságot. Ez az oldal a vegyületek vízben való oldhatóságát tárgyalja szobahőmérsékleten és standard nyomáson. A vízben oldódó vegyület vizes oldatot képez.
Az oldhatósági szabályok
Hogyan használjuk az oldhatósági szabályokat
Identifikáljuk a vegyületet, amelynek oldhatóságát ellenőrizni szeretnénk. Hasznos lehet, ha kiírod az empirikus képletet, hogy azonosítani tudd a vegyületet alkotó ionokat.
Nézd meg az egyes ionokat az oldhatósági szabályok között. Ellenőrizd a bal oldali oszlopban az általános szabályt, és nézd meg a jobb oldali oszlopban, hogy biztosan feljegyeztél-e minden kivételt.
Alternatívaként az ionokat megkeresheted az oldhatósági táblázatban. Ezt talán könnyebbnek találod. A kationok felül keresztben, az anionok pedig függőlegesen vannak felsorolva. Keresd meg azt a cellát, ahol a kation oszlop és az ion sor találkozik, hogy meghatározd a keletkező vegyület oldhatóságát.
Az oldhatósági szabályok nem teljes körűek. Lehet, hogy hivatkoznia kell egy periodic-table-of-elements-names -re, ha kevésbé gyakori vegyületeket keres.
Az oldhatósági szabályok táblázata
Az oldhatósági táblázat letöltése tanulmányi és tantermi használatra
Az alapvető oldhatósági táblázatunk ingyenesen letölthető. Nyugodtan oszd meg barátaiddal, diákjaiddal vagy tanáraiddal. Csak győződjön meg róla, hogy visszalinkeli ezt az oldalt.
Megosztaná visszajelzéseit tanulmányi eszközeinkről? Vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti linkek segítségével, vagy hagyjon megjegyzést valamelyik közösségi média-fiókunkon.
Az oldhatóság fogalommeghatározásai
Az oldhatóság tárgyalásakor hasznos, ha követjük az elfogadott szabványdefiníciókat. A fenti források néhány általános szabályt és laza definíciót mutatnak be.
A United States Pharmacopeia (USP), egy nonprofit szervezet, amely a gyógyszerekre, élelmiszer-összetevőkre, étrend-kiegészítő termékekre és összetevőkre vonatkozó szabványok megállapítása mellett kötelezte el magát, az alábbi definíciókat állapította meg. Ezeket a definíciókat a világ más nagy gyógyszerkönyvi szervezetei is használják, és a pontosabb alkalmazási igényekhez gyakran párosítják pontos mérésekkel.