Merck
KezdőlapFehérje szerkezeti analízisAminosavak referenciatáblázata
Aminosavak referenciatáblázata
Az aminosavak típusai
AminosavReagensekCellakultúra és molekuláris biológiaAnalitikai és érzékeny alkalmazások
Alanin (Ala/A)A7627A746905129
Arginin (Arg/R)A5006 A809411009
Asparagin (Asn/N)A8381A4284A4284A7094
Aszparaginsav (Asp/D)A9256A7219A8949A8949
Cisztein (Cys/C)<>C7880C685230129
 C7352 
Glutaminsav (Glu/E)G1251 G841549449
Glutamin (Gln/Q)G3126 G854049419
  G7513 
Glicin (Gly/G)G7126G8898 50046
Hisztidin (His/H)H8000H603453319
Hidroxiprolin (Hyp/O)H54409H54409H5534  
Izoleucin (Ile/I)I2752I740358879
Leucin (Leu/L)L8000/td> L891261819
Lizin (Lys/K)L5626L86626292929
Methionin (Met/M)M9625M53086431964319<>/td>
Fenilalanin (Phe/F)P2126P5482 
Prolin (Pro/P)P0380P560781709
Serine (Ser/S)S4500S43118495984959<>/td>
Threonin (Thr/T)T8625T844189179
Triptofán (Trp/W)T0254T894193659
Tirozin (Tyr/Y) T856693829
 T1145 
Valin (Val/V)V0500Valin (Val/V)V0500V0513 94619
A gyakori aminosavak tulajdonságai
NévMolekuláris
súly
Molekuláris
képlet
Reziduum
képlet
Maradék súlya
(-H2O)
pKa1pKb2pKx3pl4
Alanin (Ala/A) 89.10C3H7NO2C3H5NO71.082.349.69-6.00
Arginin (Arg/R)174.20C6H14N4O2 C6H14N4O2C6H12N4O156.192.179.0412.4810.76
Asparagin (Asn/N)132.12C4H8N2O3C4H6N2O2114.112.028.80-5.41
Aszparaginsav (Asp/D)133.11C4H7NO4C4H5NO3115.091.889.603.652.77
Cisztein (Cys/C)121.16C3H7NO2SC3H5NOS103.151.9610.288.185.07
Glutaminsav (Glu/E)147.13C5H9NO4C5H7NO3129.122.199.674.253.22
Glutamin (Gln/Q)146.15C5H10N2O3C5H8N2O2128.132.179.13-5.65
Glicin (Gly/G)75.07 C2H5NO22C2H3NO57.052.349.60-5.97
Hisztidin (His/H)155.16C6H9N3O2C6H7N3O137.141.829.176.007.59
Hidroxiprolin (Hyp/O) 131.13C5H9NO3C5H7NO2113.111.829.65--
--
Izoleucin (Ile/I)131.18 C6H13NO2C6H11NO113.162.369.60-6.02
Leucin (Leu/L)131.18C6H13NO2C6H11NO113.162.369.60-5.98
Lizin (Lys/K)146.19C6H14N2O22.C6H12N2O128.182.188.9510.539.74
Methionin (Met/M)149.21C5H11NO2SC5H9NOS131.202.289.21-5.74
Fenilalanin (Phe/F)165.19C9H11NO2C9H9NO147.181.839.13-5.48
Prolin (Pro/P)115.13C5H9NO2C5H7NO97.121.9910.60-6.30
Pyroglutamát (Glp/U)139.11C5H7NO3C5H5NO2121.09----5.68
Serin (Ser/S)105.09C3H7NO3C3H5NO287.082.219.15-5.68
Threonin (Thr/T)119.12C4H9NO3C4H7NO2101.112.099.10-5.60
Triptofán (Trp/W)204.23C11H12N2O22C11H10N2O186.222.839.39
-5.89
Tirozin (Tyr/Y)181.19C9H11NO3C9H9NO2163.182.209.1110.075.66
Valin (Val/V)117.15C5H11NO2C5H9NO99.132.329.62-5.96
pKa a -COOH csoport disszociációs állandója logaritmusának negatívja.
2 pKb a -NH3 csoport disszociációs állandója logaritmusának negatívja.
3 pKx a molekula bármely más csoportjának disszociációs állandója logaritmusának negatívja.
4 pl a pH az izoelektromos ponton.
Hivatkozás: D.R. Lide, Handbook of Chemistry and Physics72nd Edition, CRC Press, Boca Raton, FL, 1991.
Aminosavak oldalláncok szerint
Aminosavak azok a vegyületek vagy építőelemek, amelyek a peptideket és a fehérjéket alkotják. Minden egyes aminosav egy aminocsoportból és egy karboxilcsoportból épül fel, amelyek egy tetraéderes szénhez kapcsolódnak. Ezt a szenet α-szénnek (alfa-szénnek) nevezzük. 
Az aminosavak az oldalláncok tekintetében különböznek egymástól, amelyeket R-csoportoknak nevezünk. Az egyes aminosavak R-csoportjai szerkezetükben, elektromos töltésükben és polaritásukban különböznek egymástól.
Az alábbi táblázatok és szerkezetek segítségével megismerkedhetünk az aminosavak tulajdonságaival, típusaival, alkalmazásával és elérhetőségével.
Hidrofób oldalláncú aminosavak - Alifás aminosavak
Hidrofób oldalláncú aminosavak - Aromás
Aminosavak polárisan semleges oldalláncokkal
Aminosavak elektromosan töltött oldalláncokkal - savasak
Aminosavak elektromosan töltött oldalláncokkal - Alapvetően
Hydrophobicity Index for Common Amino Acids
A hidrofóbiaindex a relatív hidrofóbia, vagyis az aminosav vízben való oldhatóságának a mértéke. Egy fehérjében a hidrofób aminosavak valószínűleg a fehérje belsejében találhatók, míg a hidrofil aminosavak valószínűleg a vizes környezettel érintkeznek.
A lenti táblázatban szereplő értékeket úgy normalizáltuk, hogy a leghidrofóbabb maradék 100-as értéket kap a glicinhez képest, amely semlegesnek tekinthető (0 érték). A skálákat extrapoláltuk a glicinnél hidrofilebb maradékokra.
A pH 2A
ApH 2 értékek: Sereda et al., J. Chrom. 676: 139-153 (1994).
BpH 7 értékek: Monera et al., J. Protein Sci. 1: 319-329 (1995).
Hivatkozások
1.
Hayman M, Smith K, Cameron N, Przyborski S. 2005. Growth of human stem cell-derived neurons on solid three-dimensional polymers. Journal of Biochemical and Biophysical Methods. 62(3):231-240. https://doi.org/10.1016/j.jbbm.2004.12.001
2.
Cho IJ, Ahn JY, Kim S, Choi MS, Ha TY. 2008. Resveratrol attenuates the expression of HMG-CoA reductase mRNA in hamsters. Biochemical and Biophysical Research Communications. 367(1):190-194. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2007.12.140
3.
Polleux F, Ghosh A. 2002. The Slice Overlay Assay: A Versatile Tool to Study the Influence of Extracellular Signals on Neuronal Development. Science Signaling. 2002(136):pl9-pl9. https://doi.org/10.1126/stke.2002.136.pl9
4.
Rama Rao KV, Reddy PV, Tong X, Norenberg MD. 2010. Brain Edema in Acute Liver Failure. The American Journal of Pathology. 176(3):1400-1408. https://doi.org/10.2353/ajpath.2010.090756
5.
Marx M, Günter RH, Hucko W, Radnikow G, Feldmeyer D. 2012. Improved biocytin labeling and neuronal 3D reconstruction. Nat Protoc. 7(2):394-407. https://doi.org/10.1038/nprot.2011.449