Pilih Ukuran
About This Item
biological source
human
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
technique(s)
cell based assay: suitable
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)NC(=O)C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CC(=O)O)N
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Gene Information
human ... ACE2(59272)
General description
Cell permeable: no
Primary Target adenylate cyclase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Natarajan, R., et al. 1999. Hypertension 33, 378.
Mazzolai, L., et al. 1998. Hypertension 31, 1324.
Earp, H.S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 28440.
Ishida, M., et al. 1995. Circ. Res. 77, 1053.
Vyas, S.J., and Jackson, E.K. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 768.
Legal Information
Disclaimer
Masih belum menemukan produk yang tepat?
Jelajahi semua produk kami di bawah Angiotensin II, Human
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.