Loncat ke Konten
Merck
Loncat ke
05-23-0751
α-Melanocyte-Stimulating Hormone
Synthetic α-melanocyte-stimulating hormone.
Sinonim:
α-Melanocyte-Stimulating Hormone, α-MSH, Melanotropin
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
Ukuran/SKUKetersediaanHarga
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C77H109N21O19S
CAS Number:
Berat Molekul:
1664.88
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CO)Cc6ccc(cc6)O)CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)NC(Cc5[nH]cnc5)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H]
InChI
1S/C77H109N21O19S/c1-42(2)64(65(79)106)97-75(116)61-20-13-30-98(61)76(117)54(18-10-11-28-78)88-62(103)38-85-66(107)57(34-46-36-84-50-17-9-8-16-49(46)50)94-67(108)51(19-12-29-83-77(80)81)89-70(111)55(32-44-14-6-5-7-15-44)92-72(113)58(35-47-37-82-41-86-47)95-68(109)52(25-26-63(104)105)90-69(110)53(27-31-118-4)91-74(115)60(40-100)96-71(112)56(33-45-21-23-48(102)24-22-45)93-73(114)59(39-99)87-43(3)101/h5-9,14-17,21-24,36-37,41-42,51-61,64,84,99-100,102H,10-13,18-20,25-35,38-40,78H2,1-4H3,(H2,79,106)(H,82,86)(H,85,107)(H,87,101)(H,88,103)(H,89,111)(H,90,110)(H,91,115)(H,92,113)(H,93,114)(H,94,108)(H,95,109)(H,96,112)(H,97,116)(H,104,105)(H4,80,81,83)/t51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58?,59-,60-,61-,64-/m0/s1
InChI key
WHNFPRLDDSXQCL-PDEGJNOBSA-N
General description
Synthetic α-melanocyte-stimulating hormone. Peptide hormone secreted by the anterior pituitary gland. Controls the intensity of pigmentation. A potent inhibitor of ICAM-1 expression in malignant melanocytes.
Packaging
Yes
Physical form
Supplied as trifluoroacetate salt. Sold on the basis of peptide content.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Other Notes
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH₂
Morandini, R., et al. 1998. J. Cell Physiol. 175, 276.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Masih belum menemukan produk yang tepat?
Jelajahi semua produk kami di bawah α-Melanocyte-Stimulating Hormone
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Titik Nyala (°F)
Not applicable
Titik Nyala (°C)
Not applicable
Pilih salah satu versi terbaru:
Sertifikat Analisis (COA)
Nomor Lot/Batch
Sepertinya kami mengalami masalah, tetapi Anda masih dapat mengunduh Certificates of Analysis dari halaman Dokumen bagian.
Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi Dukungan Pelanggan
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen