Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak.
Pilih Ukuran
Ubah Tampilan
| Ukuran/SKU | Ketersediaan | Harga |
|---|
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C22H23N3O9
CAS Number:
Berat Molekul:
473.43
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-319-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Grade:
ACS reagent
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantugrade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
dilution
(for analytical testing)
pH
5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
220-225 °C (decomposes)
bulk density
400 kg/m3
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI key
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Insoluble matter: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 10
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Suitability as reagent (for aluminium): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
Insoluble matter: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 10
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Suitability as reagent (for aluminium): passes test
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Masih belum menemukan produk yang tepat?
Jelajahi semua produk kami di bawah Aurin tricarboxylic acid ammonium salt
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Titik Nyala (°F)
Not applicable
Titik Nyala (°C)
Not applicable
Pilih salah satu versi terbaru:
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.